ANCA 관련 혈관염 검사실 검사
치료 결정에 대한 확신
해당 제품은 특정 국가에서 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 특정 제품 가용성에 대한 정보는 판매 대리점에 문의하십시오.
자가면역 관련 혈관염 질환은 혈관의 염증을 수반하는 치명적일 수 있는 질환입니다. 여기에는 다발혈관염 동반 육아종증(GPA) 및 항 호중구 세포질 항체(ANCA)와 연관된 현미경적 다발혈관염(MPA)이 포함됩니다.1,2 두 질환 모두에서 즉각적인 요법이 필요한 치명적인 급성 악화가 발생할 수 있습니다.
임상 평가 및 검사실 평가는 질병을 종합적으로 판단하고 특정 혈관염 유형을 확인하는 데 있어 매우 중요합니다. 혈관염의 정확한 진단은 매우 중요합니다. 치료 요법은 주로 침습적이기 때문에 최적의 환자 결과를 위해 정확한 진단이 매우 중요합니다.3,4  
굿파스처 증후군이라고도 알려진 항 사구체 기저막(GBM) 질환은 신장과 폐의 모세혈관상에 염증을 유발하는 드문 질환입니다.5 ANCA 관련 혈관염이 있는 일부 환자는 GBM 항체도 나타나며 항 GBM 수치에 따라 질병의 예후가 달라집니다.2,4
이러한 대부분 입원이 필요한 환자의 감별진단과 신속한 치료법 결정을 위해 항 PR3, 항 MPO 및 항 GBM의 동시 검사를 실시하는 것이 중요합니다.2  
ANCA 관련 혈관염, 굿파스처 증후군 및 항 GBM 질병 검사 시 Thermo Fisher Scientific의 포트폴리오를 선택해야 하는 이유
ANCA 관련 혈관염에 대한 동급 최상의 완전 자동화된 검사를 통한 환자 중심 진료
EliA™ PR3S 및 EliA™ MPOS 검사는 혁신적인 앵커 기술을 사용하여 시장에서 가장 높은 특이도(각각 98.0% 및 99.3%)와 민감도(79.0% 및 55.0%)의 조합으로 완전 자동화가 가능합니다.6 EliA™ ANCA 관련 혈관염 포트폴리오는 실험실에서 확실한 감별 진단을 할 수 있도록 지원하고 환자가 더 빨리 적절한 치료를 받을 수 있도록 도와줍니다.
굿파스처 증후군 및 항 GBM 질환에 대한 100% 특이도7
항 GBM은 굿파스처 증후군 및 항 GBM 질환의 진단 마커이며 특이도가 매우 중요합니다. EliA GBM 검사는 NC1-도메인이 포함된 콜라겐 IV형의 인간 재조합 3쇄 항원결정인자의 정밀 발현을 이용합니다.한 연구에 따르면 이 방법은 굿파스처 증후군 및 항 GBM 질환 진단에서 이 assay에 최대 100%의 매우 높은 특이도를 제공하며 , 신장 조직의  간접면역형광 및 정제된 GBM 항원을 사용하는 ELISA에 우수한 임상 성능을 제공하는 것으로 나타났습니다.7 이를 통해 임상 결정을 내릴 때 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있습니다.
린(Lean) 워크플로우
ANCA 관련 혈관염 환자는 항 GBM 항체를 가지고 있을 수 있으며 반대로 굿파스처 증후군/항 GBM 질환이 있는 많은 환자는 MPO-ANCA에 대항하는 항체를 가지고 있을 수 있습니다.4 이러한 질병에 대해 EliA™ 검사를 사용하면 동일한 완전 자동 Phadia™ Laboratory Systems에서 하나의 시료로부터 한 번의 실행으로 세 가지 관련 항체 검사를 모두 수행할 수 있는 효율성의 이점을 얻을 수 있습니다. 랜덤 액세스 기능을 통해 검사가 준비되는 대로 추가할 수 있어 처리 시간이 최소화됩니다. 또한 메서드(Method)당 월별 보정을 활용하고 공통 시스템 시약을 공유하여 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.
전체 EliA 포트폴리오를 확인해 보십시오.
포트폴리오 살펴보기
EliA 검사를 실행할 기기를 찾아보십시오.
Phadia Laboratory Systems 살펴보기
검사실과 고객을 위한 유용한 자료를 찾아보십시오.
리소스 라이브러리 방문하기
참고문헌
  1. Bossuyt X, Rasmussen, N, van Paassen, P., Hellmich, B. et al. A multicentre study to improve clinical interpretation of proteinase-3 and myeloperoxidase anti-neutrophil cytoplasmic antibodies. Rheumatology 2017;56(9):1533-1541. 
  2. Damoiseaux J, Heijnen I, Van Campenhout C, Eriksson C et al. An international study on anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) testing in daily practice. Clin Chem Lab Med 2017; aop. 
  3. Solans-Laqué R, Fraile, G, Rodriguez-Carballeira, M, Caminal, L et al. Clinical characteristics and outcome of Spanish patients with ANCA-associated vasculitides: Impact of the vasculitis type, ANCA specificity, and treatment on mortality and morbidity. Medicine 2017;96(8): e6083. 
  4. McAdoo SP, Tanna A, Hruskova Z, Holm L et al. Patients double-seropositive for ANCA and anti-GBM antibodies have varied renal survival, frequency of relapse, and outcomes compared to single-seropositive patients. Kidney Int 2017; 92(3):693–7.
  5. McAdoo SP, Pusey CD. Anti-Glomerular Basement Membrane Disease. Clin J Am Soc Nephrol 2017; 12(7): 1162–1172.
  6. Thermo Fisher Scientific Internal Study, comparing EliA PR3S test and EliA MPOS test with 5 and 7 other methods, respectively. Sensitivity of EliA PR3S test calculated from 100 GPA sera; sensitivity of EliA MPOS test calculated from 80 MPA sera. Specificity of both tests calculated using 150 disease controls.
  7. Sinico R A, Radice A, Corace C, Sabadini E, Bollini B. Anti-glomerular basement membrane antibodies in the diagnosis of Goodpasture syndrome: a comparison of different assays. Nephrol Dial Transplant 2006;21 (2): 397–401.
  8. Directions for Use EliA GBM.