당사는 식품, 꽃가루, 동물 비듬 및 상피, 미생물, 곤충 독, 직업성 알레르기 항원 등을 포함한 550개가 넘는 특이 IgE 전체 알레르기 항원 및 알레르기 혼합항원에 대해 최대로 광범위한 선택지를 제공하여 임상의에게 진단의 확실성을 더욱 높여줍니다. ImmunoCAP™ 검사는 순환 알레르기 항원 특이 IgE 항체의 객관적인 측정을 제공합니다. specific IgE 항체는 알레르기항원에 대한 노출되어 감작이 일어난 결과로 나타납니다.
ImmunoCAP 전체 알레르기 항원 검사 결과를 임상 이력에 추가할 경우 알레르기 진단 능력에 대한 신뢰성이 높아지는 것으로 나타났습니다.1,2
ImmunoCAP 특이 IgE는 우수한 임상 성능을 제공합니다.3**
*일차 진료 시 습진, 천명 및/또는 천식 및 비염 증상이 있는 환자의 경우
**알레르기 항원에 따라 다름
당사는 최고의 품질을 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 결과는 임상의가 환자의 질병 진행을 추적관찰하고 필요한 경우 관리를 조정할 수 있도록 현재 뿐만 아니라 시간이 경과하면서도 정확해야 합니다.
당사의 품질 시스템 및 생산 공정 관리는 알레르기 항원의 일관성을 보장하기 위해 설계되었으며, 이를 통해 ImmunoCAP 검사는 여러 연구 및 품질 체계에서 확인된 정확성과 재현성 있는 특이 IgE 항체의 정량화를 제공합니다.4,5
임상 진단 결정 시점에서 참조되는 ImmunoCAP 값은 다른 진단 시스템의 결과에 적용할 수 없습니다.8-11
최종 진단을 위해 고려해야 할 요소
정량적 특이 IgE 수치의 진단 값은 일반 위험 곡선으로 시각화됩니다. 이 곡선은 수천 가지의 ImmunoCAP 특이 IgE 검사 결과에 기반하며 IgE 수치 증가와 유증상 알레르기 발생 가능성 증가 간의 관련성을 보여줍니다. 일반적인 원칙은 IgE 항체 값이 높을수록 알레르기 항원에 노출될 때 증상이 나타날 확률이 높다는 것입니다.12-14