ImmunoCAP™ 총 IgE는 인간 혈청 또는 혈장 시료에서 순환 IgE의 총량을 측정합니다.1 IgE 항체는 알레르기 항원에 대한 감작의 결과로 나타날 수 있습니다. 알레르기로 인한 천식, 비염 또는 아토피 피부염을 앓고 있는 많은 환자에서 총 IgE 농도가 상승할 수 있습니다.1,3-5
ImmunoCAP 총 IgE는 2 ~ 5000kU/L 사이의 넓은 측정 범위 내에서 정확한 순환 IgE 수치를 제공하는 완전 정량적 검사입니다.1 혈청 IgE 수치가 낮은 환자의 경우, ImmunoCAP Total IgE Low Range는 0.1 ~ 100kU/L 사이의 정량적 측정을 제공합니다.2