시료 바코드 유형 |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5
*Phadia 200 및 Phadia 1000에는 사용할 수 없습니다. Phadia 200은 EAN-8에서도 검증되지 않았습니다.
|
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5
*Phadia 200 및 Phadia 1000에는 사용할 수 없습니다. Phadia 200은 EAN-8에서도 검증되지 않았습니다.
|
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5
*Phadia 200 및 Phadia 1000에는 사용할 수 없습니다. Phadia 200은 EAN-8에서도 검증되지 않았습니다.
|
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5
*Phadia 200 및 Phadia 1000에는 사용할 수 없습니다. Phadia 200은 EAN-8에서도 검증되지 않았습니다.
|
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5
*Phadia 200 및 Phadia 1000에는 사용할 수 없습니다. Phadia 200은 EAN-8에서도 검증되지 않았습니다.
|
보정 유형 |
Assay 그룹(IgG, IgE, IgM, IgA)당 한 개의 동형 마스터 곡선 |
Assay 그룹(IgG, IgE, IgM, IgA)당 한 개의 동형 마스터 곡선
|
Assay 그룹(IgG, IgE, IgM, IgA)당 한 개의 동형 마스터 곡선
|
Assay 그룹(IgG, IgE, IgM, IgA)당 한 개의 동형 마스터 곡선
|
Assay 그룹(IgG, IgE, IgM, IgA)당 한 개의 동형 마스터 곡선
|
헹굼 용수 요건 |
임상실험실 시약 용수(CLRW, I형 및 II형 실험실 등급수 대신 사용 가능)* |
임상실험실 시약 용수(CLRW, I형 및 II형 실험실 등급수 대신 사용 가능)* |
임상실험실 시약 용수(CLRW, I형 및 II형 실험실 등급수 대신 사용 가능)* |
임상실험실 시약 용수(CLRW, I형 및 II형 실험실 등급수 대신 사용 가능)* |
임상실험실 시약 용수(CLRW, I형 및 II형 실험실 등급수 대신 사용 가능)* |
전기 요구사항 |
110-240V
50/60Hz
|
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10%
50/60 Hz
|
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10%
50/60 Hz
|
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10%
50/60 Hz
|
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10%
50/60 Hz
|