장비 비교 숨김 버튼
Phadia 200 장비
장비 비교
해당 제품은 특정 국가에서 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 특정 제품 가용성에 대한 정보는 판매 대리점에 문의하십시오.
작은 점유 공간으로 탁월한 벤치탑 자동화 성능
Phadia™ 200 장비는 당사의 완전 자동화 장비 중 가장 작은 장비로서 벤치탑에 알맞을 정도로 작지만 알레르기 및 자가면역질환 진단에 사용되는 700가지가 넘는 다양한 메뉴의 ImmunoCAP™ 및 EliA™ 검사를 실행할 수 있습니다.
모든 워크플로우에 적합
Phadia 200 장비는 어떤 워크플로우에도 적합하며, 사용자가 직접 시료를 컨트롤하고, 검사 유동성을 높이며, 장비 자동화를 통해 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 이 장비는 한정된 공간에서 제공되는 검사의 범위와 실행하는 검사의 횟수를 쉽게 확장할 수 있는 간단한 방법을 제공하며, 적은 교육 기간으로 모든 Phadia™ Laboratory Systems에서 기대할 수 있는 동일한 고품질의 정량적 결과를 제공합니다.
Phadia 200 장비 좌측면
Phadia 200 장비 상단면
Phadia 200 장비 우측면
뛰어난 유연성
  • 작업 공간 구성의 유연성을 높여주는 작은 점유 공간
  • 당사의 전체 검사 메뉴 실행 가능
  • 미래에 대한 투자로서 점점 확장되는 ImmunoCAP 및 EliA 검사에 대한 액세스 제공
  • 사용자 워크플로우에 따라 독립형 작동, 네트워크 연결 또는 다른 Phadia 장비와 클러스터* 네트워크 연결 가능
뛰어난 효율성
  • 시료 스캐닝부터 최종 결과까지 완전 자동화된 검사가 가능한 무인 작동 기능
  • 자동화 수준 향상을 통한 인적 오류의 위험 감소
  • LIS 통합을 통해 간소화된 워크플로우 보장 
  • Phadia™ Prime 오퍼레이터 소프트웨어를 통한 빠르고 효율적인 교육
  • 승인된 검사 결과의 자동 출력을 통해 고객에게 신속한 결과 제공 가능
  • 한 번에 최대 42개의 시료 처리 및 하루에 최대 192개의* 검사 결과 제공
뛰어난 신뢰성
  • 국제 참조 표준에 따라 추적 가능한 임상적으로 관련된 항체의 정량적 결과 제공
  • 장기간 검증된 ImmunoCAP 및 EliA 검사 데이터의 일관성
  • 28일간 저장되는 보정 곡선
  • Phadia LabCommunity 연결을 통해 향상된 지원 및 문제 해결
  • 효율적이고 안전한 데이터 전송을 위한 LIS 연결
*클러스터 설정은 여러 개의 Phadia 장비가 하나의 Phadia Prime 컴퓨터와 함께 네트워크로 연결된 상태로 작동할 수 있도록 합니다.
*배치당 96개의 ImmunoCAP 검사 또는 배치당 48개의 EliA 검사
Phadia 200 장비 기능
Phadia Laboratory Systems의 전체 제품군을 확인해 보십시오.
모든 시스템 보기
Phadia 200에서 실행할 수 있는 모든 검사를 확인해 보십시오.
검사 보기
사용 가능한 모든 검사 및 장비를 확인해 보십시오.
카탈로그 보기