장비 비교 숨김 버튼
Phadia 250 장비
장비 비교
These products may not be cleared for use in your country. Please contact your sales representative for information about specific product availability.
Phadia™ 250 장비는 검사실 요구 사항의 변화와 증가에 부응하기 위한 유연성 높은 다기능 장비입니다.
이 장비는 매일 전 세계 검사실에서 신뢰성을 입증하고 있습니다. 알레르기 및 자가면역질환 진단을 지원하기 위해 수천 개의 시스템이 주로 클러스터* 설정으로 사용되고 있습니다.
Phadia 250 장비 좌측면
Phadia 250 장비 전면
Phadia 250 장비 우측면
유연성
  • 550가지가 넘는 전체 알레르기 항원 및 혼합항원과 100가지 알레르기 성분항원을 포함하는 다양한 알레르기 항원 검사 메뉴
  • 50가지가 넘는 가장 흔한 자가면역질환 마커를 평가할 수 있도록 임상적으로 관련성 높은 마커를 포함하는 광범위한 자가면역 검사 메뉴
  • 사용자가 구성 가능한 반사 테스트 기능
  • Phadia™ Prime 소프트웨어를 통한 LIS 연결
기능
  • 시간당 최대 60개 결과 처리 가능
  • 냉장 시약 기기 내 장착 보관
  • 연속 랜덤 액세스 시료 로딩
  • 28일간 저장되는 보정 곡선
  • 기기 내 희석
  • 검사실 자동화 시스템(LAS)에 연결 가능*
  • 효율적인 처리를 위해 클러스터* 설정에서 여러 Phadia 장비를 네트워크로 연결 가능
신뢰성
  • 검사 시점별 및 국가, 시스템, 실험실 및 사용자 간 유지되는 우수한 일관성
  • Phadia LabCommunity 보안 연결을 통해 향상된 지원 및 문제 해결
  • Quality Club: 가장 큰 글로벌 품질 평가 프로그램 중 하나
*클러스터 설정은 여러 개의 Phadia 장비가 하나의 Phadia Prime 컴퓨터와 함께 네트워크로 연결된 상태로 작동할 수 있도록 합니다.
** 사용 가능한 LAS 연결에 대해서는 해당 지역의 Thermo Fisher Scientific 담당자에게 문의하십시오.
Phadia 250 장비 기능
Phadia 250 무인 작동 시간 다이어그램
Phadia Laboratory Systems의 전체 제품군을 확인해 보십시오.
모든 시스템 보기
Phadia 250에서 실행할 수 있는 모든 검사를 확인해 보십시오.
검사 보기
사용 가능한 모든 검사 및 장비를 확인해 보십시오.
카탈로그 보기