Search
Thermo Scientific Chromacol GOLD グレードバイアルは、分析時のデータの逸脱を減らします。検出限界が低く貴重な試料を分析する業界や、サンプルの品質、再現性、安全性、整合性が最も重要とされるケースで、性能を発揮します。
クロマトグラフィーおよび質量分析計の感度が向上するにつれ、極めて高い純度と極めて低い表面活性を常に実現する信頼性の高いバイアルが求められるようになりました。データの信頼性およびサンプルの安全性は微量分析においてきわめて重要で、この場合高品質のガラス製バイアルを使用しないと達成できません。
そのため、当社ではアルカリ性成分を最低限に抑えた高いグレードのガラスを導入しています。Chromacol GOLD グレードバイアルは、分析の信頼性を高め、逸脱するデータを減らします。この高品質バイアルは、厳格な製造条件の下で表面を保護する最適温度で製造されており、低アルカリガラスの中でも高いレベルの不活性度を実現しています。
生産性の向上、時間の短縮
再現性が得られ信頼性できる結果
分析コストの削減
| イナートバイアル/インサートの詳細 | 製品番号 |
|---|---|
| 8 mm クリンプトップバイアル | |
| 0.1 mL クリンプトップ丸底バイアル – 透明、GOLD グレード | 01-CVG |
| 0.2 mL クリンプトップ先細バイアル – 透明、GOLD グレード | 02-CTVG |
| 0.3 mL クリンプトップ丸底バイアル – 透明、GOLD グレード | 03-CVG |
| 2 mL、12 × 32 標準口径スクリューバイアル | |
| 2 mL スクリュートップバイアル – 透明、GOLD グレード | 2-SVG |
| 1.1 mL スクリュートップ先細バイアル – 透明、GOLD グレード | 1.1-STVG |
| 9 mm 広口スクリューバイアルおよびインサート | |
| 2 mL 広口スクリュー SureStop GOLD グレードバイアル、書込みパッチ付き - 透明 | 2-SVWGK |
| 0.2 mL スクリュートップ固定インサートバイアル – GOLD グレード、書込みパッチ付き(Micro+) | 02-FISVG |
| 200 µL インサート、GOLD グレード ガラス製 | 02-MTVWG |
| 2 mL、12 × 32、11 mm クリンプトップバイアル | |
| 2 mL クリンプトップバイアル – 透明、GOLD グレード | 2-CVG |
| 1.1 mL クリンプトップ先細バイアル - 透明 | 1.1-CTVG |
| 0.2 mL クリンプトップ固定インサートバイアル – GOLD グレード、書込みパッチ付き(Micro+) | 02-FIVG |
| 200 µL インサート、GOLD グレードガラス製インサート | 02-MTVWG |