強力なパッケージと拡張機能でAmiraソフトウエアを最大限活用
Thermo Scientific Amiraソフトウエアは、コンピューター断層撮影、顕微鏡検査、その他のあらゆるイメージング技術から得られた科学および産業用イメージングデータの可視化、操作、理解を可能にする、多機能なデジタル分析ラボです。本ソフトウエアは、拡張機能によって強化されており、特定のユースケースに合わせた高度な機能を提供します。生産性を大幅に向上させ、画像解析プロジェクトの限界を押し広げるために、以下の利用可能なオプションパッケージをご覧ください。
パッケージ
Amira 3D Proソフトウエア
強化された画像処理および定量化ツールにより、画像強調操作、簡便化され自動化されたセグメンテーションワークフローの作成、および広範囲な測定および定量化の実行が可能になります。
Amiraソフトウエアのユーザーインターフェースを示しているコンピューターの画像。
細胞生物学向けAmiraソフトウエア
ライフサイエンスのファイル形式のサポートが追加されています。 大容量のマルチチャネルデータや時系列データなど140を超えるファイル形式から3Dまたは4D+データを簡単にロード可能です。
Amiraソフトウエアのユーザーインターフェースを示しているコンピューターの画像。
電子顕微鏡システム用Amiraソフトウエア
電子顕微鏡用に特別にカスタマイズされており、EMツールボックス、ToGoパブリッシャー、FIBStackウィザード、EMワークフロー、Thermo Scientific EMリーダー、拡張された画像フォーマットサポート、シリンダーやトレース相関ラインなどの機能が含まれます。
Amiraソフトウエアを使用したクラミドモナスのレンダリング
拡張機能
Xplore5D
  • 大規模なマルチチャネルおよび時系列データを1つの環境で容易に可視化、関連付け、処理できます。
  • 即時の視覚的なフィードバックで、簡単なデータ変換と圧縮を実行できます。
  • 大規模な3D~4D+データとの迅速な相互作用、通信を可能にします。
XNeuro
  • 脳や筋肉などの組織における水の拡散速度を画像化するための拡散強調MRI(DWI)の解析。
  • 見かけ拡散係数(ADC)、分画異方性(FA)、方向符号化
    カラー(DEC)マップの計算。
  • ヒトおよび霊長類の脳における線維路の特定および可視化のための拡散テンソルイメージング(DTI)のサポート。
XFiber
  • 繊維、フィラメント、トンネル、その他の樹木状構造のネットワークの解析に特化したサポート。
  • セグメンテーションおよび解析用の自動および半自動ツール。
  • セグメンテーションおよび解析用のインタラクティブツール。
XWind
  • シミュレーションデータの高度な後処理:フローデータ、熱データ、応力データ。
  • 以下のようなさまざまな用途をサポート:
    • 計算流体力学(CFD)とマルチフィジックス
    • 機械工学および熱工学、製造シミュレーション、微細構造予測、非線形構造解析、地盤工学
XPoreネットワークモデリング
  • 多孔質材料における多相輸送の細孔ネット
    ワークモデリング
    シミュレーション:
    • さまざまな一般的なネットワークトポロジーを生成するためのモジュール
    • 細孔およびスロート形状モデル
    • 細孔スケール物理モデル
    • 流体特性推定
  • さまざまなシミュレーションを実行するための多数のアルゴリズム:
    • 排水曲線 
    • ガス拡散 
    • 透過性
XDigital Volume Correlation
  • 物体の変形中に取得したボリューム画像から、3Dの全視野変位およびひずみマップを計算。
  • 変形誘起微細構造変化を定量化するための
    データの可視化と分析:
    • 多相材料におけるひずみ伝達
    • 破壊に関連する細孔の成長・合体
    • 亀裂開口変位(COD)
Amiraソフトウエアをお試しください
Amiraソフトウエアのオプションパッケージ
パッケージ/拡張機能 3D 3D Pro 3D細胞生物学 3D EMシステム サブスクリプションプログラム*
データのインポート、可視化、セグメンテーション、分析、アニメーション(基本機能セット)
高度なセグメンテーション、定量化、EM Toolbox、ToGo Publisher(拡張機能セット) オプション
拡張画像ファイル形式のサポート(XBioFormats拡張機能) オプション オプション
FIBStackウィザード、EMワークフロー、Thermo Scientific EM Readers、EM Toolbox、シリンダーとトレースの相関線(EM専用機能セット) - - - -
大規模マルチチャネルおよび時系列データの可視化、処理、アニメーション(Xplore5D拡張機能) オプション オプション オプション
ファイバー、フィラメント、細管のセグメンテーションと分析(XFiber拡張機能) オプション オプション オプション
高度なメッシュ生成とソルバーへのエクスポート(XWind拡張機能) オプション オプション オプション オプション
細孔ネットワークの特性評価とモデリング(XPNM拡張機能) - オプション オプション オプション
材料変形測定向けのデジタルボリューム相関(XDVC拡張機能) オプション オプション オプション オプション
拡散テンソルイメージングを用いた神経線維束の局在化と可視化(XNeuro拡張機能) オプション オプション オプション オプション
※学術機関および政府機関でのみご利用になれます
その他のリソース
Amiraソフトウエアリソースセンター
さまざまな応用例を網羅するアプリケーションノート、
ケーススタディ、記事、動画、Webセミナーの厳選されたコレクションをご覧ください。
カスタマーサポートおよびサービスセンター
サポート、サービス、ニュース、リリース、イベントにアクセス。 一部のサービスでは、アカウントの作成とログインが必要です。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.