樺樹 過敏原基本資料、症狀和治療
樺樹以其色彩斑斕和白色樹皮而聞名 (這些樹皮通常會以水平方向剝落成薄片),是一種生命短暫的觀賞性以及用材樹木,生長在北半球的寒冷地區。樺樹耐寒、生長快速並且對疾病和昆蟲的侵襲相對免疫,是冰河消退後最早長成的樹木之一。1 每年的花粉量皆有所不同,每年變化可達 400%。2 白樺樹透過風授粉,花粉濃度取決於天氣、當地植物群的多樣性以及特定同類群或群體的特定授粉節律。2,3
樺樹極其喜愛潮濕、沙質和壤質土,在北半球的寒冷地區生長。1
許多樺樹過敏患者在接觸其他過敏原 (如木本、雜草或草本花粉) 時也會出現症狀,因此很難確定是哪種花粉引起症狀,尤其是花粉季節有重疊時。這稱為交叉反應,當人體的免疫系統認定不同物質中的蛋白質或成分在結構上相似或生物學上相關,就會發生交叉反應,從而引發免疫反應。其他可能引起樺樹花粉過敏相關反應的呼吸過敏原包括草本花粉和赤楊樹、榛樹、山毛櫸和橡樹花粉。7
若您在食用新鮮水果或生的蔬菜後,感到口部或喉嚨癢,則您可能罹患口部過敏症候群 (OAS),有時稱為花粉食物過敏症候群 (PFAS)。此病症是由於您的免疫系統對不同過敏原中相似的蛋白質或成分產生反應所引起。很常見的情況是,罹患過敏性鼻炎 (即花粉熱) 的兒童有高達 25% 也有 OAS。6 與樺樹過敏導致 OAS 相關的常見植物性食物包括水果、蔬菜、堅果和豆類,例如蘋果、櫻桃、桃子、榛果、花生、胡蘿蔔、芹菜、大豆、草莓等等。7
了解觸發症狀的每種過敏原中的蛋白質或成分,有助於制定您的管理計畫。考慮到這一點,並根據您的症狀史,醫護人員可能會建議您進行一項稱作特異性 IgE 成分檢測的檢驗,有助於發現您可能會起反應的其他花粉和食物。該檢測結果還有助於醫護人員確定過敏原免疫療法是否可減輕您的症狀。7
已經收到您的特異性 IgE 成分檢測結果了嗎?
您的成分檢測結果將包含成分名稱 (一連串字母和數字)。醫護人員可能會與您一起檢視結果,但您可以在此找到一份簡單明瞭的分析,作為參考。只需將成分名稱對照下面的清單,即可了解它們在症狀處置方面的含義。
rBet v 1
rBet v 2, rBet v 4, rBet v6
應由醫護人員根據您的臨床病史判讀檢測結果。由醫護人員做出最終診斷並決定進一步的處置。
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
過敏性鼻炎的控制方法包括避開相關過敏原、對症治療和過敏原免疫療法。6,8,9
樺樹過敏症狀可能與許多其他花粉過敏相似,可能包括:4,6
如果您對樺樹過敏並患有氣喘,則木本花粉可能會觸發或加劇氣喘症狀,例如咳嗽和喘鳴。4,6
結合您的症狀史,皮膚點刺檢測或血清特異性 IgE 檢測有助於確定您是否對特定過敏原敏感。如果您確診患有過敏症,醫護人員將與您一起制定控制計畫。
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
雖然樹木花粉常見於春季,但樺樹會因其位置不同而在 1 月至 4 月間產粉。4,5