Betulla Informazioni su allergeni, sintomi e trattamento
Scopri di più su malattie allergiche, sintomi, paradigmi di gestione e considerazioni sui test.
Il paziente può sottoporsi al test delle IgE specifiche?
Informazioni dettagliate sugli allergeni interi e sulle componenti allergeniche.
Scopri di più su malattie allergiche, sintomi, paradigmi di gestione e considerazioni sui test.
Il paziente può sottoporsi al test delle IgE specifiche?
Informazioni dettagliate sugli allergeni interi e sulle componenti allergeniche.
Riconoscibile dalla corteccia bianca screziata di colori, che si apre orizzontalmente in strati sottili, la betulla (Betula spp.) è un albero ornamentale a fusto alto che ha vita breve e si trova nelle zone fresche dell’emisfero settentrionale. Resistente, a crescita rapida e relativamente immune da malattie e attacchi di insetti, la betulla è stato tra i primi alberi a colonizzare il pianeta quando i ghiacciai si sono ritirati.1 La conta annuale dei pollini può variare da un anno all'altro fino al 400%.2 La betulla è anemofila e i livelli di polline sono determinati dal clima, dalla diversità della flora locale e dai ritmi specifici di impollinazione dei diversi gruppi o delle diverse unità tassonomiche.2,3
Data la preferenza per le zone umide, sabbiose e argillose, la betulla cresce nelle regioni fresche dell'emisfero settentrionale.1
Molti pazienti con allergia alla betulla possono manifestare sintomi se esposti ad altri allergeni come pollini di alberi, di erbe infestanti o di graminacee. Questo rende difficile determinare a quale polline attribuire i sintomi, soprattutto nei periodi in cui sono presenti diverse specie di pollini nell'aria. Questo fenomeno è denominato cross-reattività e si verifica quando il sistema immunitario identifica, in sostanze diverse, le proteine o le loro componenti come strutturalmente simili o biologicamente correlate, attivando così una risposta immunitaria. Altri allergeni respiratori che possono causare reazioni crociate con il polline di betulla sono i pollini di graminacee e di ontano, nocciolo, faggio e quercia.7
Se dopo aver mangiato frutta fresca o verdura cruda si manifesta prurito alla bocca o alla gola potrebbe trattarsi di sindrome orale allergica (SOA), talvolta chiamata sindrome da allergia alimentare associata ai pollini (PFAS). Questa condizione è determinata dalla reazione del sistema immunitario a proteine, o componenti simili, presenti in allergeni diversi. Come riportato da uno studio, la cross-reattività costituisce un problema abbastanza diffuso, tanto che il 25% circa dei bambini con rinite allergica (detta anche febbre da fieno) soffre anche di SOA.6 Gli alimenti vegetali comuni coinvolti nella SOA per l'allergia alla betulla comprendono: frutta, verdura, frutta a guscio e legumi. Tra questi alimenti troviamo: mele, ciliegie, pesche, nocciole, arachidi, carote, sedano, soia, fragole e molti altri ancora.7
Conoscere le proteine o le componenti degli allergeni che scatenano i sintomi può contribuire a stabilire un piano di gestione dell'allergia. Tenendo presente questo aspetto e in base anche all'anamnesi dei sintomi, il medico di famiglia potrebbe suggerire di sottoporsi a un test delle IgE allergene-specifiche per individuare eventuali altri pollini e alimenti allergenici per il paziente. I risultati di questo test possono inoltre aiutare il medico a stabilire se l'immunoterapia allergene specifica possa ridurre i sintomi del paziente.7
Disponi già dei risultati del test delle IgE specifiche per la diagnosi delle allergie?
I risultati dei test includono il nome delle componenti, indicato con un codice alfanumerico. Il medico di famiglia probabilmente esaminerà i risultati con te, ma qui troverai una panoramica di riferimento. È sufficiente individuare i nomi delle componenti nell'elenco seguente per comprendere come gestire al meglio i sintomi.
rBet v 1
rBet v 2, rBet v 4, rBet v6
I risultati del test devono essere interpretati dal medico di famiglia nel contesto dell'anamnesi clinica del paziente. Il tuo medico di famiglia formulerà la diagnosi finale e definirà le decisioni riguardanti il successivo trattamento.
*Questi test potrebbero non essere approvati per l'uso clinico nel Paese del paziente. Rivolgersi al proprio medico di famiglia per sapere quali test sono disponibili.
La gestione della rinite allergica comprende la riduzione dell'esposizione ai relativi allergeni, il trattamento sintomatico e l'immunoterapia specifica.6,8,9
I sintomi dell'allergia alla betulla sono simili a quelli di molte altre allergie ai pollini e possono comprendere:4,6
Se si è sensibilizzati alla betulla e si soffre di asma, il polline può scatenare o peggiorare i sintomi, come tosse e respiro sibilante.4,6
I test di sensibilizzazione cutanea o i test ematici delle IgE specifiche possono, insieme all'anamnesi dei sintomi, aiutare il medico a determinare se si è allergici a un particolare allergene. In seguito alla diagnosi di un'allergia, il medico stabilirà un piano di gestione dei sintomi personalizzato per il paziente.
*Questi test potrebbero non essere approvati per l'uso clinico nel Paese del paziente. Rivolgersi al proprio medico di famiglia per sapere quali test sono disponibili.
Il polline degli alberi viene diffuso nell'aria principalmente durante la primavera, ma le betulle lo producono prevalentemente tra gennaio e aprile.4,5