Bouleau Faits, symptômes et traitement des allergènes
Réputés pour leur écorce blanche versicolore qui se détache généralement horizontalement en de minces feuilles, les bouleaux sont des arbres d’ornement et d’exploitation de courte durée de vie des régions fraîches de l’hémisphère Nord. Robustes, à croissance rapide et relativement immunisés contre les maladies et attaques d’insectes, les bouleaux ont été parmi les premiers arbres à s’établir après le recul des glaciers.1 La densité pollinique annuelle peut varier d’une année à l’autre de 400 %.2 Les bouleaux sont pollinisés par le vent et les niveaux de pollen sont déterminés par la météo, la diversité de la flore locale et les rythmes spécifiques de la pollinisation des taxons particuliers ou groupes.2,3
Préférant les sols humides, sablonneux et argileux, les bouleaux sont cultivés dans les régions fraîches de l’hémisphère Nord.1
De nombreux patients allergiques au bouleau peuvent présenter des symptômes lorsqu’ils sont exposés à d’autres allergènes tels que les pollens d’arbres, d’herbacées ou de graminées, ce qui rend difficile la détermination du pollen à l’origine des symptômes, en particulier lorsque les saisons polliniques se chevauchent. C’est ce qu’on appelle la réactivité croisée ; ce phénomène se produit lorsque le système immunitaire de votre corps identifie les protéines ou les molécules présentes dans différentes substances comme étant structurellement similaires ou biologiquement liées, déclenchant ainsi une réponse. D’autres allergènes respiratoires pouvant provoquer des réactions associées à l’allergie au pollen de bouleau comprennent le pollen de graminées, d’aulne, de noisetier, de hêtre et de chêne.7
Si vous souffrez de démangeaisons de la bouche ou de la gorge après avoir mangé des fruits frais ou des légumes crus, il est possible que vous souffriez du syndrome d’allergie orale (SAO), parfois appelé syndrome d’allergie pollens-aliments (SAPA). Ce syndrome est causé par la réaction de votre système immunitaire à des protéines ou des molécules similaires, présentes dans différents allergènes. Il est assez courant ; jusqu’à 25 % des enfants atteints de rhinite allergique (c’est-à-dire de rhume des foins) souffrent également de SAO.6 Les aliments d’origine végétale courants qui sont impliqués dans le SAO observé dans l’allergie au bouleau comprennent les fruits et légumes, les fruits à coque et les légumineuses, par exemple la pomme, la cerise, la pêche, la noisette, l’arachide, la carotte, le céleri, le soja, la fraise, entre autres.7
Le fait de connaître les protéines ou les molécules de chaque allergène qui déclenchent vos symptômes peut aider à orienter votre plan de prise en charge des symptômes. Dans cette perspective, et en fonction de votre histoire clinique, votre médecin peut suggérer ce qu’on appelle un test d’IgE spécifiques d’allergènes moléculaires, qui peut permettre de révéler d’autres pollens et aliments auxquels vous pouvez réagir. Les résultats de ce test peuvent également aider votre médecin à décider si l’immunothérapie allergénique peut réduire vos symptômes.7
Vous avez déjà les résultats de vos tests d’IgE spécifiques ?
Les résultats de vos tests d’allergènes moléculaires incluront le nom de ces derniers (une série de lettres et de chiffres et/ou un nom). Votre médecin examinera très certainement les résultats avec vous, mais vous trouverez ici un aperçu que vous pouvez utiliser comme référence. Faites simplement correspondre vos résultats avec les noms des allergènes moléculaires de la liste ci-dessous pour voir ce qu’ils signifient en termes de prise en charge des symptômes.
rBet v 1
rBet v 2, rBet v 4, rBet v6
Les résultats des tests doivent être interprétés par votre médecin, en fonction de votre histoire clinique. Le diagnostic final et la décision de prise en charge ultérieure sont établis par votre médecin.
*Ces produits peuvent ne pas être approuvés pour une utilisation clinique dans votre pays. Veuillez consulter votre médecin pour connaître la disponibilité de ces produits.
La prise en charge de la rhinite allergique comprend l’éviction des allergènes pertinents, le traitement symptomatique et l’immunothérapie allergénique.6,8,9
Les symptômes d’allergie au bouleau peuvent être similaires à ceux de nombreuses autres allergies aux pollens et peuvent inclure :4,6
Si vous êtes sensibilisé(e) au bouleau et si vous souffrez d’asthme, le pollen des arbres peut déclencher ou aggraver les symptômes de l’asthme, tels que la toux et la respiration sifflante.4,6
Parallèlement à votre histoire clinique, des tests cutanés ou des tests sanguins d’IgE spécifiques peuvent aider à déterminer si vous êtes sensibilisé(e) à un allergène particulier. Si vous avez reçu un diagnostic d’allergie, votre médecin vous proposera un plan de prise en charge des symptômes.
*Ces produits peuvent ne pas être approuvés pour une utilisation clinique dans votre pays. Veuillez consulter votre médecin pour connaître la disponibilité de ces produits.
Tandis que le pollen d’arbres est commun au printemps, les bouleaux produisent du pollen entre janvier et avril, selon leur localisation.4,5