L'allergia è una risposta immunitaria a sostanze normalmente innocue. Pertanto, starnuti, respiro affannoso o lacrimazione possono verificarsi in corrispondenza di una reazione eccessiva del sistema immunitario a un elemento presente nella vita di tutti i giorni. Nel 2021, quasi un adulto su tre e oltre un bambino su quattro negli Stati Uniti ha riportato sintomi di allergia stagionale, eczema o allergia alimentare.1,2 È facile pensare che certi sintomi siano causati da un'allergia, ma è importante notare che possono anche sovrapporsi ad altre cause. Per ottenere una diagnosi accurata, è necessario fornire al medico di base informazioni dettagliate su sintomi, anamnesi medica e risultati di un test di sensibilizzazione allergica, come il test per le IgE specifiche.
Vuoi conoscere meglio le allergie e i sintomi che sospetti di avere?
Le allergie comuni possono essere suddivise in tre categorie principali: alimentari, da interno e stagionali. Ma non possiamo dimenticare l'asma allergico, anche se non è un tipo di allergia (è una condizione correlata).
Le persone possono essere esposte a diversi fattori scatenanti e sperimentare sintomi di allergia differenti. È inoltre importante notare che l'intensità dei sintomi di un'allergia può variare, passando da un naso che cola lievemente all' anafilassi, una reazione allergica potenzialmente letale.
Nelle reazioni del sistema immunitario correlate alle allergie alimentari, gli anticorpi delle immunoglobuline E (IgE) del sistema immunitario riconoscono come minaccia un alimento altrimenti innocuo, come l'uovo. I "9 grandi" allergeni alimentari, responsabili della maggior parte delle reazioni, includono latte, uova, arachidi, frutta secca, crostacei, pesce, grano, soia e sesamo.
Le allergie da interno sono spesso la causa di sintomi presenti tutto l'anno. Spesso si pensa che la casa sia un luogo sicuro, ma al suo interno si nascondono molti allergeni, dalla muffa nella doccia agli acari della polvere nelle federe dei cuscini. Alcuni degli allergeni più comuni includono epiteli animali, acari della polvere, muffa e scarafaggi.
Le allergie stagionali (note anche come rinite allergica stagionale o febbre da fieno) sono prevalenti in determinate stagioni, come la primavera o l'autunno. Il polline è solitamente alla base dei sintomi delle allergie stagionali, con il polline di alberi, il polline di graminacee e il polline di erbe infestanti tra i principali fattori scatenanti di reazioni allergiche.
L'asma scatenata o peggiorata dagli allergeni viene definita asma allergico. Sappiamo che non si tratta di un tipo di allergia (è una condizione correlata), ma spesso allergie e asma vanno di pari passo. L'esposizione agli allergeni, come polline, epiteli animali e muffe, può aumentare i sintomi e scatenare un attacco di asma nelle persone con asma allergico.3
I sintomi delle allergie possono variare da persona a persona. Alcuni sintomi influiscono sul sistema respiratorio, altri causano problemi gastrointestinali e altri ancora possono agire sul sistema nervoso.
| Starnuti | Mal di stomaco |
| Lacrimazione | Orticaria |
| Naso che cola | Prurito alla bocca o alle orecchie |
| Respiro sibilante | Gonfiore a labbra, lingua o gola |
| Tosse |
Sei pronto a scoprire se i tuoi sintomi sono dovuti alle allergie o a qualcos'altro? Gli esami del sangue per le IgE specifiche possono aiutare a identificare la sensibilizzazione a molti allergeni comuni. Questo test di sensibilizzazione allergica, insieme all'anamnesi medica e all'esame obiettivo, può aiutare a includere o escludere gli allergeni tra le cause dei sintomi.
Identificando le sostanze specifiche che scatenano una reazione allergica, il medico può personalizzare le opzioni di trattamento delle allergie e fornire consigli personalizzati su come evitare gli allergeni. Queste informazioni aiutano a prendere decisioni sulla prescrizione di farmaci appropriati, fornire raccomandazioni sull'immunoterapia con allergeni o fornire indicazioni sui cambiamenti dello stile di vita volti a ridurre al minimo l'esposizione agli allergeni.
L'anafilassi causata da una reazione allergica è rara, ma grave. I sintomi possono includere perdita di coscienza, abbassamento della pressione sanguigna o grave mancanza di respiro. Chiunque sia colpito da anafilassi deve chiamare immediatamente il numero di emergenza (118).
Chiunque può essere colpito da un'allergia, ma alcune persone sono più inclini a svilupparne rispetto ad altre. I fattori genetici e ambientali contribuiscono alla predisposizione di una persona allo sviluppo di allergie. Nei bambini, le allergie possono svilupparsi per la prima volta in qualsiasi momento durante l'infanzia. È anche possibile che alcune persone sviluppino allergie nell'età adulta.
I sintomi allergici comuni nei bambini includono:7
I fattori scatenanti delle allergie più comuni nei bambini includono:7
Inoltre, uno dei più comuni problemi medici che i bambini devono affrontare è l'infezione dell'orecchio medio, nota anche come otite media. Le allergie possono svolgere un ruolo anche nelle infezioni dell'orecchio, poiché l'infiammazione dovuta all'allergia può causare la tumefazione e la congestione dell'orecchio medio e della tuba di Eustachio.
Sebbene vi sia una certa sovrapposizione tra sintomi allergici e virali, esistono alcune differenze fondamentali. Ad esempio, la presenza di febbre e/o dolori muscolari indica che non si tratta di allergia. Anche la durata può essere un indizio. Se i sintomi persistono per più settimane, è probabile che siano dovuti a un'allergia. Guarda il confronto completo qui.
Hai la possibilità di migliorare la vita dei pazienti affetti da allergie. E noi possiamo aiutarti. I test ematici per le IgE specifiche forniscono risultati sempre accurati.
La corretta determinazione di una o più sensibilizzazioni agli allergeni può aiutare a creare un piano personalizzato per la gestione dei sintomi, con consigli esaustivi su come evitare gli allergeni e potenziali opzioni terapeutiche. I test per le allergie non sono diversi da quelli per qualsiasi altra patologia cronica, come il diabete o il colesterolo alto.
Domande? Possiamo aiutarti. Abbiamo tutte le risorse di cui hai bisogno, dalle guide all'interpretazione dei risultati dei test all'enciclopedia degli allergeni.