Per i medici
Allergic Asthma Resources
Practice Parameters and Guidelines  
Is your patient a candidate for specific IgE testing? 
Find out 
Get detailed information on whole allergens and allergen components. 
Allergen Encyclopedia 
Ready to test a patient?
Lab Ordering Guide 
Access videos and webinars delivered by key experts in the field of allergy.
On-Demand Education 
Asma allergico Cause, sintomi e test
Asma allergico
Ora puoi tenerlo sotto controllo. 
Fino al 90% dei bambini e il 60% degli adulti affetti da asma soffrono anche di allergie.1,2 Identificare i fattori scatenanti e ridurre l'esposizione potrebbe aiutare a ridurre la necessità di farmaci e a migliorare l'asma.
Un test ematico alle allergie, insieme all'anamnesi dettagliata e a un esame fisico, aiuteranno il medico a sviluppare un piano di trattamento personalizzato per i sintomi dell'allergia. 
Ecco le opzioni disponibili. 
Ragazza che indossa una giacca con icone di allergia | Asma allergico
Cos'è l'asma allergico?
L'asma allergico o asma indotto da allergia è un tipo di asma scatenato o peggiorato dalle allergie. L'esposizione ad allergeni, come polline, pelo di animali domestici, muffe o sostanze irritanti, può aumentare i sintomi e portare ad un attacco di asma nelle persone con asma allergico.3 
Epiteli animali
Acari della polvere
Insetti
Pollini
Muffa
Generalmente l'asma si presenta con uno o più sintomi tra quelli indicati di seguito:4
respiro sibilante, tosse, respiro affannoso, costrizione toracica
I sintomi possono manifestarsi in relazione all'esercizio fisico, all'aria fredda, all'aria secca e alle infezioni delle vie respiratorie. Anche alcune sostanze irritanti, come gli odori forti o il fumo di tabacco, possono innescare un peggioramento dell'asma.
L'impatto della rinite allergica sull'asma
Sia la rinite allergica che la rinite non allergica sono fattori di rischio per lo sviluppo dell'asma.5 Oltre l'80% delle persone affette da asma soffre anche di rinite, il che suggerisce l'idea di "un'unica via aerea, un'unica patologia".4
Se si soffre di asma, il mancato trattamento della rinite indotta da allergia può portare a un peggioramento dei sintomi e aumentare il rischio di un' acutizzazione dell'asma. La presenza di rinite allergica spesso aumenta il rischio di attacchi d'asma, visite al pronto soccorso e ricoveri per asma.6,7
Medico che cura un bambino | Asma allergico
Domande frequenti su allergie e asma
La maggior parte dei pazienti affetti da asma presenta più sensibilizzazioni allergiche che contribuiscono al carico di allergeni.10,11 Queste sensibilizzazioni agli allergeni si aggiungono al carico di fattori scatenanti del paziente, provocando acutizzazioni dell'asma dovute persino ad altri fattori scatenanti non allergici.10,12 Nei pazienti affetti da asma e aeroallergie (ovvero allergie a sostanze presenti nell'aria quali polline o spore di muffa), per alleviare o ridurre i sintomi è possibile ricorrere, oltre che alle strategie farmaceutiche, alla riduzione all'esposizione agli allergeni sensibilizzanti.13-17
La soglia di scatenamento dei sintomi allergenici è il punto in cui il carico cumulativo di allergeni provoca sintomi.18,19 Ulteriori informazioni sulla soglia di scatenamento dei sintomi.
Chiunque, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla razza o dallo stato socioeconomico, può essere affetto da asma.
Non esiste una cura per l'asma, quindi la migliore difesa consiste nel conoscere i fattori scatenanti e limitare l'esposizione ad essi. Si può iniziare compilando un elenco dei sintomi. Conoscere i tipi di sintomi e quando si manifestano può aiutare il medico a stabilire se il paziente può essere un candidato per i test allergologici. 
Sì. La riduzione dell'esposizione a uno o più fattori allergici scatenanti può aiutare a ridurre i sintomi. A questo scopo è necessario collaborare con il proprio medico per definire il proprio profilo allergico. Per iniziare, compilare il registro dei sintomi.
Purtroppo, non è possibile guarire dall'asma. L'asma è una malattia cronica che cambia in modo permanente le vie respiratorie dei polmoni.6Gli attacchi d'asma e i suoi sintomi possono diminuire o migliorare nel corso del tempo. Tuttavia, sussiste sempre il rischio che tali sintomi si ripresentino.
Perché una diagnosi di allergia è importante per l'asma
Fattori scatenanti allergici vs. fattori scatenanti non allergici | Asma allergico
Identificare i fattori scatenanti dell'asma allergico
Comprendere i fattori scatenanti specifici e come evitare l'esposizione a essi è una parte importante della gestione dell'asma allergico. Non tutti i fattori scatenanti sono uguali, per questo è importante parlare con il proprio medico dei sintomi dell'asma allergico. 
percent icon
Fino al 90% circa dei pazienti allergici è sensibilizzato a più allergeni.8
Come gestire l'asma allergico
In presenza di asma allergico, l'anamnesi spesso non è sufficiente per eseguire una diagnosi di allergia accurata.  Un esame del sangue, chiamato anche test per le IgE specifiche, è un potente strumento diagnostico per la diagnosi delle allergie che misura la concentrazione degli anticorpi  delle IgE specifiche nel sangue. È in grado di testare centinaia di fattori allergici scatenanti, come polline, muffa, alimenti e pelo di animali.  Per questo è importante parlare con un medico e capire se è opportuno eseguire un test ematico nel proprio caso. I risultati dei test ematici alle allergie, insieme all'anamnesi dettagliata e a un esame fisico, aiuteranno il medico a sviluppare un piano di trattamento personalizzato per i sintomi dell'allergia.
Sapevi che qualsiasi medico che richiede dei test di laboratorio può richiedere un test per le IgE specifiche?
Asma allergico: come effettuare i test
Prendi il controllo della tua asma di natura allergica e consulta oggi stesso il tuo medico. I test ematici per le allergie consentono di capire se si soffre di sensibilizzazione allergica e possono quindi essere d'aiuto per individuare i fattori scatenanti e permettere al medico di ottimizzare un piano di gestione dell'allergia.
Allergy Insider: il tuo partner nella gestione dei pazienti con asma allergico
Ogni medico ha il potere di migliorare la vita dei pazienti affetti da asma e noi possiamo essere d'aiuto. Insieme all'anamnesi e all'esame fisico del paziente, i test ematici per le IgE specifiche possono aiutare per la diagnosi clinica di malattie allergiche, come l'asma allergica.9 Sottoporsi ai test per le allergie non deve essere diverso da sottoporsi ai test per qualsiasi altro disturbo cronico, come il diabete o il colesterolo alto. 
La riduzione dell'esposizione a uno o più fattori allergici scatenanti può aiutare a ridurre i sintomi e la necessità di assumere farmaci.10 
Strumenti per comprendere le allergie
Compila il tuo profilo dei sintomi allergici per identificare le informazioni da condividere durante la visita con il medico di famiglia.
Ulteriori informazioni su allergeni specifici, sintomi comuni e gestione delle allergie. 
Sei un professionista del settore sanitario? Ottieni informazioni complete su centinaia di allergeni interi e componenti molecolari allergeniche.
Contenuti correlati
Vuoi sapere di più sulle allergie? Esplora gli argomenti.
  1. Allen-Ramney F, Schoenwetter W, Weiss T, et al. Sensitization to Common Allergens in Adults with Asthma. JABFP. 2005;(18)5 434-439. 
  2. Host A, Halken S. Practical aspects of allergy-testing. Paediatr Respir Rev. 2003; (4) 312-318.
  3. Murray CS, Foden P, Sumner H, et al. Preventing Severe Asthma Exacerbations in Children. A Randomized Trial of Mite-Impermeable Bedcovers. Am J Respir Crit Care Med. 2017;196(2):150-158.
  4. Pawankar R, Holgate S, Canonica G, at el. World Allergy Organization. White Book on Allergy (WAO). 2011. http://www.worldallergy.org/UserFiles/file/WAO-White-Book-on-Allergy_web.pdf. Consultazione effettuata a dicembre 2017. 
  5. Scadding GK, Durham SR, Mirakian R, et al. BSACI guidelines for the management of allergic and non-allergic rhinitis. Clin Exp Allergy. 2008;38:19-42. 
  6. Crystal-Peters J, Neslusan C, Crown WH, et al. Treating allergic rhinitis in patients with comorbid asthma: the risk of asthma-related hospitalizations and emergency department visits. J Allergy Clin Immunol. 2002;109(1):57-62.
  7. Valovirta E. Managing Co-Morbid Asthma With Allergic Rhinitis: Targeting the One-Airway With Leukotriene Receptor Antagonists. World Allergy Organ J. 2012;5:S210-S211. 
  8. Giorgio Ciprandi, Cristoforo Incorvaia & Franco Frati. The Italian Study Group on Polysensitization (2015) Management of polysensitized patient: from molecular diagnostics to biomolecular immunotherapy, Expert Review of Clinical Immunology, 11:9, 973-976, DOI: 10.1586/1744666X.2015.1062365.
  9. Phadia™ ImmunoCAP™ Specific IgE Conjugate 400 Directions for Use for the Phadia 250 Laboratory System. Published 2018-06-05. 
  10. NIH Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma, 2007.