Per i medici
Risorse per i professionisti del settore medico  
Scopri di più su malattie allergiche, sintomi, paradigmi di gestione e considerazioni sui test.
  Allergie alimentari 
  Allergie stagionali 
  Allergie domestiche 
  Asma allergico 
Il paziente può sottoporsi al test delle IgE specifiche?
Verifica 
Informazioni dettagliate sugli allergeni interi e sulle componenti allergeniche.
Enciclopedia degli allergeni 
Cos'è la cross-reattività allergica? 
Aprile 2026  |  ✓ Revisione medica: Gary Falcetano, PA-C, AE-C 
Tre gruppi di allergie a piante e frutta
Nelle allergie, la cross-reattività si verifica quando il sistema immunitario di un organismo identifica le proteine di una sostanza (ad es. il polline) e quelle di un'altra (ad esempio frutta o verdura) come simili.1 Quando un individuo entra in contatto con una di queste proteine, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di una proteina presente in qualcosa a cui è realmente allergico, il sistema immunitario può reagire allo stesso modo, causando talvolta sintomi allergici.  
Per il sistema immunitario è sufficiente che le proteine siano strutturalmente simili o biologicamente correlate. In tal caso, può verificarsi una cross-reattività. Il rischio di cross-reattività allergica deve essere valutato da un professionista sanitario. Il rischio di cross-reattività può complicare la diagnosi di specifiche allergie.2
I sintomi che si sono manifestati a seguito di anticorpi (proteine prodotte dal sistema immunitario per combattere le malattie) attivati da una cross-reattività non possono sempre essere distinti da quelli causati da una vera sensibilizzazione. Tuttavia, individuando la sensibilizzazione primaria, il trattamento o l'esclusione degli alimenti che causano i sintomi può rivelarsi efficace. 
Cos'è la sindrome da allergia alimentare associata ai pollini (PFAS)? 
Primo piano di mele verdi e un girasole
La sindrome da allergia alimentare associata ai pollini (Pollen-food allergy syndrome, PFAS) è una reazione allergica che si verifica in genere dopo che un paziente sensibilizzato al polline consuma determinati alimenti, come ad esempio frutta, verdura, frutta a guscio e cereali.Interessando fino al 60% dei pazienti allergici al polline, la PFAS è probabilmente l'allergia alimentare più comune negli adulti.3 Inoltre, fino al 25% dei bambini con rinite allergica (febbre da fieno) soffre anche di PFAS.4
Se si è sensibilizzati al polline, la PFAS si può manifestare quando alcuni alimenti vengono a contatto con la mucosa orale (il tessuto che riveste l'interno della bocca), le labbra, la lingua o la gola. I  sintomi della PFAS  compaiono entro pochi minuti dall'assunzione di cibo crudo ma possono durare diverse ore. Nella maggior parte dei casi, gli allergeni responsabili vengono rapidamente denaturati mediante la cottura e la digestione, sebbene alcuni pazienti possano comunque presentare reazioni sistemiche.3
I sintomi comuni di PFAS o SOA includono: 
  • Gola irritata 
  • Prurito in bocca o a livello delle labbra  
  • Labbra, lingua o gola gonfie  
Questi sintomi potrebbero peggiorare durante alcuni periodi dell'anno, quando i pollini aumentano (generalmente in  primavera o in autunno).  
Elenco delle allergie da cross-reattività nella PFAS
Le persone affette da PFAS in genere presentano un'allergia alle betulle, all'ambrosia o al polline di graminacee.5 Gli alimenti che possono causare la PFAS includono  frutta a guscio,  soiaarachidifrutta e verdura.5
Polline
Frutta
Verdure
Frutta a guscio
Cereali
Betulla 
Kiwi, mela, pera, prugna, pesca, nettarina o pesca noce, albicocca, ciliegia, banana, fichi, avocado, fragole, prugna secca, mango 
Sedano, carote, pastinaca, prezzemolo, aneto, cumino, coriandolo, finocchio, patate, pomodoro, pepe (verde), cicoria
Nocciole, mandorle, noci, arachidi  
Soia, frumento, lenticchie, piselli, fagioli 
Ontano 
Mela, ciliegia, pesca, pera, fragola, lampone
Sedano, prezzemolo
Nocciole, mandorle, noci 
Graminacee
Fico, melone, arancia, kiwi, anguria 
Pomodoro, patate 
Arachidi 
Artemisia 
Mango 
Sedano, carote 
Ambrosia
Banana, anguria, melone, melone d'inverno, melone cantalupo 
Zucca, pepe, cetriolo, carciofo, ibisco, zucchine, camomilla 
Semi di girasole  
Altri tipi di cross-reattività
Cross-reattività tra i crostacei:1 il grado di cross-reattività tra i crostacei (ad es. gamberi, aragosta, granchio, gamberi d'acqua dolce) è elevato. Il rischio di cross-reattività può essere minore tra crostacei e molluschi come vongole, ostriche, capesante e cozze. Da notare che esiste una cross-reattività tra le chitine (un componente dell'esoscheletro di crostacei e insetti) presenti negli  acari della polvere  e nei crostacei, sotto forma di una proteina potenzialmente cross-reattiva chiamata tropomiosina.
Un'icona di un'aragosta e un'icona di un gambero che rappresentano la cross-reattività tra crostacei
Cross-reattività tra lattice e alimenti:1  circa il 30-70% delle persone con allergia IgE-mediata al lattice può manifestare sintomi in relazione ad alcuni frutti che presentano cross-reattività al lattice (tra cui i più frequenti sono banane, avocado, kiwi e castagne). Sono numerose le proteine individuate come coinvolte nella sindrome da lattice-frutta.
Un'icona di una mano con un guanto di lattice e un'icona di una banana unite nella parte centrale da una freccia che rappresenta la cross-reattività tra lattice e alimenti.
Cross-reattività tra arachidi e frutta a guscio o semi:  le allergie alle arachidi e alla frutta a guscio sono spesso caratterizzate da reazioni anafilattiche  potenzialmente letali e durano di solito per tutta la vita. Sebbene l'allergia alle arachidi sia quella più comunemente osservata nei pazienti, molti soggetti sviluppano un'ipersensibilità sia alle arachidi che alle noci.6  Nonostante le arachidi siano in realtà legumi, circa il 20-30% dei soggetti con allergia alle arachidi è allergico anche a uno o più tipi di frutta a guscio.7  Le noci, le noci pecan e le nocciole costituiscono inoltre un gruppo di frutta a guscio caratterizzato da forte cross-reattività. Nocciole, anacardi, noci del Brasile, pistacchi e mandorle costituiscono un altro gruppo di frutta a guscio a cross-reattività moderata.8
Un'icona di arachidi e un'icona di semi unite da una freccia che rappresenta la cross-reattività tra arachidi o frutta a guscio e semi
Cross-reattività tra gatti e altri animali:  potrebbe sembrare ovvio, ma esiste un alto grado di cross-reattività tra una delle proteine presenti nei gatti e una che si trova anche nei cani.9 Forse un po' più sorprendente è che anche gli allergeni dei gatti possono provocare una cross-reattività con alcuni allergeni dei cavalli.10 Ed esiste anche la cross-reattività degli allergeni tra gatti e maiali. La sindrome gatto-maiale è una reazione allergica rara a una proteina presente sia nel pelo del gatto che nel maiale; la sensibilizzazione a questa proteina presente nei gatti può causare sintomi allergici in una persona quando consuma carne di maiale.11
Un'icona di un gatto e un'icona di un cane unite nella parte centrale da una freccia che rappresenta la cross-reattività tra gatti e altri animali.
Cos'è il cross-contact? 
Il cross-contact si verifica quando una piccola quantità di allergene finisce in un alimento in cui non dovrebbe essere presente. Alcune etichette alimentari includono diciture del tipo "può contenere" o "prodotto in uno stabilimento in cui si utilizza anche" per indicare il rischio di cross-contact. Nel caso delle allergie alimentari, è importante comprendere la differenza tra cross-contact e cross-reattività per evitare confusione e/o precauzioni inutili. 
Diagnosi della cross-reattività: cosa valuterà il medico
Un modo per capire bene quali siano le cause di determinati sintomi è rivolgersi al proprio medico e chiedergli se ritiene opportuno prescrivere un esame del sangue per le IgE specifiche. Si tratta di un test diagnostico che richiede un semplice prelievo di sangue e permette di individuare possibili allergie a centinaia di sostanze diverse. I risultati di un  esame del sangue con componenti allergenici, uniti a un'anamnesi clinica dettagliata e a un esame obiettivo, consentiranno al medico di stabilire i fattori scatenanti specifici dell'allergia. Una volta che il medico avrà stabilito se a causare i sintomi è il pelo di un animale domestico, un tipo di polline o le arachidi (o tutti e tre) potrà sviluppare un piano terapeutico personalizzato.
Strumenti per comprendere le allergie
Compila il tuo profilo dei sintomi allergici per identificare le informazioni da condividere durante la visita con il medico di famiglia.
Ulteriori informazioni su allergeni specifici, sintomi comuni e gestione delle allergie. 
Sei un professionista del settore sanitario? Ottieni informazioni complete su centinaia di allergeni interi e componenti molecolari allergeniche.
  1. Matricardi PM, et al. EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol. 2016;27 Suppl 23:1–250.
  2. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. Cross-reactivity defined. 2021. Available from: https://www.aaaai.org/tools-for-the-public/allergy-asthma-immunology-glossary/cross-reactivity-defined.
  3. Kashyap RR, Kashyap RS. Oral allergy syndrome: An update for stomatologists. J Allergy. 2015;2015:543928.
  4. Roberts G, et al. Pediatric rhinitis: Position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy. 2013;68(9):1102–1116.
  5. American College of Allergy, Asthma & Immunology [Internet]. Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2019 Mar 21. 
  6. De Leon MP, et al. Immunological analysis of allergenic cross-reactivity between peanut and tree nuts. Clin Exp Allergy. 2003;33(9):1273–1280. 
  7. McWilliam V, et al. The prevalence of tree nut allergy: A systematic review. Curr Allergy Asthma Rep. 2015;15(9):54.
  8. Goetz DW, et al. Cross-reactivity among edible nuts: double immunodiffusion, crossed immunoelectrophoresis, and human specific IgE serologic surveys. Ann Allergy Asthma Immunol. 2005;95(1):45–52.
  9. Liu Z, et al. Albumins represent highly cross-reactive animal allergens. Front Immunol. 2023;14:1241518.
  10. Todorović N, et al. Major cat allergen Fel d 4: Structure and identification of a cross-reactive IgE-epitope-containing area. Allergy. 2025.
  11. Kim C, et al. Recurrent urticaria caused by specific cat serum albumin IgE cross-reacting with pork serum albumin. Clin Exp Pediatr. 2020;63(11):451–453.