Birke Allergene – Fakten, Symptome und Behandlung
Bekannt für ihre mannigfaltige, weiße Rinde, die sich typischerweise horizontal in dünnen Blättern abschält, sind Birken kurzlebige, dekorative und wirtschaftlich genutzte Bäume, die in kühlen Regionen der nördlichen Hemisphäre auftreten. Birken sind robust, schnell wachsend und relativ immun gegen Krankheiten und Insektenangriffe und gehörten zu den ersten Bäumen, die sich nach dem Rückgang der Gletscher etablieren konnten.1 Die jährliche Pollenzahl kann von Jahr zu Jahr um den Faktor 400 Prozent variieren.2 Birken werden vom Wind bestäubt, und der Pollenspiegel wird durch das Wetter, die Vielfalt der lokalen Flora und die spezifischen Rhythmen der Bestäubung bestimmter Arten oder Gruppen bestimmt.2,3
Birken bevorzugen vor allem feuchte, sandige und lehmige Böden und werden in den kühlen Regionen der nördlichen Hemisphäre angepflanzt.1
Bei vielen Patienten mit einer Birkenpollenallergie können Symptome auftreten, wenn sie anderen Allergenen wie Baum-, Kräuter- oder Gräserpollen ausgesetzt sind. Dadurch lässt sich nur schwer feststellen, welche Pollen die Symptome verursachen, insbesondere wenn sich die Pollensaison überschneidet. Dies wird als Kreuzreaktion bezeichnet und tritt auf, wenn das Immunsystem Ihres Körpers Proteine oder Komponenten in verschiedenen Substanzen als strukturell ähnlich oder biologisch verwandt identifiziert und so eine Reaktion auslöst. Weitere Atemwegsallergene, die Reaktionen im Zusammenhang mit einer Birkenpollenallergie auslösen können, sind Gräser-, Erlen-, Hasel-, Buchen- und Eichenpollen.7
Wenn Sie nach dem Verzehr von frischem Obst oder rohem Gemüse ein Jucken im Mund oder Hals bemerken, leiden Sie möglicherweise unter dem oralen Allergiesyndrom (OAS), manchmal auch als Pollen-assoziierte Lebensmittelallergie bezeichnet. Dieser Zustand wird auch durch die Reaktion Ihres Immunsystems auf ähnliche Proteine oder Komponenten ausgelöst, die in unterschiedlichen Allergenquellen vorkommen. Dies tritt ziemlich häufig auf: Bis zu 25 % der Kinder mit allergischer Rhinitis (d. h. Heuschnupfen) leiden auch unter dem OAS.6 Häufige pflanzliche Lebensmittel, die im Fall der Birke am OAS beteiligt sind, umfassen Obst, Gemüse, Nüsse und Hülsenfrüchte wie Äpfel, Kirschen, Pfirsiche, Haselnüsse, Erdnüsse, Karotten, Sellerie, Sojabohnen, Erdbeeren und vieles mehr.7
Wenn Sie die Proteine oder Komponenten jedes Allergens kennen, das Ihre Symptome auslöst, unterstützt dies Ihren Behandlungsplan. Vor diesem Hintergrund und auf Basis Ihres Symptomverlaufs schlägt Ihnen Ihr Arzt möglicherweise einen spezifischen IgE-Komponententest vor. Dieser Test kann dazu beitragen, weitere Pollen und Lebensmittel zu entdecken, auf die Sie reagieren könnten. Die Ergebnisse dieses Tests können Ihrem Arzt auch bei der Entscheidung helfen, ob eine spezifische Immuntherapie Ihre Symptome verringern kann.7
Haben Sie bereits die Ergebnisse Ihres spezifischen IgE-Komponententests?
Die Ergebnisse Ihres Komponententests enthalten den Namen der Komponenten (eine Reihe von Buchstaben und Zahlen). Ihr Arzt wird die Ergebnisse mit Ihnen besprechen. Hier finden Sie eine Übersicht, die Sie als Referenz verwenden können. Ordnen Sie die Komponentennamen einfach der unten stehenden Liste zu, um zu sehen, was diese für Ihre Behandlung bedeuten.
rBet v 1
rBet v 2, rBet v 4, rBet v6
Testergebnisse sollten immer von einem Arzt im Zusammenhang mit Ihrer klinischen Anamnese ausgewertet werden. Die endgültige Diagnose und Entscheidung über die weitere Behandlung werden von Ihrem Arzt getroffen.
*Diese Produkte sind möglicherweise nicht für die Diagnostik in Ihrem Land freigegeben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, um mehr über die Verfügbarkeit zu erfahren.
Die allergische Rhinitis kann man mit Vermeidung der relevanten Allergene, einer symptomatischen Therapie und einer spezifischen Immuntherapie behandeln.6,8,9
Die Symptome einer Birkenpollenallergie können vielen anderen Pollenallergien ähneln und umfassen Folgendes:4,6
Wenn Sie gegenüber Birken sensibilisiert sind und unter Asthma leiden, können die Baumpollen Asthmasymptome wie Husten und Keuchen auslösen oder verschlimmern.4,6
Zusammen mit Ihrer Krankengeschichte können Haut-Prick-Tests oder spezifische IgE-Bluttests dabei helfen, festzustellen, ob Sie gegen ein bestimmtes Allergen sensibilisiert sind. Wenn bei Ihnen eine Allergie diagnostiziert wurde, kann Ihr Arzt gemeinsam mit Ihnen einen Behandlungsplan erstellen.
*Diese Produkte sind möglicherweise nicht für die Diagnostik in Ihrem Land freigegeben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, um mehr über die Verfügbarkeit zu erfahren.
Während Baumpollen häufig im Frühling auftreten, produzieren Birken je nach Standort zwischen Januar und April Pollen.4,5