Learn more about common allergic diseases, symptoms, management paradigms, and testing considerations.
Is your patient a candidate for specific IgE testing?
Get detailed information on whole allergens and allergen components.
Ready to test a patient?
Learn more about common allergic diseases, symptoms, management paradigms, and testing considerations.
Is your patient a candidate for specific IgE testing?
Get detailed information on whole allergens and allergen components.
Ready to test a patient?
2022 年 10 月 | Linda Armstrong | ✓ 醫療審查: Gary Falcetano, PA-C, AE-C;Fabio Iachetti, MD; Eva Södergren, PhD, MSc
Gary Falctano 是一名持照醫師助理,在緊急和災難醫學、基層醫療照護、過敏和免疫學有 25 年以上的豐富經驗,在 Thermo Fisher Scientific 擔任過敏免疫診斷美國臨床事務經理。Fabio Iachetti 是一名持照醫師,在過敏、CV、疼痛、GI、風濕病學、泌尿學、糖尿病學等多種疾病領域擁有 15 年以上的豐富經驗。在 Thermo Fisher Scientific 擔任全球醫療事務過敏免疫診斷資深醫療經理。Eva Södergren 是一名受過訓練的營養學家,目前在 Thermo Fisher Scientific 的免疫診斷部門擔任醫療與科學事務團隊的過敏資深科學顧問。
過敏檢測有數種不同選項,包括血液檢測、皮膚點刺檢測 (SPT) 和食物激發試驗。您可以與您的醫療照護提供者一起決定最適合您的檢測。在執行完您所選擇的過敏檢測後,醫療照護提供者會連同您的病史來檢閱結果,以協助建立出一個準確的診斷。
協助過敏診斷的血液檢測是一種快速簡單的方法,可讓您的醫療照護提供者回答您的潛在過敏問題。這項檢測也稱作特異性 IgE (sIgE) 血液檢測,其能提供資訊豐富的結果,指出血液中的特異於過敏原的 IgE 抗體濃度。這些抗體是過敏致敏反應的指標,在以過敏為主的醫療病史作為背景下,可幫助您的醫療服務提供者判斷您是否過敏以及對什麼過敏。
這項強大的診斷工具可找出您對數百種可能過敏原的潛在致敏反應。相較於其他類型的檢測,血液檢測在誰可接受檢測或何時可進行檢測上的限制較少。深入瞭解特異性 IgE 血液檢測的好處。或探索常見問題清單。
特異性 IgE 血液檢測有兩大類:完整過敏原檢測以及過敏原成分檢測。搭配症狀病史和身體檢查,完整過敏原檢測可協助您的醫療照護提供者判斷您是否會對特定過敏原或多種過敏原產生致敏反應。
同時,檢測過敏原成分可協助提供者識別可能引起反應的特定分子 (例如蛋白質、碳水化合物、酵素)。瞭解您對哪些分子會產生致敏反應,有助於您的提供者判斷您出現嚴重全身性反應的風險是否會升高。
此外,檢測過敏原成分可能讓提供者得知您是否對特定形態的過敏原具有耐受性。舉例來說,如果您對蛋類過敏,這項檢測可能顯示您可能對烘蛋有耐受性,但稍微煮過的蛋或生蛋則無法。(這表示您可以吃甜點、麵包等烘焙食品。)
使用血液檢測數十年的醫療照護提供者最熟悉的術語可能是放射性過敏性吸附檢測 (RAST),這種檢測會測量特異性 IgE,但實際上是一種較舊技術的名稱。事實上,它不能代表 現代的過敏特異性 IgE 血液檢測,且 RAST 的所有文獻也不適用於目前的檢測。
在進行 SPT 時,您的皮膚會直接接觸到可疑的過敏原,並觀察是否有反應的跡象。
特異性 IgE 檢測和 SPT 經常用於協助診斷過敏。但您和您的醫療照護提供者要如何在它們之間做出選擇?以下是一些主要差異和一張實用的圖表,以進一步突顯比較結果。
主要檢測差異
特異性 IgE 血液檢測
SPT
無急性過敏風險
✓
可由大部分醫療照護提供者執行
✓
當日可得知結果
✓
不受藥物影響
✓
不受膚色/皮膚病症影響
✓
任何年齡族群皆有效
✓
激發試驗結合血液檢測或 SPT,為相當強大的診斷工具。也稱作口腔食物激發試驗 (OFC),其用以建立正確的過敏診斷,可以根據 SPT 或血液檢測的結果進一步進行此試驗。激發試驗可被用來確診食物過敏,或判斷您是否對某種食物的過敏程度有加重現象。8
OFC 通常有三個步驟:8
為妥善管理並治療過敏,請務必先確實瞭解造成症狀的原因。請與醫療照護提供者討論過敏檢測選項。為了開啟對話,我們彙整了幾個問題,旨在協助醫療照護提供者對您的症狀有更全面的瞭解。您可以在診間就診期間一併檢視您的答案。
追蹤過敏症狀並為就診醫療服務提供者做好準備。
瞭解特定過敏原,包括常見症狀、管理和緩解。
您是醫療服務提供者嗎?取得有關數百種完整過敏原和分子過敏原的完整資訊。