Octobre 2022 | Linda Armstrong | ✓ Révision médicale par : Gary Falcetano, PA-C, AE-C ; Fabio Iachetti, MD ; EVA Södergren, PhD, MSc
Assistant médical agréé avec plus de 25 ans d’expérience en médecine d’urgence et de catastrophe, en soins de première intention et en allergie et immunologie, Gary Falcetano est directeur des Affaires cliniques américaines Allergie au sein de la Division ImmunoDiagnostics chez Thermo Fisher Scientific. Fabio Iachetti est un médecin agréé avec plus de 15 ans d’expérience dans plusieurs domaines thérapeutiques tels que les allergies, les maladies cardiovasculaires, la douleur, les troubles gastro-intestinaux, la rhumatologie, l’urologie et la diabétologie. Il est directeur médical senior en Allergie pour la Division ImmunoDiagnostics Global Medical Affairs chez Thermo Fisher Scientific. Nutritionniste de formation, Eva Södergren travaille désormais en tant que conseillère scientifique senior pour les Allergies au sein de l’équipe Affaires médicales et scientifiques de la division ImmunoDiagnostics chez Thermo Fisher Scientific.
Il existe plusieurs options différentes pour les tests allergiques, notamment les tests sanguins, les tests cutanés et les tests de provocation orale. En collaboration avec votre médecin, vous pouvez décider quel test est le plus adapté à votre cas. Une fois votre test d’allergie effectué, votre médecin examinera les résultats, ainsi que votre histoire clinique, pour établir un diagnostic précis.
Un test sanguin à des fins de diagnostic d’allergies est un moyen simple et rapide pour votre médecin d’obtenir des réponses à vos questions sur les allergies sous-jacentes. Ce test, également appelé test sanguin d’IgE spécifiques, fournit des résultats informatifs indiquant les concentrations d’anticorps d’IgE spécifiques d’un allergène dans le sang. Ces anticorps sont des indicateurs de sensibilisation allergique et, dans le contexte de l’histoire clinique centrée sur l’allergie, peuvent aider votre médecin à déterminer si et à quoi vous êtes allergique.
Cet outil de diagnostic efficace peut révéler une sensibilisation potentielle à des centaines d’allergènes possibles. Par rapport à d’autres types de tests, les tests sanguins sont soumis à moins de restrictions quant aux personnes qui peuvent en bénéficier ou au moment où ils peuvent être effectués. En savoir plus sur les avantages des tests sanguins d’IgE spécifiques. Ou consulter la foire aux questions.
Il existe deux grands types de tests sanguins d’IgE spécifiques : les tests d’allergènes complets et les tests d’allergènes moléculaires. Associés à votre histoire clinique et à votre examen médical, les tests d’allergènes complets aident votre médecin à déterminer si vous êtes sensibilisé à un allergène spécifique ou à un groupe d’allergènes.
Les tests d’allergènes moléculaires, quant à eux, aident les médecins à identifier les molécules spécifiques (par exemple, les protéines, les glucides, les enzymes) qui peuvent provoquer des réactions. Savoir à quelles molécules vous êtes sensibilisé peut aider votre médecin à déterminer s’il existe un risque accru de réaction systémique grave.
En outre, les tests d’allergènes moléculaires peuvent révéler aux médecins que vous pouvez tolérer un allergène sous une forme spécifique. Par exemple, si vous êtes allergique aux œufs, ces tests peuvent suggérer que vous êtes susceptible de tolérer des œufs cuits, mais pas des œufs légèrement cuits ou crus. (Cela signifie que vous pourrez peut-être manger des pâtisseries, des pains, etc.)
Les médecins qui ont utilisé des tests sanguins pendant des décennies peuvent être plus familiers avec le terme de dosage RAST (test radio allergo sorbent), qui mesure les IgE spécifiques, mais qui fait référence à une technologie plus ancienne. En fait, il ne représente pas les tests sanguins d’IgE spécifiques modernes pour l’identification des allergies et toute documentation sur le RAST ne s’applique probablement pas aux tests actuels.
Avec un test cutané, votre peau est directement exposée aux allergènes suspectés et observée pour détecter des signes de réaction.
Les tests d’IgE spécifiques et les tests cutanés sont fréquemment utilisés pour le diagnostic des allergies. Mais comment vous et votre médecin pouvez choisir entre les deux ? Voici les principales différences suivies d’un tableau pratique pour mettre en évidence la comparaison.
Principales différences entre les tests
Test sanguin d’IgE spécifiques
Test cutané
Aucun risque de réaction anaphylactique
✓
Peut être effectué par la plupart des médecins
✓
Résultats le jour même
✓
Non affecté par les médicaments
✓
Non affecté par la pigmentation / l’état de la peau
✓
Efficace pour les personnes de tout âge
✓
Un test de provocation orale, en lien avec un test sanguin ou un test cutané, est un outil de diagnostic très efficace. Également appelé test de provocation par voie orale (TPO), il est utilisé pour poser un diagnostic correct et peut être guidé par les résultats d’un test sanguin ou d’un test cutané. Un test de provocation orale peut être utilisé pour confirmer une allergie alimentaire ou pour déterminer si une allergie alimentaire existante a disparu avec le temps. 8
Un TPO comporte généralement trois étapes :8
Pour bien prendre en charge et traiter les allergies, il est important d’abord de comprendre exactement la cause des symptômes. Parlez à un médecin des options de tests d’allergie. Pour lancer la conversation, nous avons compilé quelques questions conçues pour aider les médecins à obtenir une image complète de vos symptômes. Vous pouvez examiner vos réponses ensemble pendant votre rendez-vous au cabinet.
Suivez les symptômes d’allergie et préparez-vous à une consultation avec un médecin.
Découvrez des allergènes spécifiques, notamment les symptômes courants, leur prise en charge et la manière de les soulager.
Êtes-vous médecin ? Obtenez des informations complètes sur des centaines d’extraits allergéniques et d’allergènes moléculaires.