Scopri di più su malattie allergiche, sintomi, paradigmi di gestione e considerazioni sui test.
Il paziente può sottoporsi al test delle IgE specifiche?
Informazioni dettagliate sugli allergeni interi e sulle componenti allergeniche.
Scopri di più su malattie allergiche, sintomi, paradigmi di gestione e considerazioni sui test.
Il paziente può sottoporsi al test delle IgE specifiche?
Informazioni dettagliate sugli allergeni interi e sulle componenti allergeniche.
Esistono diverse opzioni per i test allergologici, tra cui esami del sangue, test di sensibilizzazione cutanea e test di provocazione orale. Insieme al medico di famiglia è possibile decidere quale test è più adatto ad ogni singolo caso. Dopo aver eseguito il test allergologico che è stato scelto, i risultati vengono esaminati dal medico, congiuntamente all'anamnesi del paziente, per aiutare a formulare una diagnosi accurata.
Un esame del sangue è un modo semplice e veloce con cui il medico di famiglia può ottenere risposte rispetto alle allergie di cui potrebbe soffrire un paziente. Questo esame, chiamato anche test ematico delle IgE specifiche (Specific IgE, sIgE), fornisce informazioni sul livello degli anticorpi delle IgE specifiche per gli allergeni presenti nel sangue. Gli anticorpi sono un indicatore di sensibilizzazione allergica e, nel contesto di un'anamnesi incentrata sulle allergie, possono aiutare il medico di famiglia a determinare se si è allergici e a cosa.
Questo potente strumento diagnostico può rivelare un'eventuale sensibilizzazione a centinaia di possibili allergeni grazie al prelievo di un unico campione di sangue. Rispetto ad altri tipi di test, gli esami del sangue hanno meno limitazioni su chi può effettuarli o quando possono essere eseguiti. Scopri di più sui vantaggi offerti dagli esami del sangue delle IgE specifiche. oppure consulta l'elenco di domande frequenti.
Quando si esegue un test di sensibilizzazione cutanea o skin-prick test (SPT), la pelle viene direttamente esposta ad allergeni sospetti e si osservano gli eventuali segni di reazione. Sebbene il test possa essere eseguito in giovane età, punture o graffi ripetuti potrebbero essere traumatici per i bambini piccoli. L'esecuzione del test SPT potrebbe non essere la scelta migliore da eseguire nel caso in cui il paziente soffrisse di eczema, nel caso in cui stesse assumendo antistaminici o avesse una carnagione scura (che potrebbe rendere difficile la lettura dei risultati).
Differenze principali tra i test
Esami del sangue delle IgE specifiche
Test di sensibilizzazione cutanea
In genere prescritto e analizzato da un medico
✓
✓
I pazienti non devono sospendere i farmaci per l'allergia
✓
Richiede una sola puntura (un singolo campione di sangue)
✓
Non comporta alcun rischio di reazione allergica grave
✓
Utilizzabile nei casi in cui è presente una eruzione cutanea diffusa
✓
Disponibilità del test delle componenti molecolari allergeniche
✓
Risultati disponibili il giorno stesso
✓
Un test di provocazione alimentare, insieme ad un esame del sangue o un test SPT, rappresenta un potente strumento diagnostico. Chiamato anche test di provocazione orale (TPO), viene utilizzato per stabilire una diagnosi corretta, che può essere associata ai risultati ottenuti con gli esami del sangue o il test di sensibilizzazione cutanea. Questo tipo di test può essere utilizzato per confermare un'allergia alimentare o per verificare il suo superamento. 1,3
Un test TPO si svolge in tre fasi:1,3
Il test di provocazione è analogo al test di provocazione alimentare orale. La differenza principale è che questo tipo di test viene utilizzato in genere per verificare una sospetta allergia respiratoria, farmacologica o legata all'ambito lavorativo, invece che per sospetta allergia a degli alimenti. Pertanto, può essere eseguito nel naso, negli occhi o a livello polmonare, nonché per bocca. 4
I test di provocazione prevedono in genere tre fasi:4
Questo test viene eseguito raramente e, nel caso, in ambiente ospedaliero.
Per gestire e trattare correttamente le allergie, è importante innanzitutto capire esattamente cosa sta causando i sintomi. Per informazioni sui tipi di test allergologici disponibili, rivolgersi al proprio medico di famiglia. Per facilitare il processo iniziale di diagnosi, abbiamo predisposto alcune domande che aiutino i medici a registrare un quadro completo dei sintomi del paziente. Durante la visita in ambulatorio, è possibile rivedere insieme al medico le risposte fornite a queste domande.
Compila il tuo profilo dei sintomi allergici per identificare le informazioni da condividere durante la visita con il medico di famiglia.
Ulteriori informazioni su allergeni specifici, sintomi comuni e gestione delle allergie.
Sei un professionista del settore sanitario? Ottieni informazioni complete su centinaia di allergeni interi e componenti molecolari allergeniche.