Allergie autunnali
Cause, sintomi e test 
Le scuole riaprono, le foglie cambiano colore e l'aria diventa frizzante. Mentre i pollini primaverili ed estivi svaniscono e gli insetti volano via, arriva un clima più fresco. Potresti pensare di essere al sicuro per quanto riguarda le allergie, ma non è così scontato.
Donna che fa trekking | Allergie autunnali
Qual è la causa delle allergie autunnali?
L'autunno è il periodo di punta di un allergene importante: il polline delle erbe infestanti. L'ambrosia, in particolare, è la più comune causa scatenante di allergie in autunno, con livelli di polline più elevati da inizio a metà settembre.1 Altre erbe infestanti che possono provocare starnuti in autunno sono il roveto ardente, la nappola, il farinello, l'amaranto, l'artemisia tridentata, l'artemisia comune, il rotolacampo e il cardo russo.1
Per diventare allergici è prima necessario esporsi a questo tipo di allergeni.2,3 Se si sviluppa un'allergia, l'organismo reagisce all'allergene considerandolo un elemento estraneo e attivando una risposta immunitaria caratterizzata dalla produzione di anticorpi IgE e dalla manifestazione dei sintomi allergici.2
Polline di alberi, graminacee ed erbe infestanti
Oltre all'ambrosia, e in base all'area geografica, nei mesi autunnali può avvenire l'impollinazione anche dell'olmo, della parietaria, del farinello, dell'erba fienarola e della coda di topo. Si noti che i tipi di alberi, piante ed erbe infestanti che fioriscono e causano i sintomi possono variare a seconda della collocazione geografica.
Muffa
La muffa è spesso presente sulla parte esterna delle piante e nell'acqua, nonché in luoghi come bagni e cucine. Una primavera umida e piovosa può favorire una rapida crescita delle piante che può protrarsi oltre l'estate. Ciò può causare un aumento delle muffe, provocando sintomi che possono persistere fino all'autunno.
Mano che impugna l'ambrosia | Allergie autunnali
L'ambrosia è la principale causa delle allergie autunnali.
È una pianta presente in molte aree geografiche che rilascia nell'aria piccoli granuli di polline durante la stagione della fioritura, solitamente da agosto a novembre.1 Ogni pianta vive una sola stagione, ma può produrre fino a 1 miliardo di granuli di polline!4 Questi granuli di polline sono leggeri, possono percorrere lunghe distanze e sono facilmente inalabili. I livelli di polline di ambrosia sono generalmente più alti al mattino quando l'aria è più fresca e calma, ma possono persistere anche tutto il giorno.
Esplora il bollettino dei pollini per scoprire quali pollini circolano nella tua regione
Il bollettino pollinico ti permetterà di scoprire quali pollini stagionali sono attualmente in circolazione nella tua regione italiana, inclusi sia i pollini stagionali che le spore fungine, che potenzialmente causano sintomi di allergie respiratorie, come naso che cola, prurito agli occhi e starnuti. Anticipa le allergie respiratorie!
children running with dog
Sintomi delle allergie autunnali
Nel passaggio dall'estate all'autunno è possibile che starnuti e raffreddori persistano. I sintomi delle allergie autunnali, così come i sintomi di altre allergie stagionali, possono variare da lievi a gravi e manifestarsi all'aperto o al chiuso.
I segni e sintomi comuni delle allergie autunnali comprendono:
Naso che cola Respiro sibilante
Lacrimazione Mal di testa
Starnuti Prurito agli occhi, al naso o alla gola
Tosse Occhiaie
Test e gestione delle allergie autunnali
Fare il test per le allergie autunnali e gestirne efficacemente i sintomi sono azioni che vanno di pari passo. Per avere sollievo dai sintomi allergici, è necessario conoscerne le cause.
Come effettuare i test per le allergie autunnali?
Questa stagione di cambiamenti è il momento giusto per scoprire cosa può scatenare i sintomi senza dover necessariamente fissare un appuntamento da uno specialista. Un modo per sottoporsi a un test di sensibilizzazione allergica consiste nel richiedere al proprio medico un esame del sangue per le IgE specifiche. Questo test misura la quantità di anticorpi specifici per gli allergeni (IgE) presenti nel sangue. A seconda dei livelli dei diversi anticorpi, il medico può aiutare a comprendere la possibile causa dei sintomi.
Medico che parla al paziente | Allergie autunnali
Illustrazione di foglie che cadono su una casa
Suggerimenti per la gestione delle allergie autunnali
Chiedi consiglio al tuo medico curante su come evitare i fattori scatenanti delle allergie autunnali:1
  1. Monitora la presenza dei pollini, poiché in autunno il polline di ambrosia tende a raggiungere i livelli più elevati al mattino.
  2. Tieni chiuse le finestre e le porte di casa e i finestrini dell'auto nei giorni in cui vi è una maggiore concentrazione di polline.
  3. Cambiati i vestiti dopo aver lavorato o soggiornato all'aperto.
  4. Indossa una mascherina con filtro NIOSH 95 quando tagli il prato o lavori all'aperto.
Per suggerimenti più dettagliati su come ridurre l'esposizione a ciascun tipo di allergia, consulta queste schede informative sugli allergeni.
Famiglia che gioca tra le foglie
Le allergie autunnali sono gestibili
Gli antistaminici non funzionano? Non sempre rappresentano l'opzione migliore se non si conosce con certezza la causa dell'allergia.
percent icon
Infatti, secondo i dati di uno studio, il 65% delle persone con sintomi allergici che hanno utilizzato antistaminici non soffriva di allergie. L'uso degli antistaminici per trovare sollievo sarebbe quindi un inutile spreco di tempo e denaro.6
Rivolgiti al tuo medico per richiedere un esame del sangue per le IgE specifiche in modo da acquisire maggiori informazioni sulle cause dei tuoi sintomi allergici autunnali e trovare un rimedio.
Risorse per medici e operatori sanitari
Test per IgE specifiche per le allergie autunnali
I medici possono scoprire ulteriori informazioni su come i test ematici per le IgE specifiche possono aiutare a diagnosticare le allergie stagionali.
Linee Guida e Raccomandazioni
Visualizza le raccomandazioni e le linee guida per la rinite allergica che potresti riscontrare nei pazienti durante la stagione delle allergie autunnali.
Medico con paziente bambino | Allergie autunnali
Enciclopedia degli Allergeni
Leggi la nostra Enciclopedia degli Allergeni, una risorsa di facile consultazione da condividere con i pazienti che include informazioni sui pollini all'origine delle allergie stagionali e sul loro impatto sulle allergie alimentari e sui piani di gestione dei pazienti.
  1. https://acaai.org/allergies/allergic-conditions/seasonal-allergies/. Consultato in marzo 2024.
  2. Yoo Y, Perzanowski MS. Allergic sensitization and the environment: latest update. Curr Allergy Asthma Rep. ottobre 2014;14(10):465.
  3. Cox L, Williams B, Sicherer S, Oppenheimer J, Sher L, Hamilton R, Golden D; American College of Allergy, Asthma and Immunology Test Task Force; American Academy of Allergy, Asthma and Immunology Specific IgE Test Task Force. Pearls and pitfalls of allergy diagnostic testing: report from the American College of Allergy, Asthma and Immunology/American Academy of Allergy, Asthma and Ihttps://aafa.org/allergies/types-of-allergies/pollen-allergy/ragweed-pollen/mmunology Specific IgE Test Task Force. Ann Allergy Asthma Immunol. 2008 Dec;101(6):580-92.
  4. https://aafa.org/allergies/types-of-allergies/pollen-allergy/ragweed-pollen/. Consultato in aprile 2024.
  5. https://acaai.org/allergies/allergic-conditions/ragweed-allergy/. Consultato in aprile 2024.
  6. Szeinbach SL, Williams B, Muntendam P, O'Connor RD. Identification of allergic disease among users of antihistamines. J Manag Care Pharm. giugno 2004;10(3):234-8.