Per i medici
Risorse per i professionisti del settore medico  
Scopri di più su malattie allergiche, sintomi, paradigmi di gestione e considerazioni sui test.
  Allergie alimentari 
  Allergie stagionali 
  Allergie domestiche 
  Asma allergico 
Il paziente può sottoporsi al test delle IgE specifiche?
Verifica 
Informazioni dettagliate sugli allergeni interi e sulle componenti allergeniche.
Enciclopedia degli allergeni 
Ambrosia comune
Informazioni su allergeni, sintomi e trattamento
L'ambrosia comune (Ambrosia artemisiifolia) è una pianta caratterizzata da foglie dentellate e un'altezza che può raggiungere il metro. È nota con diversi nomi tra cui ambrosia artemisifoglia e ambrosia con foglie di artemisia.1,2,3 Sebbene sia originaria dell'America settentrionale e centrale, l'ambrosia comune è un'erba ampiamente distribuita in tutto il mondo, comprese aree antropizzate come cantieri, terreni coltivati e argini di fiume.3 Le piante di artemisia comune producono grandi quantità di polline (una sola pianta è in grado di produrre milioni di piccoli grani di polline) spesso in grado di percorrere lunghe distanze.4 Rilasciato dalla primavera all'autunno, il polline anemofilo dell’ambrosia comune è altamente allergenico e può indurre i sintomi tipici della rinite allergica (febbre da fieno) e della dermatite.1,3,5 Secondo un'indagine condotta su vasta scala utilizzando test cutanei, il 10% della popolazione degli Stati Uniti è allergica all'artemisia comune.4
Dove si trova l'ambrosia comune?
Anche se originaria dell'America settentrionale e centrale, l'ambrosia comune è ampiamente diffusa in tutto il mondo (Africa, Asia, Australia ed Europa). Si trova in genere in siti antropizzati come cantieri, ferrovie e campi coltivati e non coltivati. Cresce inoltre spontanea lungo le rive dei fiumi, nelle distese erbose e nei prati secchi.3
Preparati alla visita con il tuo medico di famiglia. 
Compila il profilo dei tuoi sintomi
Ulteriori informazioni sui test delle IgE specifiche per la diagnosi delle allergie.
Ulteriori informazioni
A quali altri allergeni potrei essere sensibilizzato?*
Molti pazienti con allergia all'ambrosia possono manifestare sintomi se esposti ad altri allergeni come pollini di alberi, di erbe infestanti o di graminacee. Questo rende difficile determinare a quale polline attribuire i sintomi, soprattutto nei periodi in cui sono presenti diverse specie di pollini nell'aria. Questo fenomeno è denominato cross-reattività e si verifica quando il sistema immunitario identifica, in sostanze diverse, le proteine o le loro componenti come strutturalmente simili o biologicamente correlate, attivando così una risposta immunitaria.7 Altri allergeni respiratori che possono determinare reazioni associate all'ambrosia comune sono i pollini di alcune graminacee, alberi ed erbe infestanti (ad es. betulla, ontano, ginepro, artemisia, olivo, farinello comune e così via).7
Se si avverte prurito alla bocca o nella gola dopo aver mangiato frutta fresca o verdure crude, potrebbe trattarsi di sindrome orale allergica (SOA), talvolta chiamata sindrome da allergia alimentare associata ai pollini (PFAS). Questa condizione è determinata dalla reazione del sistema immunitario a proteine, o componenti simili, presenti in allergeni diversi. Come riportato da uno studio, la cross-reattività costituisce un problema abbastanza diffuso, tanto che il 25% circa dei bambini con rinite allergica (detta anche febbre da fieno) soffre anche di SOA.8 Gli alimenti vegetali comuni coinvolti nella SOA per l'allergia all'ambrosia comune comprendono: melone, soia, anguria, limoni, banana, ananas, cachi, zucchine, pomodoro, nocciole, arachidi, mais e molto altro.7
Conoscere le proteine o le componenti degli allergeni che scatenano i sintomi può contribuire a stabilire un piano di gestione dell'allergia. Tenendo presente questo aspetto e in base anche all'anamnesi dei sintomi, il medico di famiglia potrebbe suggerire di sottoporsi a un test delle IgE allergene-specifiche per individuare eventuali altri pollini e alimenti allergenici per il paziente. I risultati di questo test possono inoltre aiutare il medico a stabilire se l'immunoterapia allergene specifica possa ridurre i sintomi del paziente.7
Disponi già dei risultati del test delle IgE specifiche per la diagnosi delle allergie?
I risultati dei test includono il nome delle componenti, indicato con un codice alfanumerico. Il medico di famiglia probabilmente esaminerà i risultati con te, ma qui troverai una panoramica di riferimento. È sufficiente individuare i nomi delle componenti nell'elenco seguente per comprendere come gestire al meglio i sintomi.7
nAmb a 1  
  • Indica che i sintomi possono essere causati dal polline di ambrosia o di artemisia.7
  • È possibile optare per l'immunoterapia specifica per gli allergeni al polline di ambrosia comune.7
rPhl p 7
  • Indica che i sintomi possono essere causati da graminacee o da altri pollini, ad esempio di alberi, graminacee ed infestanti. Per una conferma dei fattori scatenanti dell'allergia, valutare la possibilità di eseguire esami più approfonditi.7
  • Può essere associata a sintomi più gravi e a una maggiore incidenza di asma rispetto alle allergie ad altri pollini di graminacee.7
rPhl p 12
  • Indica che i sintomi possono essere causati da graminacee o da altri pollini, ad esempio di alberi ed erbe infestanti.7
  • Può essere associata a PFAS dopo l'ingestione di frutta e verdura come melone, pomodoro, mela e sedano. Valutare la possibilità di esami più approfonditi.7
MUXF3 (CCD)
  • Se le IgE specifiche per l'ambrosia comune in combinazione con MUXF3 CCD (Determinanti carboidratici cross-reattivi) risultano essere l'unico test positivo, la causa dei sintomi potrebbe non risiedere nell'ambrosia comune.7
I risultati del test devono essere interpretati dal medico di famiglia nel contesto dell'anamnesi clinica del paziente. Il tuo medico di famiglia formulerà la diagnosi finale e definirà le decisioni riguardanti il successivo trattamento.
*Questi test potrebbero non essere approvati per l'uso clinico nel Paese del paziente. Rivolgersi al proprio medico di famiglia per sapere quali test sono disponibili.
Come convivere con questa allergia?
La gestione della rinite allergica comprende la riduzione dell'esposizione ai relativi allergeni, il trattamento sintomatico e l'immunoterapia specifica.8-10
  • Controllare quotidianamente il bollettino dei pollini locali e limitare il tempo trascorso all'aperto quando il tasso dei pollini è elevato. Uscire dopo che ha piovuto, poiché le precipitazioni aiutano a eliminare il polline dall'aria.
  • Se possibile, delegare le attività all'aperto. Nel caso fosse indispensabile svolgerle di persona, indossare una maschera antipolline. 
  • Tenere i finestrini chiusi e utilizzare l'aria condizionata.
  • Lavare le lenzuola almeno una volta alla settimana con acqua calda e detersivo.
  • Lavare i vestiti dopo le attività all'aperto e asciugare tutti gli abiti in asciugatrice anziché all'aperto.
  • Lavare i capelli ogni giorno prima di coricarsi per tenere il polline lontano dal letto.
  • Pulire gli animali domestici prima di farli entrare in casa per eliminare il polline.
  • Assicurarsi che tutti si tolgano le scarpe prima di entrare in casa.
  • Utilizzare filtri per l'aria certificati per l'asma e le allergie.
  • Trattamento farmacologico (inclusi antistaminici, corticosteroidi, decongestionanti e irrigazioni con soluzione salina).
  • Immunoterapia allergene specifica, secondo le prescrizioni del medico di famiglia.
Sei alla ricerca di altre informazioni sulle allergie e di suggerimenti per gestirle?
Visita la sezione Convivere con le allergie
Sintomi comuni
I sintomi dell'allergia all'ambrosia comune sono simili a quelli di molte altre allergie ai pollini e possono comprendere:3,6,8
  • Starnuti
  • Congestione nasale
  • Naso che cola
  • Lacrimazione
  • Prurito agli occhi e alla gola
  • Respiro sibilante
Se si è sensibilizzati all'ambrosia comune e si soffre di asma, il polline di questa infestante può scatenare o peggiorare i sintomi dell'asma, come tosse e respiro sibilante.6
Come sapere se sono allergico?*
I test di sensibilizzazione cutanea o i test ematici delle IgE specifiche possono, insieme all'anamnesi dei sintomi, aiutare il medico a determinare se si è allergici a un particolare allergene. In seguito alla diagnosi di un'allergia, il medico stabilirà un piano di gestione dei sintomi personalizzato per il paziente.
*Questi test potrebbero non essere approvati per l'uso clinico nel Paese del paziente. Rivolgersi al proprio medico di famiglia per sapere quali test sono disponibili.
Stagione dei pollini
Sebbene il polline dell'ambrosia comune si diffonda dalla primavera all'autunno, viene rilasciato in massima quantità alla fine dell'estate.1,2
  1. Pollen.com [Internet]. Plymouth Meeting, Pennsylvania (USA): IQVIA Inc.; 2020. Disponibile all'indirizzo:
    https://www.pollen.com/research/genus/ambrosia.
  2. Encyclopedia Britannica [Internet]. Chicago: Encyclopedia Britannica Inc.; 29 gennaio 2018. Disponibile all'indirizzo: https://www.britannica.com/print/article/489624.
  3. Iamonico D. CABI Invasive Species Compendium.|place unknown|:CABI, 6 novembre 2016. Disponibile all'indirizzo: https://www.cabi.org/isc/datasheet/4691.
  4. D'Amato, G., Cecchi, L., Bonini, S., Nunes, C., Annesi‐Maesano, I., Behrendt, H., Liccardi, G., Popov, T. and Van Cauwenberge, P. (2007), Allergenic pollen and pollen allergy in Europe. Allergy, 62: 976-990. doi:10.1111/j.1398-9995.2007.01393.x.
  5. Pollenwarndienst.at [Internet]. |luogo sconosciuto| Medizinische Universitat Wien. 2020. Disponibile all'indirizzo: Disponibile all'indirizzo: https://www.ragweedfinder.at/Home/Info.
  6. American College of Allergy, Asthma & Immunology [Internet]. Arlington Heights, Illinois (USA): American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2014 [23 aprile 2018]. Disponibile all'indirizzo: https://acaai.org/allergies/types/pollen-allergy.
  7. EAACI, et al. Molecular allergology user's guide. Pediatr Allergy Immunol. Maggio 2016;27 Suppl 23:1-250. doi: 10.1111/pai.12563. PMID: 27288833. Disponibile all'indirizzo: http://www.eaaci.org/documents/Molecular_Allergology-web.pdf.
  8. Roberts, G., Xatzipsalti, M., Borrego, L., Custovic, A., Halken, S., Hellings, P., Papadopoulos, N., Rotiroti, G., Scadding, G., Timmermans, F., Valovirta, E. Paediatric rhinitis: Position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy. Settembre 2013;68(9):1102-16.
  9. Asthma and Allergy Foundation of America [Internet]. Arlington, Virginia (USA): Asthma and Allergy Foundation of America; 9 aprile 2019. Disponibile all'indirizzo: https://community.aafa.org/blog/tips-for-preventing-allergic-reactions-to-tree-and-grass-pollen.
  10. Mayo Clinic [Internet]. Rochester, Minnesota (USA): Mayo Foundation for Medical Education and Research; 16 aprile 2020. Disponibile all'indirizzo: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hay-fever/in-depth/seasonal-allergies/art-20048343.