Ambrosía común Datos de alérgenos, síntomas y tratamiento
Conozca mejor la enfermedad alérgica habitual, los síntomas, las estrategias de control y las posibilidades de pruebas.
¿El paciente es candidato para la prueba de IgE específica?
Obtenga información exhaustiva sobre alérgenos completos y componentes de alérgenos.
Conozca mejor la enfermedad alérgica habitual, los síntomas, las estrategias de control y las posibilidades de pruebas.
¿El paciente es candidato para la prueba de IgE específica?
Obtenga información exhaustiva sobre alérgenos completos y componentes de alérgenos.
Con hojas caladas y de una altura de aproximadamente 1 metro, la ambrosía común es conocida por una multitud de nombres, incluidos estafiate, altamisa, ajenjo del país, amargosa, artemisa, ambrosía anual, maleza negra, maleza de zanahoria, maleza de fiebre del heno y maleza de heno.1,2,3 Aunque es originaria de Norteamérica y Centroamérica, la ambrosía común es una hierba anual que se ha extendido ampliamente en todo el mundo, donde se encuentra en lugares alterados como obras de construcción, así como en medio de tierras cultivadas y riberas de los ríos.3 Las plantas comunes de la ambrosía crean enormes cantidades de polen, ya que una sola planta es capaz de producir millones de pequeños granos de polen, que a menudo viajan largas distancias.4 El polen que se transporta por el viento es altamente alergénico y puede inducir rinitis alérgica (fiebre del heno) y dermatitis.1,3,5 De hecho, el 10 por ciento de la población de Estados Unidos es sensible a la ambrosía según un estudio hecho con un test cutáneo.4
Aunque es originaria de Norteamérica y Centroamérica, la ambrosía común se distribuye ampliamente por todo el mundo, incluyendo África, Asia, Australia y Europa. Se encuentra típicamente en lugares alterados como obras de construcción, ferrocarriles, y tierras cultivadas y no cultivadas. Además, se da naturalmente a lo largo de las riberas, en las praderas y campos secos.3
Muchos pacientes con alergia a la ambrosía común pueden experimentar síntomas cuando están expuestos a otros alérgenos como el polen de árboles, malezas o gramíneas, lo que dificulta la determinación de qué polen está causando los síntomas, especialmente cuando se solapan las temporadas de cada polen. Esto se denomina reactividad cruzada y ocurre cuando el sistema inmunitario de su cuerpo identifica las proteínas o componentes de diferentes sustancias como estructuralmente similares o relacionados biológicamente, lo que desencadena una respuesta.7 Otros alérgenos respiratorios que pueden causar reacciones asociadas a la ambrosía común son ciertos tipos de gramíneas, árboles y malezas (p. ej., abedul, aliso, enebro, artemisa, olivo, céñigo o cenizo, etc.).7
Si experimenta picor de boca o garganta después de comer frutas frescas o verduras crudas, puede sufrir el síndrome de alergia oral (SAO), a veces llamado síndrome de alergia al polen y alimentos (PFAS). Esta afección también es causada por la reacción del sistema inmunitario a proteínas o componentes similares que se encuentran en diferentes alérgenos. Es bastante común: el 25 por ciento de los niños con rinitis alérgica (es decir, fiebre del heno) también sufren SAO.8 Entre los alimentos vegetales comunes involucrados en el SAO de la ambrosía común se incluyen el melón, la soja, la sandía, los cítricos, el plátano, la banana, la piña, el caqui, el calabacín, el tomate, la avellana, el cacahuete, el maíz y muchos más.7
Conocer las proteínas, o los componentes, de cada alérgeno que desencadenan sus síntomas puede ayudarle con su plan de manejo de la alergia. Teniendo esto en cuenta, y basándose en su historial de síntomas, su profesional sanitario puede sugerirle algo llamado prueba de IgE específica de componentes, que puede ayudar a identificar otros pólenes y alimentos a los que puede reaccionar. Los resultados de esta prueba también pueden ayudar a su profesional sanitario a decidir si la inmunoterapia con alérgenos puede reducir sus síntomas.7
¿Ya tiene sus resultados de la prueba de IgE específica de componentes?
Los resultados de la prueba de componentes incluirán el nombre de los componentes (una serie de letras y números). El profesional sanitario probablemente revisará los resultados con usted, pero aquí encontrará un desglose resumido que puede utilizar como referencia. Simplemente correlacione los nombres de los componentes con la siguiente lista para ver lo que significan en cuanto al manejo de los síntomas.7
nAmb a 1
rPhl p 7
rPhl p 12
MUXF3 (CCD)
Los resultados de las pruebas debe interpretarlos su profesional sanitario, en el contexto de su historial clínico. Su profesional sanitario será responsable del diagnóstico final y de cualquier decisión sobre el posterior manejo de la alergia.
*Es posible que estos productos no estén autorizados para uso clínico en su país. Consulte a su profesional sanitario para conocer la disponibilidad.
El tratamiento de la rinitis alérgica incluye la evitación de alérgenos relevantes, el tratamiento sintomático y la inmunoterapia con alérgenos.8-10
Los síntomas de la alergia a la ambrosía común pueden ser similares a muchas otras alergias al polen y pueden incluir los siguientes:3,6,8
Si está sensibilizado a la ambrosía común y tiene asma, el polen de la maleza puede desencadenar o empeorar los síntomas del asma, como la tos y las sibilancias.6
Junto con su historial de síntomas, las pruebas de punción cutánea o los análisis de IgE específica en sangre pueden ayudarle a determinar si está sensibilizado a un alérgeno en particular. Si le diagnostican una alergia, su profesional sanitario elaborará un plan de manejo de la alergia junto con usted.
*Es posible que estos productos no estén autorizados para uso clínico en su país. Consulte a su profesional sanitario para conocer la disponibilidad.
Aunque el polen común de la ambrosía se desprende entre primavera y otoño, se libera en gran abundancia a finales del verano.1,2