Ambrósia comum Fatos sobre alérgenos, sintomas e tratamento
Com folhas rendadas e crescimento até a altura aproximada de um metro, a ambrósia comum é conhecida por uma infinidade de nomes, incluindo absinto romano, absinto americano, erva-amarga, erva negra, erva daninha da febre do feno e erva daninha borla.1,2,3 Embora nativa da América do Norte e Central, a ambrósia comum é uma planta herbária anual amplamente distribuída em todo o mundo, onde é encontrada em locais agitados, como canteiros de obras, e em terras cultivadas e margens de rios.3 A ambrósia comum gera enormes quantidades de pólen. Uma única planta é capaz de produzir milhões de pequenos grãos de pólen, que costumam viajar longas distâncias.4 Liberado da primavera ao outono, o pólen transportado pelo vento é altamente alergênico e pode induzir rinite alérgica (febre do feno) e dermatite.1,3,5 De fato, 10% da população dos Estados Unidos é sensível à ambrósia, de acordo com uma grande pesquisa de teste cutâneo.4
Embora seja nativa da América do Norte e Central, a ambrósia comum é amplamente distribuída em todo o mundo, incluindo África, Ásia, Austrália e Europa. É normalmente encontrada em locais agitados, incluindo canteiros de obras, ferrovias e áreas de plantação não cultivadas. Além disso, ocorre naturalmente ao longo das margens dos rios, em pastagens e em prados secos.3
Muitos pacientes com alergia à ambrósia comum podem apresentar sintomas quando expostos a outros alérgenos como os polens arbóreos, de ervas daninhas e gramíneas, o que torna difícil determinar qual deles está causando os sintomas, principalmente quando as temporadas de pólen se sobrepõem. Isso é chamado de reatividade cruzada e ocorre quando o sistema imunológico do corpo identifica proteínas ou componentes em substâncias diferentes como sendo estruturalmente semelhantes ou biologicamente relacionadas, desencadeando uma resposta.7 Outros alérgenos respiratórios que podem causar reações associadas à ambrósia comum são certas gramíneas, árvores e ervas daninhas (por ex., bétula, amieiro, zimbro, artemísia, oliveira, ançarinha-branca etc.).7
Se você sentir coceira na boca ou garganta depois de comer frutas frescas ou verduras cruas, é possível que você tenha uma síndrome de alergia oral (SAO), às vezes chamada de síndrome da alergia pólen-alimento (SAPA). Esse quadro é causado por uma reação do sistema imunológico a proteínas ou componentes semelhantes encontrados em diferentes alérgenos. Isso é muito comum, sendo que até 25% das crianças que têm rinite alérgica (febre do feno) também apresentam SAO.8 Alimentos vegetais comuns associados à SAO por ambrósia comum incluem melão, soja, melancia, frutas cítricas, banana, abacaxi, caqui, abobrinha, tomate, avelã, amendoim, milho e muitos outros.7
Conhecer as proteínas ou componentes de cada alérgeno que estão desencadeando os sintomas pode ajudar a orientar seu plano de controle. Com isso em mente, e com base no histórico de sintomas, o médico pode sugerir algo chamado teste de IgE específica para componentes de alérgenos. Este teste pode ajudar a revelar outros pólens e alimentos capazes de causar uma reação em você. Os resultados desse teste também podem ajudar o médico a decidir se a imunoterapia alérgeno-específica pode reduzir seus sintomas.7
Os resultados do teste de IgE específica para componentes de alérgenos já estão prontos?
Os resultados do teste de componente incluirão o nome dos componentes (uma série de letras e números). O médico provavelmente analisará os resultados com você, mas aqui você também encontra uma análise rápida que pode ser usada como referência. Basta associar os nomes dos componentes com a lista abaixo e ver o que significam para o controle dos sintomas.7
nAmb a 1
rPhl p 7
rPhl p 12
MUXF3 (CCD)
Os resultados do teste devem ser interpretados pelo médico, no contexto de seu histórico clínico. O diagnóstico final e a decisão de controle adicional são feitos pelo médico.
*É possível que esses produtos não estejam liberados para uso médico no seu país. Converse com o médico para entender a disponibilidade.
O controle da rinite alérgica inclui evitar os alérgenos relevantes e realizar o tratamento sintomático e a imunoterapia alérgeno-específica.8-10
Os sintomas de alergia à ambrósia comum podem ser semelhantes a diversas outras alergias a pólen e incluir:3,6,8
Se você estiver sensibilizado à ambrósia comum e tiver asma, o pólen de ervas daninhas pode desencadear ou exacerbar sintomas de asma, como a tosse e o chiado no peito.6
Junto com seu histórico de sintomas, o teste cutâneo ou o exame de sangue para IgE específica podem ajudar a determinar se você apresenta sensibilização a um alérgeno específico. Se você tiver um diagnóstico de alergia, o médico criará um plano de controle junto com você.
*É possível que esses produtos não estejam liberados para uso médico no seu país. Converse com o médico para entender a disponibilidade.
Embora o pólen da ambrósia comum seja liberado da primavera ao outono, ele é mais abundante no final do verão.1,2