Per i medici
Risorse per i professionisti del settore medico  
Scopri di più su malattie allergiche, sintomi, paradigmi di gestione e considerazioni sui test.
  Allergie alimentari 
  Allergie stagionali 
  Allergie domestiche 
  Asma allergico 
Il paziente può sottoporsi al test delle IgE specifiche?
Verifica 
Informazioni dettagliate sugli allergeni interi e sulle componenti allergeniche.
Enciclopedia degli allergeni 
Arachidi
Informazioni su allergeni, sintomi e trattamento
Appartenenti alla famiglia dei legumi, le arachidi (dette anche noccioline americane o spagnolette) sono considerate un alimento ricco di sostanze nutritive, proteine e grassi.1 Nonostante in tutto il mondo vengano consumate principalmente tostate, le arachidi sono spesso mangiate intere o trasformate in burro di arachidi e incorporate in molti prodotti alimentari come ad esempio prodotti da forno, dolcetti, cereali per la colazione, salse e cibi marinati.2,3
Sebbene le arachidi siano un alimento dal grande valore nutrizionale, purtroppo costituiscono anche la più comune causa di reazioni allergiche alimentari con esito fatale.4 L'incidenza dell'allergia alle arachidi è infatti aumentata costantemente negli ultimi anni, facendola diventare l'allergia alimentare più comune nei bambini e la seconda allergia alimentare più diffusa negli adulti.4,5 Nel Regno Unito, l'allergia alle arachidi colpisce fino al 2% dei bambini e negli Stati Uniti, come indicato da uno studio, circa il 2,5%.3,4
Purtroppo solo il 20% circa dei bambini che soffrono di questa condizione la supera con l'età: se non trattata questa allergia tende a rimanere per tutta la vita.5 Dal momento che le arachidi vengono impiegate in una grande varietà di alimenti, evitarle può essere difficile e di conseguenza le reazioni accidentali sono piuttosto comuni. Esiste inoltre il rischio di contaminazione crociata all'interno degli impianti di produzione alimentare dove vengono lavorate le arachidi. Secondo uno studio, quasi un terzo dei bambini allergici alla frutta a guscio non è in grado di identificare con quale frutta a guscio si manifesti l'allergia, aumentando ulteriormente la possibilità di ingestione accidentale.4
In quali prodotti si trovano le arachidi?
Le arachidi si possono trovare nei seguenti prodotti:8 aromi artificiali, prodotti da forno, dolcetti, chili, cioccolato, guarnizioni in granella, involtini primavera, salse di enchilada, cibi fritti, aromi, proteine vegetali idrolizzate, marzapane, guacamole, aromi naturali, torroni e in diverse cucine del mondo (africana, asiatica, cinese, indiana, indonesiana, thailandese, vietnamita e messicana).
La seguente dicitura su un'etichetta alimentare indica la presenza di proteine delle arachidi:8 arachide, arachis hypogaea, noci artificiali, arachidi bollite, olio di arachidi pressato a freddo (e olio di arachidi estruso o espulso), arachidi tritate, spagnolette, noccioline americane, proteine di arachidi idrolizzate, mix di frutta secca, frutta secca, frutta a guscio, noccioline aromatizzate, noccioline, burro d'arachidi, chips di burro d'arachidi, impasto di burro d'arachidi, farina di arachidi, pasta di arachidi, salsa di arachidi, sciroppo di arachidi e arachidi della Virginia.
Nonostante la maggior parte delle reazioni allergiche a questo alimento sia dovuta alla sua assunzione o a quella di cibi contenenti arachidi, in alcuni soggetti anche il semplice contatto potrebbe dare luogo a sintomi allergici.9 Come è noto per la maggior parte delle allergie alimentari i processi di produzione e preparazione degli alimenti possono comportare anche il rischio di contaminazione crociata.3 Inoltre è possibile che si manifestino reazioni allergiche a causa delle proteine delle arachidi che vengono disperse nell'aria con la farina di arachidi e con lo spray di cottura alle arachidi o durante i processi di macinazione o polverizzazione.3,9 Infine, poiché le arachidi e altre tipologie di noci (come pecan, anacardi e noci) spesso entrano in contatto tra loro durante la lavorazione, è consigliabile confrontarsi con un medico per stabilire se evitare anche la frutta a guscio.5
Il lupino, introdotto solo di recente nel mercato statunitense ma piuttosto comune come ingrediente alimentare in Europa, presenta un'elevata cross-reattività con le arachidi. Ciò significa che se si è allergici alle arachidi, si potrebbe essere allergici anche ai lupini. Noto anche come Lupinus albus, viene utilizzato sotto forma di semi, fagioli, farina e costituisce un ingrediente comune all'interno degli alimenti senza glutine.8
Preparati alla visita con il tuo medico di famiglia. 
Compila il profilo dei tuoi sintomi
Ulteriori informazioni sui test delle IgE specifiche per la diagnosi delle allergie.
Ulteriori informazioni
A quali altri allergeni potrei essere sensibilizzato?*
Alcune persone allergiche alle arachidi possono manifestare sintomi anche mangiando altri alimenti apparentemente non correlati. Questo fenomeno è denominato cross-reattività e si verifica quando il sistema immunitario identifica, in sostanze diverse, le proteine o le loro componenti come strutturalmente simili o biologicamente correlate, attivando così una risposta immunitaria. I casi più comuni di cross-reattività con le arachidi sono determinati da alimenti vegetali come, ad esempio, frutta a guscio, frutta, soia, verdure e legumi.2
Se dopo aver mangiato arachidi, frutta fresca, verdura cruda o frutta secca correlata si manifesta prurito alla bocca, alle orecchie o alla gola, orticaria in bocca o gonfiore alle labbra, alla bocca, alla lingua o alla gola potrebbe trattarsi di sindrome orale allergica (SOA), talvolta chiamata sindrome da allergia alimentare associata ai pollini (PFAS). Questa condizione è determinata anche dalla reazione del sistema immunitario a proteine o componenti simili presenti negli alimenti e nei pollini.7 Come emerge da uno studio, questa sindrome rappresenta un problema piuttosto diffuso, tanto che fino al 25% dei bambini con rinite allergica (detta anche febbre da fieno) soffre anche di PFAS.11 Le comuni allergie ai pollini che potrebbero causare SOA consumando arachidi comprendono: allergia al polline di alberi (ad es. betulla), di graminacee e di erbe infestanti.2
Devo evitare le arachidi in qualsiasi forma?
Le arachidi sono costituite da diversi tipi di proteine, tutte con caratteristiche diverse e diverso rischio di manifestazioni sintomatiche.2 Alcune persone che soffrono di allergia alle arachidi possono tollerarle se cotte a elevate temperature, poiché il calore causa la rottura delle proteine interessate. Tuttavia, sembra che la tostatura abbia l'effetto opposto, rendendo le arachidi ancora più allergeniche. Altri pazienti, invece, dovranno evitare completamente le arachidi, poiché le proteine che rimangono stabili anche se riscaldate potrebbero causare una reazione molto grave, detta anafilassi. Il profilo di rischio specifico dei singoli soggetti sensibilizzati dipende dalla tipologia delle proteine delle arachidi alle quali si è sensibilizzati.2
*Questi test potrebbero non essere approvati per l'uso clinico nel Paese del paziente. Rivolgersi al proprio medico di famiglia per sapere quali test sono disponibili.
Come convivere con questa allergia?
Il medico potrebbe consigliare un piano di gestione dell'allergia che includa quanto segue.12-15
  • Sia per quanto riguarda il cibo che per quanto riguarda i prodotti non alimentari è importante leggere attentamente le etichette con gli ingredienti e gli avvisi con la dicitura "può contenere". È necessario inoltre evitare tutti gli alimenti e i prodotti contenenti qualsiasi forma dell'allergene. È bene sapere che i produttori cambiano spesso gli ingredienti dei prodotti e che gli avvisi e gli elenchi delle sostanze contenute potrebbero non apparire sullo stesso lato della confezione. Se non si possono conoscere con precisione gli ingredienti, è più sicuro evitare del tutto il prodotto.
  • Evitare la contaminazione crociata durante la cottura utilizzando due set di utensili da cucina e da tavola, uno dei quali ad uso esclusivo della persona allergica. Tra un utilizzo e l'altro, lavare tutti i piatti e gli utensili in acqua calda e sapone.
  • Stabilire un piano d'azione, per il paziente e per le persone intorno a lui, che contenga l'elenco dei passaggi da seguire, in caso di ingestione accidentale dell'allergene. Stampare una copia del piano d'azione e portarla sempre con sé.
  • Segnalare agli chef dei ristoranti la propria allergia e ordinare cibo preparato in modo semplice per evitare di entrare in contatto con l'allergene in qualsiasi forma. Evitare la consumazione di dessert, poiché spesso contengono o sono stati a contatto con allergeni alimentari.
  • Pianificare in anticipo i viaggi per assicurarsi di poter gestire l'allergia alimentare e di disporre degli eventuali farmaci di emergenza.
  • Indossare un braccialetto medico identificativo che indichi l'allergene al quale si è allergici.
  • Portare sempre con sé i farmaci consigliati o di emergenza.
  • Insegnare ai bambini che soffrono di allergie alimentari quali alimenti evitare. Collaborare con gli operatori sanitari e il personale scolastico per eliminare o ridurre l'esposizione all'allergene e per assicurarsi che venga compreso correttamente quando e come utilizzare i farmaci per il trattamento dei sintomi.
Il medico può prescrivere uno dei seguenti farmaci:
  • Autoiniezione di epinefrina in presenza di segnali di un attacco acuto grave, noto come anafilassi (vedere di seguito). Assicurarsi che i familiari sappiano come intervenire in caso di emergenza.
  • Gli antistaminici possono essere utili come integratori per limitare i sintomi lievi (ad es. prurito), ma non arrestano la progressione di una reazione allergica.
  • Un broncodilatatore (albuterolo) può essere utile come terapia supplementare per i sintomi respiratori, specialmente nei soggetti con anamnesi di broncospasmo o asma.
In presenza di una persona con una reazione allergica e segni di shock, intervenire rapidamente. Osservare l'insorgere di segni quali pallore con cute fredda e sudore, polso debole e rapido, difficoltà di respirazione, confusione e perdita di coscienza. Eseguire immediatamente le seguenti operazioni:
  • Chiamare i servizi di emergenza locali.
  • Assicurarsi che il soggetto interessato sia disteso con le gambe sollevate.
  • Somministrare immediatamente epinefrina in caso di sintomi evidenti di anafilassi.
  • Controllare il battito cardiaco e la respirazione dell'individuo interessato e, se necessario, eseguire la RCP (rianimazione cardio polmonare) o altre misure di pronto soccorso.
Sei alla ricerca di altre informazioni sulle allergie e di suggerimenti per gestirle?
Visita la sezione Convivere con le allergie
Sintomi comuni
La gravità dell'allergia alle arachidi può variare nel corso del tempo, con sintomi lievi durante un episodio e gravi in un altro. Sebbene i sintomi delle allergie alimentari possano manifestarsi alcuni minuti o diverse ore dopo l'ingestione, nella maggior parte dei casi la reazione inizia entro due ore. I sintomi possono essere cutanei, gastrointestinali, cardiovascolari e respiratori e possono comprendere uno o più dei seguenti indicatori:6
  • Vomito, crampi allo stomaco
  • Orticaria allergica
  • Sibilo, respiro affannoso, tosse ripetuta
  • Shock, collasso circolatorio
  • Gola chiusa, raucedine, difficoltà a deglutire
  • Cute pallida o cianotica
  • Capogiri, polso debole
  • Gonfiore della lingua tale da interferire con la capacità di parlare o con la respirazione
I sintomi relativi all’allergia alle arachidi possono comprendere anche anafilassi: una reazione che coinvolge l'intero organismo e che può compromettere la respirazione, causare un drastico abbassamento della pressione sanguigna e influire sulla frequenza cardiaca. Lo shock anafilattico, la reazione allergica più grave, può manifestarsi entro pochi minuti dall'esposizione all'allergene e può essere letale.6
I sintomi associati alla sindrome orale allergica (SOA), nota anche come sindrome da allergia alimentare associata ai pollini (PFAS), possono includere inoltre i seguenti indicatori:7,8
  • Prurito orale e orticaria in bocca
  • Gola irritata
  • Gonfiore a labbra, bocca, lingua e gola
  • Prurito alle orecchie
Come sapere se sono allergico?*
I test di sensibilizzazione cutanea o i test ematici delle IgE specifiche possono, insieme all'anamnesi dei sintomi, aiutare il medico a determinare se si è allergici a un particolare allergene. In seguito alla diagnosi di un'allergia, il medico stabilirà un piano di gestione dei sintomi personalizzato per il paziente.
Si noti che le allergie possono cambiare nel tempo e che il 10-20% dei bambini con allergie alle arachidi e alla frutta a guscio può superarla nel corso della crescita.10
*Questi test potrebbero non essere approvati per l'uso clinico nel Paese del paziente. Rivolgersi al proprio medico di famiglia per sapere quali test sono disponibili.
Esiste il rischio di una reazione grave?
Conoscere le proteine o le componenti degli allergeni che scatenano i sintomi può contribuire a stabilire un piano di gestione dell'allergia. Tenendo presente questo aspetto e in base anche all'anamnesi dei sintomi, il medico di famiglia potrebbe suggerire di sottoporsi a un test delle IgE allergene-specifiche per individuare eventuali altri pollini e alimenti allergenici per il paziente.2
Disponi già dei risultati del test delle IgE specifiche per la diagnosi delle allergie?
I risultati dei test includono il nome delle componenti, indicato con un codice alfanumerico. Il medico di famiglia probabilmente esaminerà i risultati con te, ma qui troverai una panoramica di riferimento. È sufficiente individuare i nomi delle componenti nell'elenco seguente per comprendere come gestire al meglio i sintomi.2
rAra h 1, rAra h 2, rAra h 3, Ara h 6
  • Di solito associate a un rischio più elevato di reazioni gravi o anafilassi.
  • Stabili al calore e alla digestione: in caso di allergia a questa tipologia di proteine le arachidi possono causare sintomi da cotte, tostate o crude.
rAra h 9
  • Generalmente associata al rischio di reazioni gravi, ma anche a sintomi più lievi, come la sindrome orale allergica (SOA).
  • Si possono presentare sintomi dovuti a cross-reattività con i pollini (ad es., parietaria, ambrosia, artemisia, olivo, platano), con alimenti vegetali (ad es. pesca, mela, agrumi, uva, pomodoro, asparagi, lattuga e così via), a frutta a guscio (ad es. nocciola, noce) e a molto altro ancora.
  • Stabili al calore e alla digestione: in caso di allergia a questa tipologia di proteine le arachidi possono causare sintomi da cotte, tostate o crude.
rAra h 8
  • Di solito associata a sintomi lievi e localizzati, come la SOA, ma talvolta anche a reazioni allergiche gravi.
  • Possono presentarsi sintomi dovuti a cross-reattività con i pollini (ad es. betulla, ontano, nocciolo, quercia, carpino, faggio), con alimenti vegetali crudi (ad es. fragole, mela, pesca, pere, lamponi, kiwi, sedano, carote, soia, nocciole, castagne, pomodoro) e molto altro ancora.
  • Sensibili al calore e alla digestione; le arachidi possono essere tollerate se cotte o tostate.
rBet v 2 (profilina)
  • Di solito associata a sintomi lievi e localizzati (nella maggior parte dei casi si tratta di SOA).
  • Possono presentarsi sintomi dovuti a cross-reattività con i pollini di alberi (ad es. betulla, ontano, nocciolo, quercia, carpino, faggio), con pollini di graminacee, con alimenti vegetali crudi (ad esempio, pomodoro, melone, agrumi, banana, ananas, cachi, zucchine, pomodoro) e con molto altro ancora.
  • Sensibili al calore e alla digestione; le arachidi possono essere tollerate se cotte o tostate.
MUXF3 (CCD)
  • Se le IgE specifiche per le arachidi in combinazione con MUXF3 CCD (Determinanti carboidratici cross-reattivi) risultano essere l'unico test positivo, la causa dei sintomi potrebbe non risiedere nelle arachidi.
I risultati del test devono essere interpretati dal medico di famiglia nel contesto dell'anamnesi clinica del paziente. Il tuo medico di famiglia formulerà la diagnosi finale e definirà le decisioni riguardanti il successivo trattamento.
*Questi test potrebbero non essere approvati per l'uso clinico nel Paese del paziente. Rivolgersi al proprio medico di famiglia per sapere quali test sono disponibili.
  1. Encyclopedia Britannica [Internet]. Chicago: Encyclopedia Britannica Inc.; 26 dicembre 2019. Disponibile all'indirizzo: https://www.britannica.com/plant/peanut.
  2. EAACI, et al. Molecular allergology user's guide. Pediatr Allergy Immunol. Maggio 2016;27 Suppl 23:1-250. doi: 10.1111/pai.12563. PMID: 27288833. (pagg. 235-244) Disponibile all'indirizzo: http://www.eaaci.org/documents/Molecular_Allergology-web.pdf.
  3. American College of Allergy, Asthma & Immunology [Internet]. Arlington Heights, Illinois (USA): American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2014. Disponibile all'indirizzo: https://acaai.org/allergies/types/food-allergies/types-food-allergy/peanut-allergy.
  4. Anagnostou K, Clark A. The management of peanut allergy. Arch Dis Child. Gennaio 2015;100(1):68-72. doi: 10.1136/archdischild-2014-306152. Pubblicazione elettronica 25 agosto 2014. PMID: 25157179.
  5. Food Allergy Research & Education [Internet]. McLean, Virginia (USA): Food Allergy Research & Education; 2020. Disponibile all'indirizzo: https://www.foodallergy.org/living-food-allergies/food-allergy-essentials/common-allergens/peanut.
  6. American College of Allergy, Asthma & Immunology [Internet]. Arlington Heights, Illinois (USA): American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2014. Disponibile all'indirizzo: https://acaai.org/allergies/types/food-allergy.
  7. American College of Allergy, Asthma & Immunology [Internet]. Arlington Heights, Illinois (USA): American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2014. Disponibile all'indirizzo: https://acaai.org/allergies/types/food-allergies/types-food-allergy/oral-allergy-syndrome.
  8. Kids with Food Allergies [Internet]. Arlington, Virginia (USA): Asthma and Allergy Foundation of America; febbraio 2015. Disponibile all'indirizzo: https://www.kidswithfoodallergies.org/peanut-allergy.aspx.
  9. Mayo Clinic [Internet]. Rochester, Minnesota (USA): Mayo Foundation for Medical Education and Research; 25 giugno 2020. Disponibile all'indirizzo: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/peanut-allergy/symptoms-causes/syc-20376175
  10. Fleischer DM, Conover-Walker MK, Matsui EC, Wood RA. The natural history of tree nut allergy. J Allergy Clin Immunol. Novembre 2005;116(5):1087-93. doi: 10.1016/j.jaci.2005.09.002. Pubblicazione elettronica 10 ottobre 2005. PMID: 16275381.
  11. Roberts, G., Xatzipsalti, M., Borrego, L., Custovic, A., Halken, S., Hellings, P., Papadopoulos, N., Rotiroti, G., Scadding, G., Timmermans, F., Valovirta, E. Paediatric rhinitis: Position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy. Settembre 2013;68(9):1102-16.
  12. Wright BL, Walkner M, Vickery BP, Gupta RS. Clinical Management of Food Allergy. Pediatr Clin North Am. Dicembre 2015;62(6):1409-24. doi: 10.1016/j.pcl.2015.07.012. Pubblicazione elettronica 7 settembre 2015. PMID: 26456440; PMCID: PMC4960977.
  13. American College of Allergy, Asthma & Immunology [Internet]. Arlington Heights, Illinois (USA): American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2014. Disponibile all'indirizzo: https://acaai.org/allergies/types-allergies/food-allergy/food-allergy-avoidance.
  14. Harvard Health Publishing [Internet]. Boston, Massachusetts (USA): Harvard Medical School; 2020. Disponibile all'indirizzo: https://www.health.harvard.edu/healthbeat/6-tips-for-managing-food-allergies.
  15. Mayo Clinic [Internet]. Rochester, Minnesota (USA): Mayo Foundation for Medical Education and Research; 14 settembre 2019. Disponibile all'indirizzo: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/anaphylaxis/symptoms-causes/syc-20351468.