          • Primary Antibodies ›
          • CF106 Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Bethyl Laboratories
          C6orf106 Polyclonal Antibody
          View all (3) CF106 antibodies
          Tech Support
          Cite C6orf106 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          C6orf106 Polyclonal Antibody
          Product Details
          A304-602A-M
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000-1:5,000
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          2-10 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 248 to 298 of human Chromosome 6 Open Reading Frame 106.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Target Information
          Negative regulator of innate antiviral response. Blocks IRF3-dependent cytokine production such as IFNA, IFNB and TNF (PubMed:29802199). Interacts with IRF3 and inhibits IRF3 recruitment to type I IFN promoter sequences while also reducing nuclear levels of the coactivators EP300 and CREBBP (PubMed:29802199). [UniProt]
          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          Japan flag icon
          Japan
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline