Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • AVPR1B Antibodies

          Invitrogen

          AVPR1B Polyclonal Antibody

          View all (14) AVPR1B antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite AVPR1B Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          AVPR1B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          AVPR1B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          AVPR1B Antibody (OPA1-15268) in IHC (P)

          Immunohistochemical (Paraffin) analysis of human brain, glioblastoma tissue using (Product # OPA1-15268) AVPR1B Polyclonal Antibody. Antigen retrieval: Heat-induced antigen retrieval. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          AVPR1B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          AVPR1B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          AVPR1B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          AVPR1B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          AVPR1B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          AVPR1B Polyclonal Antibody

          Product Details

          OPA1-15268

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          4 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bat, Bovine, Dog, Horse, Human, Pig, Rabbit, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic 17 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human AVPR1B.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2062249

          Product Specific Information

          OPA1-15268 detects V1B from human samples.

          Target Information

          Vasopressin V1B receptor expression has been documented in the pituitary, pituitary tumors, pheochromocytoma, breast cancer, and small-cell lung carcinomas. G-protein Coupled Receptors (GPCRs) comprise one of the largest families of signaling molecules with more than a thousand members currently predicted to exist. All GPCRs share a structural motif consisting of seven membrane-spanning helices, and exist in both active and inactive forms. An array of activating ligands participate in the conformation of GPCRs which leads to signaling via G-proteins and downstream effectors. Ongoing studies have also shown the vast series of reactions which participate in the negative regulation of GPCRs. This turn-off activity has tremendous implications for the physiological action of the cell, and continues to drive pharmacological research for new drug candidates. Two blockbuster drugs which have been developed as GPCR-targeted pharmaceuticals are Zyprexa (Eli Lilly) and Claritin (Schering-Plough) which have multi-billion dollar shares of the mental health and allergy markets, respectively.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Antidiuretic hormone receptor 1b; arginine vasopressin receptor 3; AVP receptor V3; AVPR V1b; AVPR V3; pituitary vasopressin receptor 3; V1B receptor; V1bR; Vasopressin V1b receptor; Vasopressin V3 receptor

          View more View less

          Gene Aliases: AVPR1B; AVPR3; V1bR; VPR3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P47901

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 553, (Rabbit) 100354969, (Pig) 100517909, (Dog) 488578, (Bovine) 282861, (Horse) 100055260, (Rat) 29462

          View more View less

          Function(s)
          G-protein coupled receptor activity vasopressin receptor activity protein kinase C binding G-protein coupled peptide receptor activity peptide hormone binding protein homodimerization activity G-protein coupled receptor
          Process(es)
          regulation of systemic arterial blood pressure by vasopressin signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration regulation of blood pressure cellular response to hormone stimulus regulation of cell proliferation positive regulation of MAPK cascade positive regulation of vasoconstriction viral entry into host cell positive regulation of inositol phosphate biosynthetic process positive regulation of arachidonic acid secretion transport across blood-brain barrier adenylate cyclase-modulating G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of glutamate secretion positive regulation of cellular pH reduction hyperosmotic salinity response response to peptide
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-5wn4c:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline