Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD61 (Integrin beta 3) Antibodies

          Proteintech

          CD61 Monoclonal Antibody (VIPL2), PE

          View all (87) CD61 (Integrin beta 3) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD61 Monoclonal Antibody (VIPL2), PE

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD61 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD61 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD61 Antibody (PE-65185100TEST) in Flow

          1X10^6 human peripheral blood platelets were surface stained with 10 µL/test PE Anti-Human CD61 (Product # PE-65185100TEST), Clone:VIPL2) (red) or isotype control antibody (blue). Cells were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD61 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          PE-65185100TEST

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          10 µL/1x10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Non-human primate

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          VIPL2

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          10 µL/Test

          Purification

          Size-exclusion chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Wet ice

          Target Information

          CD61, also known as GPIIIa or ITGB3, is a 105 kDa glycoprotein expressed on activated T cells, granulocytes, megakaryocytes, platelets, and their precursors. It plays a crucial role in platelet aggregation and functions as a receptor for fibrinogen, fibronectin, von Willebrand factor, vitronectin, and thrombospondin. CD61 forms heterodimeric complexes by associating non-covalently with integrin alpha subunits: alphaV (CD51) to create the Vitronectin Receptor and alphaIIb (CD41) to form gpIIb/IIIa. These complexes are responsible for adhesion to extracellular matrix components, facilitating cell adhesion and cell-surface mediated signaling. CD61 is expressed on platelets and megakaryocytes in association with CD41, and on endothelial cells, monocytes, and osteoclasts in association with CD51. The protein product of CD61 is composed of an alpha chain and a beta chain, which can combine with multiple partners to form different integrins. Its involvement in cell adhesion and signaling underscores its importance in normal physiological processes. Dysfunction of CD61 is associated with diseases such as Glanzmann Thrombasthenia and Platelet type-16 Bleeding Disorder, highlighting its critical role in hemostasis and platelet function.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: antigen CD61; CD61; glycoprotein IIIa precursor; GPIIIa; integrin beta 3; integrin beta chain, beta 3; Integrin beta-3; integrin beta-3 subunit; integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61); plate glycoprotein IIIa (GPIIIa); Platelet membrane glycoprotein IIIa

          View more View less

          Gene Aliases: BDPLT16; BDPLT2; BDPLT24; CD61; GP3A; GPIIIa; GT; GT2; ITGB3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P05106

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3690

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity fibronectin binding protease binding protein disulfide isomerase activity protein kinase C binding platelet-derived growth factor receptor binding integrin binding protein binding coreceptor activity fibroblast growth factor binding enzyme binding C-X3-C chemokine binding insulin-like growth factor I binding neuregulin binding identical protein binding vascular endothelial growth factor receptor 2 binding metal ion binding cell adhesion molecule binding extracellular matrix binding fibrinogen binding
          Process(es)
          angiogenesis positive regulation of endothelial cell proliferation positive regulation of cell-matrix adhesion positive regulation of leukocyte migration cell-substrate junction assembly cell adhesion cell-matrix adhesion integrin-mediated signaling pathway embryo implantation blood coagulation regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway positive regulation of cell proliferation positive regulation of endothelial cell migration positive regulation of gene expression negative regulation of macrophage derived foam cell differentiation positive regulation of fibroblast migration negative regulation of lipid storage negative regulation of low-density lipoprotein particle clearance response to activity smooth muscle cell migration positive regulation of smooth muscle cell migration cell migration platelet activation positive regulation of cell migration positive regulation of vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway cell-substrate adhesion negative regulation of lipid transport regulation of protein localization regulation of actin cytoskeleton organization cell adhesion mediated by integrin positive regulation of cell adhesion mediated by integrin positive regulation of osteoblast proliferation heterotypic cell-cell adhesion substrate adhesion-dependent cell spreading tube development wound healing, spreading of epidermal cells response to platelet-derived growth factor cellular response to platelet-derived growth factor stimulus apolipoprotein A-I-mediated signaling pathway wound healing apoptotic cell clearance regulation of bone resorption positive regulation of angiogenesis positive regulation of bone resorption viral entry into host cell platelet-derived growth factor receptor signaling pathway positive regulation of fibroblast proliferation mesodermal cell differentiation positive regulation of smooth muscle cell proliferation negative regulation of lipoprotein metabolic process regulation of developmental process negative chemotaxis regulation of transport regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol regulation of serotonin uptake angiogenesis involved in wound healing regulation of biological quality positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade platelet aggregation cellular response to mechanical stimulus cellular response to xenobiotic stimulus positive regulation of glomerular mesangial cell proliferation blood coagulation, fibrin clot formation maintenance of postsynaptic specialization structure regulation of postsynaptic neurotransmitter receptor internalization regulation of postsynaptic neurotransmitter receptor diffusion trapping positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading positive regulation of adenylate cyclase-inhibiting opioid receptor signaling pathway positive regulation of vascular endothelial growth factor signaling pathway regulation of trophoblast cell migration regulation of extracellular matrix organization cellular response to insulin-like growth factor stimulus negative regulation of endothelial cell apoptotic process positive regulation of T cell migration
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-nrcn4:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline