Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • C/EBP alpha Antibodies

          Proteintech

          CEBPA Polyclonal Antibody

          51 References
          View all (22) C/EBP alpha antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CEBPA Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          CEBPA Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CEBPA Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CEBPA Antibody (18311-1-AP) in WB

          Human liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18311-1-AP (CEBPA antibody) at dilution of 1:200 incubated at room temperature for 1.5 hours. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CEBPA Antibody in Western Blot (WB)
          CEBPA Antibody in Western Blot (WB)
          CEBPA Antibody in Immunoprecipitation (IP)

          Product Details

          18311-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 43 publications 43 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -

          ChIP assay (ChIP)

          -
          View 6 publications 6 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Peptide

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.35 mg/mL

          Amount

          52.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Target Information

          The C/EBP (CCAAT/enhancer binding protein) family of transcription factors--alpha, beta, delta, and epsilon)--are widely expressed proteins found in a variety of tissues. These domains contain an evolutionarily conserved five-amino acid motif (the regulatory domain motif RDM) that conforms to the consensus sequence (I/V/L) KXEP. One of the major roles of these transcription factors is that of metabolic regulation in liver and fat cells. Studies suggest that these transcription factors act in a cascade aiding in the development of the adipose cell. Three C/EBP beta isoforms (LAP*, LAP, and LIP) arise from different translation initiation and display different function in gene regulation. From a neurological standpoint, C/EBPs have been implicated in the mediation of nerve growth factor, altering synaptic plasticity, and mediation of inflammatory response in AD patients.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: C EBP; C/EBP alpha; CAAT/enhancer-binding protein DNA-binding protein; CAAT/enhancer-binding protein, DNA-binding protein; CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), alpha; CCAAT/enhancer binding protein, alpha; CCAAT/enhancer-binding protein alpha; OTTHUMP00000220269

          View more View less

          Gene Aliases: C/EBP-alpha; C/ebpalpha; CBF-A; CEBP; CEBPA; DBPCEP

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P49715, (Mouse) P53566, (Rat) P05554

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1050, (Mouse) 12606, (Rat) 24252

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding RNA polymerase I regulatory region sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding kinase binding protein domain specific binding chromatin DNA binding identical protein binding protein homodimerization activity histone deacetylase binding sequence-specific DNA binding macromolecular complex binding protein heterodimerization activity RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding HMG box domain binding STAT family protein binding DNA-binding transcription factor binding RNA polymerase I regulatory region DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding transcription coactivator activity transcription factor binding protein complex binding transcription regulatory region DNA binding basic leucine zipper transcription factor
          Process(es)
          urea cycle negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter liver development embryonic placenta development epithelial cell maturation osteoblast development generation of precursor metabolites and energy transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase I promoter acute-phase response mitochondrion organization Notch signaling pathway response to nutrient memory cholesterol metabolic process cell proliferation negative regulation of cell proliferation positive regulation of gene expression cytokine-mediated signaling pathway myeloid cell differentiation cell differentiation macrophage differentiation lung development granulocyte differentiation organ regeneration positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process response to vitamin B2 regulation of cell proliferation glucose homeostasis positive regulation of macrophage activation fat cell differentiation positive regulation of fat cell differentiation positive regulation of osteoblast differentiation negative regulation of cell cycle negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter inner ear development positive regulation of inflammatory response white fat cell differentiation brown fat cell differentiation regulation of cell cycle lipid homeostasis interleukin-6-mediated signaling pathway white fat cell proliferation cellular response to lithium ion cellular response to tumor necrosis factor hematopoietic stem cell proliferation cellular response to xenobiotic stimulus response to dexamethasone response to phenylpropanoid energy homeostasis integrated stress response signaling negative regulation of hematopoietic stem cell proliferation positive regulation of DNA-templated transcription, initiation transcription from RNA polymerase II promoter multicellular organism development positive regulation of transcription from RNA polymerase III promoter cell maturation cellular response to organic cyclic compound response to glucocorticoid
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-msbq7:80/100.66.78.64:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0