  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Annexin V Antibodies
          Proteintech
          ANXA5 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240621B10), CoraLite® Plus 488
          View all (26) Annexin V antibodies
          Tech Support
          Cite ANXA5 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240621B10), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          ANXA5 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ANXA5 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          ANXA5 Antibody (CL488-83929-2) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using CoraLite Plus 488 ANXA5 antibody (CL488-83929-2, Clone: 240621B10 ) at dilution of 1:200, CL594-Phalloidin (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          ANXA5 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ANXA5 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240621B10), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-83929-2
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          CHO cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          240621B10
          Immunogen
          Annexin V fusion protein Ag0741
          View immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1000 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Sequence of this protein is as follows: MAQVLRGTVT DFPGFDERAD AETLRKAMKG LGTDEESILT LLTSRSNAQR QEISAAFKTL FGRDLLDDLK SELTGKFEKL IVALMKPSRL YDAYELKHAL KGAGTNEKVL TEIIASRTPE ELRAIKQVYE EEYGSSLEDD VVGDTSGYYQ RMLVVLLQAN RDPDAGIDEA QVEQDAQALF QAGELKWGTD EEKFITIFGT RSVSHLRKVF DKYMTISGFQ IEETIDRETS GNLEQLLLAV VKSIRSIPAY LAETLYYAMK GAGTDDHTLI RVMVSRSEID LFNIRKEFRK NFATSLYSMI KGDTSGDYKK ALLLLCGEDD
          Target Information
          The protein encoded by this gene belongs to the annexin family of calcium-dependent phospholipid binding proteins some of which have been implicated in membrane-related events along exocytotic and endocytotic pathways. Annexin 5 is a phospholipase A2 and protein kinase C inhibitory protein with calcium channel activity and a potential role in cellular signal transduction, inflammation, growth and differentiation. Annexin 5 has also been described as placental anticoagulant protein I, vascular anticoagulant-alpha, endonexin II, lipocortin V, placental protein 4 and anchorin CII. The gene spans 29 kb containing 13 exons, and encodes a single transcript of approximately 1.6 kb and a protein product with a molecular weight of about 35 kDa.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Anchorin CII; Annexin A5; Annexin V; Annexin-5; anticoagulant precursor (5' end put.); putative; ANXA5; Calphobindin I; CBP-I; CPB-I; Endonexin II; epididymis secretory protein Li 7; Lipocortin V; lipocortin-V; PAP-I; Placental anticoagulant protein 4; Placental anticoagulant protein I; PP4; Thromboplastin inhibitor; unnamed protein product; VAC-alpha; Vascular anticoagulant-alpha
          View more View less
          Gene Aliases: ANX5; ANXA5; CPB-I; ENX2; HEL-S-7; PP4; RPRGL3; VAC-alph
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P08758
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 308
          View more View less
          Function(s)
          phosphatidylserine binding phospholipase inhibitor activity calcium ion binding protein binding phospholipid binding calcium-dependent phospholipid binding
          Process(es)
          signal transduction blood coagulation hemostasis negative regulation of apoptotic process negative regulation of coagulation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline