  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD96 Antibodies
          Proteintech
          CD96 Monoclonal Antibody (NK92.39), CoraLite® Plus 594
          View all (28) CD96 antibodies
          Tech Support
          Cite CD96 Monoclonal Antibody (NK92.39), CoraLite® Plus 594
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD96 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD96 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD96 Antibody (CL594-65250) in Flow
          1x10^6 PHA treated human PBMCs were surface stained with CL488 Anti-Human CD19 (CL488-65197, Clone: 4G7) and 5 µL CoraLite Plus 594 Anti-Human CD96 (CL594-65250, Clone: NK92.39) or CoraLite594 Mouse IgG1 Isotype Control (CL594-65124, Clone: MOPC-21). Cells were not fixed. Lymphocytes were gated. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD96 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          CL594-65250
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL per 10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          NK92.39
          Immunogen
          Natural killer 92 (NK92) cell line
          Conjugate
          CoraLite® Plus 594 CoraLite® Plus 594 CoraLite® Plus 594
          • Unconjugated
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLitePlus 555
          • FITC Plus
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          588/604 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          5 µL/Test
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          CD96 is a cell adhesion receptor also known as TACTILE. A member of the Ig superfamily, CD96 is a single pass transmembrane protein consisting of three extracellular Ig-like domains and a proline/serine/threonine rich region. CD96 is expressed on resident monocytes and T cells at all developmental stages (including gamma-delta T cells, thymocytes, and NK cells). In the mouse, this receptor is not expressed on B cells. Unlike in humans, mouse CD96 does not exist as alternative splice variants. Reports indicate that CD96 binds CD155/poliovirus receptor and Nectin-1 to mediate NK cell adhesion to target cells and cytotoxicity.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD96; Cell surface antigen CD96; DKFZp667E2122; sCD96; soluble CD96; T cell activation, increased late expression; T cell-activated increased late expression protein; T-cell surface protein tactile; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD96; TACTILE
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P40200
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 10225
          View more View less
          Process(es)
          negative regulation of natural killer cell cytokine production inflammatory response immune response cell adhesion cell-matrix adhesion response to lipopolysaccharide negative regulation of interferon-gamma production
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline