  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • M-CSF Antibodies
          Proteintech
          M-CSF Monoclonal Antibody (3G12E6), CoraLite® Plus 647
          View all (34) M-CSF antibodies
          Tech Support
          Cite M-CSF Monoclonal Antibody (3G12E6), CoraLite® Plus 647
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          M-CSF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          M-CSF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          M-CSF Antibody (CL647-65283) in Flow
          1x10^6 LPS and TNF-α then Brefeldin A treated human PBMCs were intracellularly stained with 0.2 µg CoraLite® Plus 647 Anti-Human M-CSF (CL647-65283, Clone: 3G12E6) (red) or Mouse IgG1 Isotype Control (blue), or unactivated then Brefeldin A treated human PBMCs were intracellularly stained with 0.2 µg CoraLite® Plus 647 Anti-Human M-CSF (CL647-65283, Clone: 3G12E6) (black, dashed line). Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011). Monocytes were gated. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          M-CSF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          M-CSF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          CL647-65283
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          3G12E6
          Immunogen
          M-CSF fusion protein HZ-1192
          Conjugate
          CoraLite® Plus 647 CoraLite® Plus 647 CoraLite® Plus 647
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 750
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          654/674 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.2 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          M-CSF (Macrophage colony-stimulating factor, CSF-1) is a survival factor essential for the proliferation and development of monocytes, macrophages, and osteoclast progenitor cells. M-CSF also induces VEGF (vascular endothelial growth factor) secretion by macrophages, thereby mediating mobilization of endothelial progenitor cells and neovascularization. M-CSF is present as several bioactive isoforms that differ in potency and stability. The full-length protein is synthesized as a membrane-spanning protein that can be expressed on the cell surface or further cleaved and modified in the secretory vesicle. Further, M-CSF is a disulfide-bonded homodimer which is processed into one of two isoforms, a glycoprotein or a proteoglycan that has been modified by the addition of chondroitin sulfate to each subunit. Binding of M-CSF to its receptor, c-Fms (CSF-1R or CD115) induces dimerization of the receptor followed by internalization and degradation of the complex. Functionally, M-CSF is known to stimulate differentiation of hematopoietic stem cells to monocyte-macrophage cell populations in culture. M-CSF acts through the CSF receptor 1. Although human M-CSF shows activity on mouse cells, mouse CSF shows no activity on human cells.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: a secreted cytokine that influences hemopoietic stem cells to differentiate into macrophages or other related cell types; produced by eukaryotic cells in order to combat intercellular viral infection; binds to the colony-stimulating factor 1 receptor; may ; colony stimulating factor 1 (macrophage); colony-stimulating factor (CSF-1) precursor; CSF-1; CSF1-hERV-LTR71B fusion protein; H-MCSF; Lanimostim; M-MCSF; macrophage colony stimulating factor 1; Macrophage colony-stimulating factor 1; MGC31930; PG-M-CSF; Proteoglycan macrophage colony-stimulating factor; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CSF-1; CSF1; MCSF; PG-M-CSF
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P09603
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1435
          View more View less
          Function(s)
          cytokine activity macrophage colony-stimulating factor receptor binding protein binding growth factor activity identical protein binding protein homodimerization activity
          Process(es)
          neutrophil homeostasis positive regulation of cell-matrix adhesion osteoclast proliferation immune system process positive regulation of leukocyte migration response to ischemia developmental process involved in reproduction inflammatory response transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway Ras protein signal transduction positive regulation of cell proliferation positive regulation of gene expression regulation of macrophage derived foam cell differentiation positive regulation of macrophage derived foam cell differentiation positive regulation of macrophage chemotaxis monocyte differentiation macrophage differentiation regulation of ossification osteoclast differentiation positive regulation of cell migration positive regulation of mononuclear cell proliferation monocyte homeostasis macrophage colony-stimulating factor signaling pathway positive regulation of multicellular organism growth monocyte activation positive regulation of odontogenesis of dentin-containing tooth innate immune response positive regulation of macrophage differentiation positive regulation of monocyte differentiation positive regulation of osteoclast differentiation positive regulation of Ras protein signal transduction homeostasis of number of cells within a tissue positive regulation of protein metabolic process branching involved in mammary gland duct morphogenesis mammary gland fat development mammary duct terminal end bud growth microglial cell proliferation macrophage homeostasis myeloid leukocyte migration positive regulation of macrophage colony-stimulating factor signaling pathway positive regulation of microglial cell migration positive regulation of macrophage migration
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline