Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • Dynactin 1 Antibodies

          Invitrogen

          Dynactin 1 Polyclonal Antibody

          View all (18) Dynactin 1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Dynactin 1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          Dynactin 1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Dynactin 1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Dynactin 1 Antibody (PA5-18095) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of Dynactin 1 using Dynactin 1 Polyclonal Antibody (Product # PA5-18095) in paraformaldehyde fixed U2OS cells, permeabilized with 0.15% Triton. Primary incubation 1hr (10 µg/mL) followed by Alexa Fluor 488 secondary antibody (2 µg/mL), showing cytoplasmic and some nuclear staining. The nuclear stain is DAPI (blue). Negative control: Unimmunized goat IgG (10 µg/mL) followed by Al... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Dynactin 1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Dynactin 1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Dynactin 1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Dynactin 1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Dynactin 1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Dynactin 1 Antibody in Western Blot (WB)
          Dynactin 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Dynactin 1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-18095

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.3-1 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          6-7 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          10 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          10 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Goat / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide sequence (QEQLHQLHSRLIS) corresponding to the C-terminus amino acids of DCTN1 (aa 1266-1278).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Ammonium sulfate precipitation

          Storage buffer

          TBS, pH 7.3, with 0.5% BSA

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10982401

          Product Specific Information

          This antibody is predicted to react with rat based on sequence homology.

          This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 16,000.

          Target Information

          This gene encodes the largest subunit of dynactin, a macromolecular complex consisting of 10 subunits ranging in size from 22 to 150 kD. Dynactin binds to both microtubules and cytoplasmic dynein. Dynactin is involved in a diverse array of cellular functions, including ER-to-Golgi transport, the centripetal movement of lysosomes and endosomes, spindle formation, chromosome movement, nuclear positioning, and axonogenesis. This subunit interacts with dynein intermediate chain by its domains directly binding to dynein and binds to microtubules via a highly conserved glycine-rich cytoskeleton-associated protein (CAP-Gly) domain in its N-terminus. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms. Mutations in this gene cause distal hereditary motor neuronopathy type VIIB (HMN7B) which is also known as distal spinal and bulbar muscular atrophy (dSBMA).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 150 kDa dynein-associated polypeptide; DAP 150; DAP-150; DAP150; DCTN 1; DP 150; DP-150; DP150; dynactin 1 (p150, glued homolog, Drosophila); Dynactin subunit 1; Dynactin1; HMN7B; OTTHUMP00000202491; p135; p150 glued; p150 glued homolog; p150-glued; p150glued; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: DAP-150; DCTN1; DP-150; HMND14; P135

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q14203

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1639

          View more View less

          Function(s)
          protein binding microtubule binding tubulin binding protein kinase binding tau protein binding
          Process(es)
          establishment of mitotic spindle orientation mitotic cell cycle nuclear migration nervous system development neuromuscular junction development centriole-centriole cohesion ventral spinal cord development positive regulation of microtubule polymerization melanosome transport microtubule anchoring at centrosome retrograde transport, endosome to Golgi neuromuscular process nuclear envelope disassembly cell division regulation of mitotic spindle organization motor behavior neuron cellular homeostasis positive regulation of microtubule nucleation axonal transport maintenance of synapse structure positive regulation of neuromuscular junction development non-motile cilium assembly neuron projection maintenance
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline