Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • HABP2 Antibodies

          Proteintech

          HABP2 Polyclonal Antibody

          2 References
          View all (16) HABP2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite HABP2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          HABP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          HABP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          HABP2 Antibody (12863-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemistry of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 12863-1-AP ( HABP2 Antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          HABP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HABP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HABP2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          12863-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          HABP2 Fusion Protein Ag3981 (172-560 aa encoded by BC031412)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.33 mg/mL

          Amount

          49.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: SKFTCACPD QFKGKFCEIG SDDCYVGDGY SYRGKMNRTV NQHACLYWNS HLLLQENYNM FMEDAETHGI GEHNFCRNPD ADEKPWCFIK VTNDKVKWEY CDVSACSAQD VAYPEESPTE PSTKLPGFDS CGKTEIAERK IKRIYGGFKS TAGKHPWQAS LQSSLPLTIS MPQGHFCGGA LIHPCWVLTA AHCTDIKTRH LKVVLGDQDL KKEEFHEQSF RVEKIFKYSH YNERDEIPHN DIALLKLKPV DGHCALESKY VKTVCLPDGS FPSGSECHIS GWGVTETGKG SRQLLDAKVK LIANTLCNSR QLYDHMIDDS MICAGNLQKP GQDTCQGDSG GPLTCEKDGT YYVYGIVSWG LECGKRPGVY TQVTKFLNWI KATIKSESGF (172-560 aa encoded by BC031412)

          Target Information

          HABP2 is an extracellularserine protease that binds hyaluronic acid and is involved in celladhesion. The encoded protein is synthesized as a single chain, butthen undergoes an autoproteolytic event to form the functionalheterodimer. Further autoproteolysis leads to smaller, inactivepeptides. This protease is known to cleave urinary plasminogenactivator, coagulation factor VII, and the alpha and beta chains offibrinogen, but not prothrombin, plasminogen, or the gamma chain offibrinogen. Two transcript variants encoding different isoformshave been found for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: factor seven-activating protease; factor VII activating protein; Factor VII-activating protease; FSAP; FVII activator; hepatocyte growth factor activator homolog; Hepatocyte growth factor activator-like protein; Hyaluronan-binding protein 2; hyaluronic acid binding protein 2; PHBP; PHBSP; plasma hyalurona; plasma hyaluronan binding protein; Plasma hyaluronan-binding protein; Plasma hyaluronan-binding serine protease; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: FSAP; HABP; HABP2; HGFAL; NMTC5; PHBP

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q14520

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3026

          View more View less

          Function(s)
          serine-type endopeptidase activity calcium ion binding glycosaminoglycan binding peptidase activity serine-type peptidase activity hydrolase activity
          Process(es)
          proteolysis cell adhesion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-fvx7n:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline