Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • LC3A/LC3B Antibodies

          Invitrogen

          LC3A/LC3B Polyclonal Antibody, DyLight™ 550

          View all (7) LC3A/LC3B antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite LC3A/LC3B Polyclonal Antibody, DyLight™ 550

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          LC3A/LC3B Polyclonal Antibody, DyLight™ 550

          Product Details

          PA5-22733

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          2 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200-1:400
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-Dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-Dependent
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-Dependent
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-Dependent
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -

          ChIP assay (ChIP)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Amphibian, Dog, Fish, Human, Mouse, Plant, Rat, Zebrafish

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide made to an internal portion of the human LC3 protein sequence (between residues 25-121).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          DyLight™ 550 DyLight™ 550 DyLight™ 550

          Excitation/Emission Max

          556/570 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.79 mg/mL

          Amount

          79 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          50mM sodium borate

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11154000

          Product Specific Information

          The target sequence has 100% sequence homology with xenopus, bovine and zebrafish.

          Target Information

          Autophagy is a process of intracellular bulk degradation in which cytoplasmic components, including organelles, are sequestered within double-membrane vesicles that deliver the contents to the lysosome/vacuole for degradation. During macroautophagy, the sequestering vesicles, termed autophagosomes, fuse with the lysosome or vacuole resulting in the delivery of an inner vesicle (autophagic body) into the lumen of the degradative compartment. There are 16 proteins participating in the autophagy pathway in human. The autophagy protein LC3, a mammalian homologue of Atg8, was originally identified as microtubule-associated protein 1 light chain 3. It is a component of both the MAP1A and MAP1B microtubule-binding domains and the heavy-chain independent regulation of LC3 expression might modify MAP1 microtubule-binding activity during development. LC3 is the only known mammalian protein identified that stably associates with the autophagosome membranes. LC3-I is cytosolic and LC3-II is membrane bound and enriched in the autophagic vacuole fraction. The detection of LC3-I to LC3-II conversion is a useful and sensitive marker for distinguishing autophagy in mammalian cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Autophagy-related protein LC3 A; Autophagy-related protein LC3 B; Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 A; Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 B; Lc3; LC3-like protein 1; MAP1 light chain 3-like protein 1; MAP1 light chain 3-like protein 2; MAP1A/1B; MAP1A/1B LC3; MAP1A/1B light chain 3 A; MAP1A/1B light chain 3 B; MAP1A/MAP1B LC3 A; MAP1A/MAP1B LC3 B; MAP1A/MAP1B LC3 B-like; MAP1A/MAP1B light chain 3 A; MAP1A/MAP1B light chain 3 B; MAP1A/MAP1B light chain 3 B-like; MAP1A1B-LC3; Microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha; Microtubule-associated protein 1 light chain 3 beta; Microtubule-associated protein 1 light chain 3 beta 2; microtubule-associated protein 1-light chain 3A; microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3; Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3 beta 2; Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A; Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B; Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B-like; Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B-like protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 1010001C15Rik; 1010001H21Rik; 4922501H04Rik; Atg8; ATG8E; ATG8F; ATG8G; LC3; LC3A; LC3B; MAP1A/1BLC3; MAP1ALC3; MAP1BLC3; Map1lc3; MAP1LC3A; MAP1LC3B; MAP1LC3B-a; MAP1LC3B2; Mpl3; wu:fb60g11; zbs559; zgc:56434; zgc:77094

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9H492, (Human) Q9GZQ8, (Human) A6NCE7, (Rat) Q6XVN8, (Mouse) Q91VR7, (Rat) Q62625, (Mouse) Q9CQV6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 84557, (Dog) 477201, (Dog) 479619, (Human) 81631, (Human) 643246, (Rat) 362245, (Mouse) 66734, (Rat) 64862, (Mouse) 67443, (Zebrafish) 406466, (Zebrafish) 322425

          View more View less

          Function(s)
          protein binding phospholipid binding microtubule binding phosphatidylethanolamine binding ubiquitin protein ligase binding ceramide binding molecular_function GABA receptor binding tubulin binding protein domain specific binding non-motor microtubule binding protein
          Process(es)
          autophagosome assembly mitophagy mitophagy autophagy cellular response to nitrogen starvation JNK cascade cellular response to starvation response to iron(II) ion response to lead ion macroautophagy response to nutrient levels cellular response to amino acid starvation p38MAPK cascade SMAD protein signal transduction cellular response to hydrogen peroxide cellular response to copper ion cellular response to oxygen-glucose deprivation autophagosome maturation nucleophagy membrane fusion positive regulation of protein binding positive regulation of mucus secretion regulation of mitophagy
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline