Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • PCQAP Antibodies

          Proteintech

          MED15 Polyclonal Antibody

          27 References
          View all (28) PCQAP antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MED15 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          MED15 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          MED15 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MED15 Antibody (11566-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of SH-SY5Y cells using 11566-1-AP (MED15 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IGG (H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MED15 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MED15 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MED15 Antibody in Western Blot (WB)
          MED15 Antibody in Western Blot (WB)
          MED15 Antibody in Western Blot (WB)
          MED15 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          MED15 Polyclonal Antibody

          Product Details

          11566-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 9 publications 9 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 6 publications 6 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:20-1:200
          View 6 publications 6 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -

          ChIP assay (ChIP)

          Assay-dependent
          View 4 publications 4 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Not applicable (N/A)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          MED15 Fusion Protein Ag2143 (80-384 aa encoded by BC017110)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.13 mg/mL

          Amount

          19.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: QQQQFQAQQ SAMQQQFQAV VQQQQQLQQQ QQQQQHLIKL HHQNQQQIQQ QQQQLQRIAQ LQLQQQQQQQ QQQQQQQQQA LQAQPPIQQP PMQQPQPPPS QALPQQLQQM HHTQHHQPPP QPQQPPVAQN QPSQLPPQSQ TQPLVSQAQA LPGQMLYTQP PLKFVRAPMV VQQPPVQPQV QQQQTAVQTA QAAQMVAPGV QMITEALAQG GMHIRARFPP TTAVSAIPSS SIPLGRQPMA QVSQSSLPML SSPSPGQQVQ TPQSMPPPPQ PSPQPGQPSS QPNSNVSSGP APSPSSFLPS PSPQPS (80-384 aa encoded by BC017110)

          Target Information

          This gene encodes a transcription factor that represses GATA-regulated genes and binds to a dynein light chain protein. Binding of the encoded protein to the dynein light chain protein affects binding to GATA consensus sequences and suppresses its transcriptional activity. Defects in this gene are a cause of tricho-rhino-phalangeal syndrome (TRPS) types I-III.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Activator-recruited cofactor 105 kDa component; activator-recruited cofactor, 105-kD; ARC105; CTG repeat protein 7a; DKFZp686A2214; DKFZp762B1216; FLJ42282; FLJ42935; Mediator complex subunit 15; Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 15; PC2 (positive cofactor 2, multiprotein complex) glutamine/Q-rich-associated protein; PC2 glutamine/Q-rich-associated protein; PC2-glutamine-rich-associated protein; PCQAP; Positive cofactor 2 glutamine/Q-rich-associated protein; positive cofactor 2, glutamine/Q-rich-associated protein; TIG-1; TPA inducible gene-1; TPA inducible protein; TPA-inducible gene 1 protein; trinucleotide repeat containing 7; Trinucleotide repeat-containing gene 7 protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ARC105; CAG7A; CTG7A; MED15; PCQAP; TIG-1; TIG1; TNRC7

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q96RN5

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 51586

          View more View less

          Function(s)
          transcription cofactor activity protein binding
          Process(es)
          regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription elongation from RNA polymerase II promoter somatic stem cell population maintenance RNA polymerase II transcriptional preinitiation complex assembly positive regulation of transcription initiation from RNA polymerase II promoter
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline