Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • OGT Antibodies

          Invitrogen

          OGT Polyclonal Antibody

          View all (18) OGT antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite OGT Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          OGT Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          OGT Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          OGT Antibody (PA5-18658) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of OGT using OGT Polyclonal Antibody (Product # PA5-18658) in paraformaldehyde fixed U2OS cells, permeabilized with 0.15% Triton. Primary incubation 1hr (10 µg/mL) followed by Alexa Fluor 488 secondary antibody (2 µg/mL), showing nuclear and membrane/cytoplasmic staining. Actin filaments were stained with phalloidin (red) and the nuclear stain is DAPI (blue). Negative control: Unimmunized goat IgG (10 µg/mL) followed by Alexa Fluor 488 secondary antibody (2 µg/mL). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          OGT Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          OGT Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          OGT Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          OGT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          OGT Antibody in Western Blot (WB)
          OGT Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          OGT Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-18658

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.05-0.2 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          5 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          10 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          10 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Rat

          Host/Isotype

          Goat / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide sequence (YEHPKDLKLSDGR) corresponding to the internal amino acids of OGT (aa 543-555).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Ammonium sulfate precipitation

          Storage buffer

          TBS, pH 7.3, with 0.5% BSA

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10987073

          Product Specific Information

          This antibody is predicted to react with canine and human based on sequence homology.

          This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 64,000.

          Target Information

          This gene encodes a glycosyltransferase that catalyzes the addition of a single N-acetylglucosamine in O-glycosidic linkage to serine or threonine residues. Since both phosphorylation and glycosylation compete for similar serine or threonine residues, the two processes may compete for sites, or they may alter the substrate specificity of nearby sites by steric or electrostatic effects. The protein contains multiple tetratricopeptide repeats that are required for optimal recognition of substrates. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: FLJ23071; MGC22921; O linked N-acetylglucosamine transferase; o-glcnac transferase; O-GlcNAc transferase p110 subunit; O-GlcNAc transferase subunit p110; O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase (UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase); O-linked N-acetylglucosamine transferase 110 kDa subunit; OGT; UDP-N-acetylglucosamine--peptide N-acetylglucosaminyltransferase 110 kDa subunit; UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase; unnamed protein product; uridinediphospho-N-acetylglucosamine:polypeptide beta-N-acetylglucosaminyl transferase

          View more View less

          Gene Aliases: HINCUT-1; HRNT1; MRX106; O-GLCNAC; OGT; OGT1; XLID106

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O15294, (Rat) P56558

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 8473, (Rat) 26295

          View more View less

          Function(s)
          protein binding phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate binding lipid binding acetylglucosaminyltransferase activity transferase activity transferase activity, transferring glycosyl groups chromatin DNA binding protein O-GlcNAc transferase activity enzyme activator activity transcription factor binding protein N-acetylglucosaminyltransferase activity protein domain specific binding peptide binding histone acetyltransferase activity (H4-K5 specific) histone acetyltransferase activity (H4-K8 specific) histone acetyltransferase activity (H4-K16 specific) monosaccharide binding protein modifying enzyme
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter mitophagy positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter by glucose cytoplasmic translation regulation of glycolytic process regulation of gluconeogenesis chromatin organization regulation of transcription from RNA polymerase II promoter protein glycosylation protein O-linked glycosylation apoptotic process signal transduction response to nutrient protein processing negative regulation of translation hemopoiesis negative regulation of cell migration negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway negative regulation of protein ubiquitination cellular response to nutrient levels negative regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process response to insulin circadian regulation of gene expression regulation of Rac protein signal transduction TORC1 signaling positive regulation of translation positive regulation of proteolysis positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of translational initiation positive regulation of translational initiation regulation of insulin receptor signaling pathway positive regulation of lipid biosynthetic process rhythmic process protein maturation regulation of synapse assembly regulation of necroptotic process protein localization to lysosome pyroptosis cellular response to glucose stimulus regulation of neurotransmitter receptor localization to postsynaptic specialization membrane positive regulation of cold-induced thermogenesis membraneless organelle assembly non-canonical inflammasome complex assembly negative regulation of non-canonical inflammasome complex assembly negative regulation of stem cell population maintenance positive regulation of stem cell population maintenance positive regulation of TORC1 signaling negative regulation of protein phosphorylation positive regulation of protein phosphorylation glucosamine metabolic process positive regulation of gene expression negative regulation of peptidyl-threonine phosphorylation positive regulation of granulocyte differentiation forebrain development cellular response to insulin stimulus negative regulation of peptidyl-serine phosphorylation positive regulation of catalytic activity histone H4-K5 acetylation histone H4-K8 acetylation histone H4-K16 acetylation positive regulation of cell size phosphatidylinositol-mediated signaling intracellular distribution of mitochondria positive regulation of histone H3-K4 methylation negative regulation of cell death positive regulation of histone H3-K27 methylation protein homotrimerization protein heterotrimerization cellular response to lipopolysaccharide cellular response to retinoic acid histone H3-K4 trimethylation negative regulation of protein targeting to membrane regulation of gluconeogenesis involved in cellular glucose homeostasis cellular response to toxic substance negative regulation of cellular response to hypoxia positive regulation of protein localization to nucleus positive regulation of reactive oxygen species biosynthetic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-5wn4c:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline