Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • PIASy Antibodies

          Proteintech

          PIAS4 Polyclonal Antibody

          View all (8) PIASy antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PIAS4 Polyclonal Antibody

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (4)
          PIAS4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PIAS4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PIAS4 Antibody (18469-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of ( 4% PFA ) fixed HeLa cells using 18469-1-AP (PIAS4 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IGG (H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PIAS4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PIAS4 Antibody in Western Blot (WB)
          PIAS4 Antibody in Western Blot (WB)
          PIAS4 Antibody in Western Blot (WB)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          PIAS4 Polyclonal Antibody

          Product Details

          18469-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          PIAS4 Fusion Protein Ag13316 (158-506 aa encoded by BC010047)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.52 mg/mL

          Amount

          78 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: SPCIFALTP RQVELIRNSR ELQPGVKAVQ VVLRICYSDT SCPQEDQYPP NIAVKVNHSY CSVPGYYPSN KPGVEPKRPC RPINLTHLMY LSSATNRITV TWGNYGKSYS VALYLVRQLT SSELLQRLKT IGVKHPELCK ALVKEKLRLD PDSEIATTGV RVSLICPLVK MRLSVPCRAE TCAHLQCFDA VFYLQMNEKK PTWMCPVCDK PAPYDQLIID GLLSKILSEC EDADEIEYLV DGSWCPIRAE KERSCSPQGA ILVLGPSDAN GLLPAPSVNG SGALGSTGGG GPVGSMENGK PGADVVDLTL DSSSSSEDEE EEEEEEEDED EEGPRPKRRC PFQKGLVPAC (158-506 aa encoded by BC010047)

          Target Information

          Functions as an E3-type small ubiquitin-like modifier (SUMO) ligase, stabilizing the interaction between UBE2I and the substrate, and as a SUMO-tethering factor. Plays a crucial role as a transcriptional coregulation in various cellular pathways, including the STAT pathway, the p53/TP53 pathway, the Wnt pathway and the steroid hormone signaling pathway. Involved in gene silencing. Mediates sumoylation of CEBPA, PARK7, HERC2, MYB, TCF4 and RNF168. In Wnt signaling, represses LEF1 and enhances TCF4 transcriptional activities through promoting their sumoylations. Enhances the sumoylation of MTA1 and may participate in its paralog-selective sumoylation. [UniProt]

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: e3 sumo- ligase pias4; FLJ12419; MGC35296; polymorphic variant; PIASy; protein inhibitor of activated STAT PIASy; protein inhibitor of activated STAT protein 4; protein inhibitor of activated STAT protein gamma; protein inhibitor of activated STAT protein PIASy; RING-type E3 ubiquitin transferase PIAS4; unnamed protein product; zinc finger, MIZ-type containing 6

          View more View less

          Gene Aliases: PIAS-gamma; Piasg; PIASY; ZMIZ6

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q8N2W9, (Mouse) Q9JM05

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 51588, (Mouse) 59004, (Rat) 362827

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding transcription cofactor activity transcription corepressor activity protein binding zinc ion binding SUMO transferase activity ubiquitin protein ligase binding ubiquitin protein ligase activity SUMO ligase activity transcription regulator inhibitor activity
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter hair follicle development regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cellular response to DNA damage stimulus JAK-STAT cascade central nervous system development regulation of gene expression negative regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway protein sumoylation positive regulation of protein sumoylation negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling regulation of mRNA stability negative regulation of transcription, DNA-templated negative regulation of JAK-STAT cascade limb epidermis development mRNA destabilization regulation of cellular response to stress negative regulation of protein localization to chromatin positive regulation of keratinocyte apoptotic process positive regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage positive regulation of double-strand break repair via homologous recombination negative regulation of double-strand break repair via homologous recombination biological_process double-strand break repair vitamin D metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • プライバシー通知
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-wx6nt:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0