Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • S100 Antibodies

          AbboMax

          S100 Polyclonal Antibody

          View all (12) S100 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite S100 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          S100 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          Group 53 Created with Sketch.
          S100 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          S100 Antibody (500-2144) in IHC (PFA)

          Immunohistochemistry: Human melanoma stained with Rabbit anti S100 antibody (Cat# 500-2144) at 1:300 for 10 min @ RT. Staining of formalin-fixed tissue requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate Buffer, pH 6.0 for 10 min followed by cooling at RT for 20 min. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          S100 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          S100 Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          500-2144

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-1 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          2-10 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          2-10 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein encoding human S100 protein

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with proprietary stabilizer

          Contains

          0.01% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Positive control: Melanoma or Schwannoma

          Cellular location: Cytoplasmic.

          Target Information

          S100 belongs to the family of calcium binding proteins such as calmodulin and troponin C. S100A is composed of an alpha and beta chain whereas S100B is composed of two beta chains. S100 protein is also expressed in the antigen presenting cells such as the Langerhans cells in skin and interdigitating reticulum cells in the paracortex of lymph nodes.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Protein S100-A1; Protein S100-B; S 100; S-100 calcium-binding protein, beta chain; S-100 protein alpha chain; S-100 protein beta chain; S-100 protein subunit alpha; S-100 protein subunit beta; S100 alpha; S100 calcium-binding protein A1; S100 calcium-binding protein B; S100 calcium-binding protein beta (neural); S100 calcium-binding protein, beta (neural); S100 protein, alpha polypeptide; S100 protein, beta polypeptide; S100 protein, beta polypeptide, neural; S100alpha; S100B; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AI266795; AI850290; Bpb; NEF; S100; S100-alpha; S100-B; S100A; S100A1; S100B; S100beta; S100P

          View more View less

          UniProt ID: (Bovine) P02639, (Human) P23297, (Bovine) P02638, (Human) P04271, (Rat) P35467, (Mouse) P56565, (Mouse) P50114, (Rat) P04631

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Bovine) 528735, (Human) 6271, (Bovine) 525716, (Human) 6285, (Rat) 295214, (Mouse) 20193, (Mouse) 20203, (Rat) 25742

          View more View less

          Function(s)
          calcium ion binding protein binding identical protein binding protein homodimerization activity S100 protein binding metal ion binding calcium-dependent protein binding ATPase binding zinc ion binding kinase inhibitor activity tau protein binding RAGE receptor binding receptor binding calmodulin-related
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of heart contraction substantia nigra development intracellular signal transduction vasodilation positive regulation of sprouting angiogenesis regulation of translation axonogenesis learning or memory memory phosphorylation negative regulation of kinase activity positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of complement activation astrocyte activation regulation of neuronal synaptic plasticity negative regulation of monocyte chemotactic protein-1 production cell adhesion central nervous system development positive regulation of cell proliferation regulation of cell shape positive regulation of myelination positive regulation of apoptotic process response to ethanol positive regulation of neuron differentiation astrocyte differentiation positive regulation of synaptic transmission response to glucocorticoid response to methylmercury long-term synaptic potentiation cellular response to hypoxia response to anesthetic sympathetic neuron projection extension neuron projection extension adaptive thermogenesis negative regulation of skeletal muscle cell differentiation positive regulation of voltage-gated calcium channel activity energy reserve metabolic process cellular calcium ion homeostasis regulation of cytokine biosynthetic process regulation of long-term neuronal synaptic plasticity
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-d4j86:80/100.66.77.21:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline