Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • SNAP47 Antibodies

          Osenses

          SNAP 47 Polyclonal Antibody

          3 References
          View all (5) SNAP47 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SNAP 47 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (15)
          SNAP 47 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          SNAP 47 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 15

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SNAP 47 Antibody (OSS00169W-100UL) in IHC (P)

          IHC-P on paraffin sections of mouse spinal cord. The animal was perfused using Autoperfuser at a pressure of 110 mmHg with 300 mL 4% FA and further post fixed overnight before being processed for paraffin embedding. HIER: Tris-EDTA, pH 9 for 20 min using Thermo PT Module. Blocking: 0.2% LFDM in TBST filtered thru 0.2 µm. Detection was done using Novolink HRP polymer from Leica following manufacturers instru... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SNAP 47 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SNAP 47 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SNAP 47 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SNAP 47 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SNAP 47 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SNAP 47 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SNAP 47 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SNAP 47 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SNAP 47 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SNAP 47 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SNAP 47 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SNAP 47 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SNAP 47 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SNAP 47 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SNAP 47 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SNAP 47 Polyclonal Antibody

          Product Details

          OSS00169W-100UL

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:300-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:1,000
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / Ig

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthetic peptide from c-terminal region of mouse SNAP-47 conjugated to blue carrier protein was used as the antigen
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Storage buffer

          whole serum

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Glycerol (1:1) may be added for added stability.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Reconstitute in 100 µL of sterile water. Centrifuge to remove any insoluble material.

          Specificity of this antibody: SNAP-47.

          Target Information

          SNAP47 is a protein coding gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: MGC72593; SNAP-47; Synaptosomal-associated 47 kDa protein; Synaptosomal-associated protein 47

          View more View less

          Gene Aliases: 1110031B06Rik; SNAP-47; Snap47

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q8R570

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 67826

          View more View less

          Function(s)
          molecular_function SNAP receptor activity syntaxin binding SNARE protein
          Process(es)
          exocytosis synaptic vesicle priming synaptic vesicle fusion to presynaptic active zone membrane long-term synaptic potentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-454p7:80/100.66.72.101:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline