Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TRAIL-R2 (DR5) Antibodies

          Invitrogen

          TRAIL-R2 (DR5) (soluble) Polyclonal Antibody, PeproTech®

          View all (62) TRAIL-R2 (DR5) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TRAIL-R2 (DR5) (soluble) Polyclonal Antibody, PeproTech®

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          TRAIL-R2 (DR5) (soluble) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          TRAIL-R2 (DR5) (soluble) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TRAIL-R2 (DR5) (soluble) Antibody (500-P299-50UG) in WB

          Western Blot: To detect hsTRAIL Receptor-2 by Western Blot analysis TRAIL-R2 (DR5) (soluble) Polyclonal Antibody (Product # 500-P299-1MG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hsTRAIL Receptor-2 is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TRAIL-R2 (DR5) (soluble) Antibody in Western Blot (WB)
          TRAIL-R2 (DR5) (soluble) Antibody in Western Blot (WB)
          TRAIL-R2 (DR5) (soluble) Antibody in ELISA (ELISA)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          TRAIL-R2 (DR5) (soluble) Polyclonal Antibody, PeproTech®

          Product Details

          500-P299-50UG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-0.2 µg/mL
          -

          ELISA (ELISA)

          0.5-2.0 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          E.coli-derived Recombinant Human sTRAIL Receptor-2
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          0.1-1.0 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          RRID

          AB_2930292

          Product Specific Information

          AA Sequence of recombinant protein: MESALITQQD LAPQQRVAPQ QKRSSPSEGL CPPGHHISED GRDCISCKYG QDYSTHWNDL LFCLRCTRCD SGEVELSPCT TTRNTVCQCE EGTFREEDSP EMCRKCRTGC PRGMVKVGDC TPWSDIECVH KES.

          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human sTRAIL Receptor-2. Anti-Human sTRAIL Receptor-2-specific antibody was purified by affinity chromatography employing an immobilized Human sTRAIL Receptor-2 matrix.

          Sandwich ELISA: To detect Human sTRAIL Receptor-2 by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.5-2.0 µg/mL of this antibody is required. This antigen affinity purified antibody, in conjunction with PeproTech Biotinylated Anti-Human sTRAIL Receptor-2 (500-P299Bt) as a detection antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant Human sTRAIL Receptor-2.

          Western Blot: To detect hsTRAIL Receptor-2 by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hsTRAIL Receptor-2 is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.

          Target Information

          DR5 (Apo2, TRAIL-R2, TRICK2, KILLER) is a recently identified death domain containing receptor for TRAIL, which mediates TRAIL induced apoptosis. DR5 is a member of the TNF-receptor superfamily, and contains an intracellular death domain. DR5 can be activated by tumor necrosis factor-related apoptosis inducing ligand (TNFSF10/TRAIL/APO-2L), and transduces an apoptosis signal. Studies with FADD-deficient mice suggested that FADD, a death domain containing adaptor protein, is required for the apoptosis mediated by DR5. Two transcript variants encoding different isoforms of DR5 and one non-coding transcript have been found. Overexpression of DR5 induces apoptosis and activates NF-kappa-B. DR5 is expressed in a number of cell types, and to particularly high levels in lymphocytes and spleen. Diseases associated with DR5 dysfunction include squamous cell carcinoma, and diffuse infiltrative lymphocytosis syndrome.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: apoptosis inducing protein TRICK2A/2B; apoptosis inducing receptor TRAIL-R2; cytotoxic TRAIL receptor-2; death domain containing receptor for TRAIL/Apo-2L; death receptor 5; dr-5; DR4 homolog; Fas-like protein; p53-regulated DNA damage-inducible cell death receptor(killer); sCD262; second apoptosis inducing receptor for TRAIL; apoptosis-mediating receptor for TRAIL; soluble CD262; TNF-related apoptosis-inducing ligand receptor 2; TNFR family member; TNFRSF10B; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10b; tumor necrosis factor receptor-like protein ZTNFR9; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD262; DR5; KILLER; KILLER/DR5; TRAIL-R2; TRAILR2; TRICK2; TRICK2A; TRICK2B; TRICKB; ZTNFR9

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O14763

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 8795

          View more View less

          Function(s)
          death receptor activity protein binding TRAIL receptor activity signaling receptor activity TRAIL binding
          Process(es)
          defense response to tumor cell apoptotic process signal transduction cell surface receptor signaling pathway activation of NF-kappaB-inducing kinase activity extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors response to endoplasmic reticulum stress TRAIL-activated apoptotic signaling pathway regulation of apoptotic process positive regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress cellular response to mechanical stimulus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-79565875f6-kzhm8:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: 280dcbe45276d5d6e613c14d399020b8a49b7116
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.57.0-Offline