Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • NGFR (CD271) Antibodies

          Proteintech

          p75NTR Polyclonal Antibody

          26 References
          View all (104) NGFR (CD271) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite p75NTR Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (10)
          p75NTR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          p75NTR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 10

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          p75NTR Antibody (55014-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemistry of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 55014-1-AP ( p75NTR antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens) heat mediated antigen retrieved with Tris-EDTA buffer (pH 9). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          p75NTR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          p75NTR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          p75NTR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          p75NTR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          p75NTR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          p75NTR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          p75NTR Antibody in Western Blot (WB)
          p75NTR Antibody in Western Blot (WB)
          p75NTR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          p75NTR Antibody in Immunoprecipitation (IP)

          Product Details

          55014-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 12 publications 12 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 7 publications 7 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.2 µg/1x10^6 cells
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -

          Not applicable (N/A)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Peptide

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.4 mg/mL

          Amount

          60 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          0.1M sodium bicarbonate/0.1M glycine, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.1M glycine

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          The antibody is specific to NGFR.

          Target Information

          Neurotrophic factors control the survival, differentiation and maintenance of neurons in the peripheral and central nervous systems, and of other neural crest-derived cell types. Developing sympathetic neurons are absolutely dependent upon nerve growth factor (NGF) during the period of target competition in vivo. Antibodies reacting specifically with NGFR p75 are useful tools in the detection and characterization of NGFR p75, to enhance our understanding of a wide range of phenomena in the development, plasticity and repair of the nervous system.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD271; CD271 antigen; Gp80-LNGFR; low affinity nerve growth factor receptor; Low affinity neurotrophin receptor p75NTR; Low-affinity nerve growth factor receptor; Low-affinity nerve growth factor receptor p75NGFR; Low-affinity nerve growth factor receptor p75NGR; nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16); nerve growth factor receptor, fast; NGF receptor; p-75; p75 ICD; p75 neurotrophin receptor; p75 ntr; TNFR superfamily, member 16; TNR16; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 16; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD271; Gp80-LNGFR; LNGFR; NGFR; p75; p75(NTR); p75NGFR; p75NTR; RNNGFRR; TNFRSF16

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P08138, (Rat) P07174, (Mouse) Q9Z0W1

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4804, (Rat) 24596, (Mouse) 18053

          View more View less

          Function(s)
          beta-amyloid binding transmembrane signaling receptor activity death receptor activity protein binding calmodulin binding coreceptor activity small GTPase binding ubiquitin protein ligase binding signaling receptor activity neurotrophin binding nerve growth factor binding neurotrophin TRKA receptor binding Rab GTPase binding preprotein binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          cellular glucose homeostasis hair follicle development intracellular protein transport apoptotic process signal transduction Rho protein signal transduction nervous system development axon guidance central nervous system development circadian rhythm fibroblast growth factor receptor signaling pathway regulation of gene expression detection of temperature stimulus nerve development cell differentiation negative regulation of cell migration hair follicle morphogenesis circadian regulation of gene expression dorsal aorta development negative regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway regulation of cell proliferation odontogenesis of dentin-containing tooth positive regulation of odontogenesis of dentin-containing tooth glucose homeostasis positive regulation of apoptotic process skin development fibroblast proliferation positive regulation of fibroblast proliferation rhythmic process neuron apoptotic process negative regulation of hair follicle development extrinsic apoptotic signaling pathway presynaptic modulation of chemical synaptic transmission positive regulation of protein localization to nucleus positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of blood vessel endothelial cell proliferation involved in sprouting angiogenesis cellular response to beta-amyloid positive regulation of endothelial cell apoptotic process positive regulation of apoptotic signaling pathway response to wounding positive regulation of cell death negative regulation of neuron projection development programmed cell death sensory perception of pain positive regulation of myelination positive regulation of synaptic transmission, cholinergic response to lipopolysaccharide cellular response to oxidative stress positive regulation of Rho protein signal transduction skeletal muscle cell differentiation positive regulation of MAPK cascade negative regulation of neuron apoptotic process positive regulation of protein kinase B signaling negative regulation of mitochondrial depolarization positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic negative regulation of cell death positive regulation of neuron death regulation of reactive oxygen species metabolic process regulation of glucose import in response to insulin stimulus multicellular organism development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline