免疫グロブリン遊離L鎖κ/λ比(FLC検査)について
血清FLC検査は、国際骨髄腫作業部会(IMWG)により多発性骨髄腫の診断およびモニタリングの補助として推奨されています。 本ページでは血清FLC検査の主な診断対象である多発性骨髄腫について、およびその検査に用いられる試薬であるFREELITEについて紹介いたします。 より詳細な情報をご希望の場合は、ページ下部の情報提供フォームに必要な情報をご入力ください。
統計
多発性骨髄腫に関する統計情報
16
全世界における推定患者数¹
7,591
年間の診断数(2019年、日本)ᵃ
6.0
人口10万人あたりの罹患率(2019年、日本)ᵃ
80
患者数が最も多い年代 (2019年、日本)ᵃ
どういった疾患なのか
多発性骨髄腫(Multiple Myeloma, MM)は、抗体産生を担う形質細胞ががん化する、血液がんの一種です
骨髄で形質細胞の単一クローンが異常に増殖すると、単クローン性のタンパク質が大量に産生される場合があります。これらの単クローン性タンパク質は、M蛋白またはパラプロテインとも呼ばれますが、それらの実体は単クローン性の免疫グロブリン(ガンマグロブリン)や遊離L鎖であることが多いです。
※遊離L鎖は遊離軽鎖、あるいはフリーライトチェーン、FLCとも呼ばれます
多発性骨髄腫は、脊椎、頭蓋骨、骨盤、肋骨など、身体のさまざまな骨領域に影響を及ぼす可能性がありますb。多発性骨髄腫の症状は、骨髄腫細胞の増殖(および骨構造や骨髄微小環境への影響)と、単クローン性タンパク質が他の臓器に及ぼす影響によって引き起こされ、骨折、腎障害、貧血、免疫機能の低下につながる恐れがありますc,d
臨床的徴候
CRAB症状
形質細胞の増殖異常に起因すると考えられる末端臓器障害の症状は、多発性骨髄腫の診断基準のひとつです。この症状群は、それぞれの症状の頭文字をとってCRABという略語で表記されます。
高カルシウム血症 (HyperCalcemia)
血液中のカルシウム濃度の上昇
腎障害 (Renal insufficiency)
腎機能障害
貧血 (Anemia)
赤血球の欠乏
骨病変 (Bone lesions)
骨粗しょう症や骨折を含む骨の異常
SLiM基準
以前は、末端臓器障害の発症を契機として多発性骨髄腫の診断がされることが多かったため、診断の時点で患者さんの病状が悪化してしまっていました。そこで、末端臓器障害が発生する前に適切な処置を行うために、病態進行リスクが高く短期間で発症に至る患者さんを示すバイオマーカーが特定されました。これらの悪性腫瘍のバイオマーカーはSLiM基準と呼ばれています3
60% (Sixty percent)
骨髄生検で骨髄中の形質細胞の割合が60%以上であると明らかになった患者さん
軽鎖 (Light chain ratio)
血清における遊離L鎖(FLC)の比(腫瘍由来/非腫瘍由来)が100以上、かつ腫瘍由来の遊離L鎖が100 mg/L以上
MRI
MRIで骨病変が2つ以上認められる3
CRAB基準とSLiM基準を合わせて骨髄腫診断事象(Myeloma Defining Events, MDE)と呼びます。MDEが1つ以上認められ、単クローン性形質細胞が10%以上存在する(または生検により骨髄形質細胞腫、髄外形質細胞腫が証明された)場合に多発性骨髄腫と診断されます。
概要
遊離L鎖(FLC)とは
遊離L鎖は遊離軽鎖、フリーライトチェーン、FLC(free light chain)とも呼ばれるタンパク質で、抗体(免疫グロブリン)の産生を担う形質細胞によって産生されます。
抗体は重鎖(H鎖)と軽鎖(L鎖)から構成されています。H鎖とL鎖は別々に産生された後、形質細胞内で結合してインタクトな(完全分子型の)免疫グロブリンを形成します。
L鎖は過剰に産生されるため、血清中に遊離タンパク質としても存在します。これが血清遊離L鎖と呼ばれる所以です。
遊離L鎖は、腫瘍組織量に比例した濃度で検出されることが多いため、多発性骨髄腫のような血液がんに典型的な形質細胞の異常増殖を評価するための優れたバイオマーカーです。
血清遊離L鎖(FLC)タンパク質の検出について
遊離L鎖(FLC)構造図1
遊離L鎖(FLC)構造図2
遊離L鎖(FLC)構造図3
検査について
FREELITEとは
FREELITEは、κ型およびλ型の遊離L鎖、それぞれを標的とするポリクローナル抗体が基になっています。アフィニティ精製したポリクローナル抗体でコーティングされたラテックス粒子を用いることで、感度と特異性の高さを実現しています。
血清サンプルに対してアッセイを行うことで、以下のような単クローン性ガンマグロブリン血症の診断補助にお役立ていただけます:
  • ベンスジョーンズ型や微量分泌型、非分泌型を含む多発性骨髄腫
  • ALアミロイドーシス
  • リンパ腫・形質細胞腫
  • ワルデンシュトレームマクログロブリン血症(Waldenström's macroglobulinaemia, WM)
  • 軽鎖沈着症(light chain deposition disease, LCDD)
ガイドラインに準拠した検査:FREELITE
多発性骨髄腫やALアミロイドーシスの診断補助に利用可能
  • 国際骨髄腫作業部会(IMWG)は、単クローン性ガンマグロブリン血症の診断におけるFLC値の利用について言及しています3,4。これらのガイドラインにおけるFLC値は、FREELITEを用いて得られた結果に基づいています。
  • 米国NCCN(National Comprehensive Cancer Network)5、欧州EMN(European Myeloma Network)6、欧州血液学会(EHA)および欧州臨床腫瘍学会(ESMO)7、英国国立医療技術評価機構(NICE)8など、さまざまな機関が公表しているガイドラインでも、多発性骨髄腫の診断における血清遊離L鎖(FLC)測定に関して言及されています。
  • FREELITE製品は、日本国内で使用可能な体外診断用医薬品として認証を取得しています。また、CEマークとFDA 510(k)を取得しています。
多発性骨髄腫と単クローン性ガンマグロブリン血症:
分析感度 
従来法よりも高い分析感度
FREELITEは、血清タンパク電気泳動法(Serum protein electrophoresis, SPEP)のような従来の方法では定量できない微量のL鎖であっても検出が可能です9。血清や尿の免疫固定法(Immunofixation electrophoresis, IFE)では検出できないような遊離L鎖も検出することができます。
FREELITEでは、L鎖のκ型とλ型をそれぞれ測定し、その比を算出することで、FLCの値や比が基準範囲内なのか、あるいはそれよりも高値なのか、低値なのかを測定することができます。そのため、κ型とλ型のどちらが腫瘍に関与していても、異常を検出することが可能です。
FREELITEは uIFE と比較して10倍高い感度を示すことができます10
詳しい情報をご希望の方へ
こちらのフォームよりお申し込みください。担当より追ってご案内いたします。
必要事項をご入力のうえ、同意欄にチェックを入れて「送信」ボタンを押してください。
3rd Party Websites
a. 国立がん研究センターがん情報サービス がん種別統計情報 多発性骨髄腫(2024年4月)
https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/cancer/26_mm.html
b. https://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/incidence/common-cancers-compared#heading-Zero
c. https://www.nhs.uk/conditions/multiple-myeloma/
d. https://themmrf.org/multiple-myeloma/
References
1. Ludwig H, Novis Durie S, Meckl A, Hinke A, Durie B. Multiple Myeloma Incidence and Mortality Around the Globe; Interrelations Between Health Access and Quality, Economic Resources, and Patient Empowerment. Oncologist. 2020 Sep;25(9):e1406-e1413. doi: 10.1634/theoncologist.2020-0141. Epub 2020 May 7. PMID: 32335971; PMCID: PMC7485361.
2. Kariyawasan CC, et al. Multiple myeloma: causes and consequences of delay in diagnosis. QJM 2007; 100:635-640
3. Rajkumar SV, et al. International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. Lancet Oncol. 2014; 15:e538-e548
4. Kumar et al. International Myeloma Working Group consensus criteria for response and minimal residual disease assessment in multiple myeloma. Lancet Oncol 2016; 17: e328-346
5. Kumar et al. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®): Multiple Myeloma - Version 3.2023
6. Caers J, et al. European Myeloma Network recommendations on tools for the diagnosis and monitoring of multiple myeloma: what to use and when. Haematologica. 2018;103(11):1772-1784
7. Dimopoulos et al. Multiple myeloma: EHA-ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals Onc. 2021; 32: 309-322
8. Myeloma: diagnosis and management. NICE Guidelines 2016
9. Dispenzieri, A., et al., International Myeloma Working Group guidelines for serum-free light chain analysis in multiple myeloma and related disorders. Leukemia, 2009. 23(2): p. 215-224
10. Tate Ann Clin Biochem 2012;49:242-56