Search
실험실과 산업 현장은 더 나은 고분자 재료를 개발하고 개선함으로써 일상생활을 향상시키는 데 집중하고 있습니다. 연구자들은 더 강하고, 경제적이며, 지속 가능한 고분자 기반 소재를 찾기 위해 새로운 혼합물, 화합물, 구조, 가공 방식을 끊임없이 연구합니다.
과학 분야에서 성공하기 위해서는 적절한 도구와 전문성이 매우 중요합니다. 우리는 신뢰성과 전문성을 입증한 광범위한 고분자 분석 솔루션 포트폴리오를 통해 고객이 원하는 결과를 제공할 수 있도록 지원합니다.
컴파운딩은 특정 재료 거동을 구현하기 위해 고분자 매트릭스에 다양한 첨가제를 혼합하는 데 사용됩니다. 압출은 초기 제품 개발 단계의 소량 샘플부터 전체 제조 공정에 이르기까지 고분자와 플라스틱의 최종 형태를 결정하는 데 사용됩니다. 신뢰할 수 있는 압출 및 컴파운딩 장비는 파이프, 필름, 코팅 등 최종 제품이 원하는 물성을 갖도록 보장합니다.
이축 압출기는 재료의 혼합, 컴파운딩 및 가공을 위한 널리 사용되는 장비입니다. 압출기와 컴파운더는 제어된 온도와 전단 속도에서 고분자를 가공하여 열적 안정성, 열화, 기계적 특성을 연구할 수 있도록 합니다. 이를 통해 다양한 가공 조건에서 고분자의 거동을 이해하고 실제 응용에서의 성능을 예측할 수 있습니다.
당사의 실험실 규모 압출기는 실험 공간을 절약하면서도 다양한 실험을 효율적이고 비용 효과적으로 수행할 수 있도록 지원합니다. 이 장비들은 고분자 소재의 분석, 개발, 최적화에 필수적이며, 목표 사양과 성능 요구사항을 충족하도록 돕습니다.
FTIR 분광법은 적외선 분광 분석에서 가장 널리 사용되는 방식입니다. IR(적외선) 빛이 시료를 통과할 때 일부는 흡수되고 일부는 투과됩니다. 검출기에 도달하는 신호는 시료의 분자적 ‘지문’과 같은 스펙트럼을 형성합니다. 적외선 분광법이 유용한 이유는 서로 다른 화학 구조(분자)가 서로 다른 스펙트럼 패턴을 생성하기 때문입니다.
FTIR 분광법은 제약, 고분자·석유화학, 특수 화학, 반도체, 환경, 법과학, 재료과학 등 다양한 산업에서 활용되는 강력한 분석 기술입니다. 당사의 FTIR 현미경은 오염물 분석이나 미세플라스틱 분석을 위해 미세 입자 수준까지 분석 기능을 확장합니다.
근적외선 분광법(NIR)은 전자기 스펙트럼의 근적외선 영역을 사용하는 비파괴적 분광 분석법입니다. NIR은 분자 결합 진동의 배음 및 조합 밴드를 기반으로 합니다. NIR은 일반적으로 FTIR보다 시료 내부로 더 깊게 침투하며, 라만과 달리 형광 간섭의 영향을 받지 않습니다. 따라서 NIR은 라만이나 FTIR보다 화학적 선택성이 낮을 수 있지만, 시료 준비가 거의 필요 없는 벌크 소재 분석에 매우 유용합니다. NIR은 시간과 용매가 많이 필요한 습식 화학 분석법 및 크로마토그래피의 빠른 대안으로 널리 사용됩니다.
당사의 장비는 원료 검증, 반응 진행 모니터링, 최종 제품 정량 분석을 빠르게 수행하며 비용 절감과 처리량 증가를 동시에 제공합니다.
프로세스 질량분석법(MS)은 공정 분석 기술(PAT)을 위한 강력한 도구로, 생산 공정에 대한 연속적이고 실시간의 인사이트를 제공합니다.
폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 생산과 같은 중합 공정에서 MS는 시스템의 주요 지점에서 반응 가스를 모니터링함으로써 독보적인 이점을 제공합니다. 예를 들어, 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 생산 중에는 슬러리 반응기 하류에서 발생하는 가스가 반응기 자체의 조성을 반영합니다. 수소, 에틸렌, 1-부텐, 1-헥산을 실시간으로 추적하면 촉매 성능에 대한 직접적인 인사이트를 제공하며, 폴리머의 물리적 특성을 정밀하게 조절할 수 있습니다.
전통적으로 이러한 종류의 가스 분석은 가스크로마토그래피(GC)에 의존해 왔습니다. GC는 정확하지만 측정 주기가 몇 분이 소요됩니다. 반면, 질량분석법은 몇 초 만에 실험실 수준의 데이터를 제공하여 하나의 분석기로 여러 반응기를 지속적으로 모니터링할 수 있습니다. 이러한 속도, 감도, 다용성 덕분에 MS는 폴리머 생산에서 실시간 공정 제어를 위한 최적의 솔루션입니다.
라만 분광법은 시스템 내의 진동, 회전 및 기타 저주파 모드를 관찰하는 데 사용되는 분석 기술입니다. 이 기술은 일반적으로 레이저에서 발생하는 단색광의 비탄성 산란에 기반합니다. 빛이 분자의 진동 또는 물질 내 다른 여기 상태와 상호작용할 때 레이저 광자의 에너지가 증가하거나 감소하며, 이를 통해 분자의 진동 모드에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.
이 기술은 분자 구조 분석, 물질 식별, 분자 상호작용 연구에 유용합니다. 라만 분광법은 복잡한 시료 전처리 없이도 분자 진동 및 시료의 화학 조성에 대한 상세한 정보를 제공한다는 점에서 특히 유용합니다.
Thermo Scientific DXR3 라만 기기 시리즈를 사용하면 연구 수준의 화학 이미지를 빠르게 생성할 수 있어, 시료의 화학적·구조적·원소 특성에 대한 즉각적인 정보를 얻을 수 있습니다.
유변물성 측정기는 특히 폴리머의 유동 및 변형 거동을 측정하는 데 매우 중요한 장비입니다. 폴리머는 화학 구조와 높은 분자량 때문에 복잡한 점탄성 거동을 보이며, 이는 분자 구조와 가공 조건에 따라 달라집니다. 이러한 특성을 이해하는 것은 조성 개발, 블렌딩, 가공 공정 최적화에 필수적입니다. Thermo Scientific HAAKE 유변물성 측정기는 빠르고 일관된 결과를 제공하여 실험실이 고품질 기준을 유지하면서도 새로운 소재를 빠르게 개발할 수 있도록 돕습니다. 이는 초보자와 전문가 모두에게 적합합니다.
자외선-가시광선 분광법(UV-Vis)은 일반적으로 200nm에서 800nm 범위의 자외선 및 가시광선 영역에서 시료의 흡광도를 측정하는 분석 기술입니다. 이 기술은 용액 내 물질 농도 결정, 시료의 화학 조성 분석, 분자의 전자 전이 연구 등에 널리 사용됩니다. UV-Vis 분광법은 화학, 생물학, 환경과학, 재료과학 등 다양한 분야에서 활용됩니다.
검증된 UV-Vis 분광 장비는 사용자 친화적이며, 정량 분석, 순도 평가 등 다양한 분석을 돕습니다. 합리적인 가격대에서 정확성, 사용 편의성 및 신뢰성을 경험해 보십시오.
복합재료는 항공우주부터 자동차, 건설에 이르기까지 다양한 응용 분야로 확산되고 있습니다. 이러한 재료는 강성 및 강도를 향상시키며, 합리적인 비용으로 경량 부품의 설계를 가능하게 합니다. 복합재료는 일반적으로 두 가지 이상의 서로 다른 재료를 결합하여 각 재료의 특성을 유지하면서 단일 구성 요소만으로는 구현할 수 없는 새로운 특성을 만들어내는 재료로 정의됩니다.
Thermo Scientific Avizo 소프트웨어는 구조적, 물리적, 화학적, 기계적 특성을 빠르고 정확하게 분석할 수 있도록 합니다. 섬유 특성, 기공도, 기공 네트워크 정보를 분석하기 위한 전용 도구를 제공하여, 어떤 데이터 획득 시스템을 사용했든지 2D 및 3D 이미징 데이터를 분석할 수 있는 디지털 분석 실험실 역할을 합니다.
고분자 재료와 최적으로 매칭되도록 지원하는 다양한 측정 기술을 제공합니다.
베타(핵) 센서는 동위원소에서 방출되는 베타 입자의 흡수량 측정을 통해 기준 중량을 결정합니다. 주요 적용 분야로는 필름 및 시트 압출, 압출 코팅, 지붕재 및 건축 자재, 고무, 비닐 캘린더링 등이 있습니다.
적외선 센서는 투과 또는 반사 모드에서 빛의 흡수량을 측정하여 두께를 결정합니다. 주요 적용 분야는 코팅, 필름, 부직포, 이축 압출 등입니다.
직접 두께 센서는 다양한 표면 특성을 가진 재료를 모니터링하기 위해 여러 물리적 특성을 측정하며, 제품의 색상, 불투명도, 투명도에 대한 민감도가 매우 낮습니다. 주요 적용 분야는 압출 및 캘린더 시트, 폼, 고무, 복합재, 코팅된 기판입니다.
X-ray 센서는 전기적 X-ray 소스의 흡수 특성 측정을 통해 기준 중량과 두께를 분석합니다. 이 강력한 센서는 단일 센서로 동일 라인에서 가장 넓은 범위의 재료와 제품을 측정할 수 있어 단순하고 비용 효율적인 솔루션입니다. 주요 적용 분야는 종이 및 판지, 직물, 필름, 부직포, 플라스틱 및 패키징, 복합 이축 필름, 단열재, 코팅 및 라미네이트입니다.
X-ray 회절(XRD)은 폴리머 구조를 분석하는 데 유용한 기술입니다. 금속이나 세라믹과 달리 폴리머는 결정성과 비정질 영역을 모두 포함한 반결정성을 띠는 경우가 많습니다. XRD는 결정화도, 결정 구조 식별, 폴리머 사슬의 배열을 분석하는 데 도움을 줍니다.
XRD 분석에서 단색 X-ray 빔이 폴리머 시료에 조사됩니다. X-ray는 폴리머의 결정 영역에서 회절되어, 비정질 영역에서 나타나는 넓은 헤일로 위에 뚜렷한 피크가 겹쳐진 회절 패턴을 생성합니다. 이러한 피크의 위치와 강도는 결정 구조 및 결정화도 정보를 제공합니다.
회절 패턴은 브래그 법칙을 사용하여 결정면 간격(d-spacing)을 계산하고 폴리머의 결정 구조를 식별할 수 있습니다. 결정 피크 면적과 전체 회절 패턴 면적을 비교하여 결정화도를 정량화할 수 있습니다.
XRD는 온도, 압력, 기계적 신장 등 가공 조건에 따른 폴리머 구조 변화를 연구하는 데 특히 유용합니다. 당사의 XRD 장비는 폴리머 구조와 물성 간의 관계를 이해하는 데 도움을 주어, 연구 및 산업 응용에 적합한 맞춤형 신소재 개발을 지원합니다.
X-ray 형광(XRF) 분광법은 재료의 원소 조성을 분석하는 비파괴 분석 기술입니다. XRF 분석기는 시료가 1차 X-ray에 조사될 때 방출되는 형광(또는 2차) X-ray를 측정하여 작동합니다. 시료 내 각 원소는 지문처럼 고유한 형광 X-ray 스펙트럼을 생성합니다. 이러한 고유 패턴 덕분에 XRF 분광법은 정성 분석뿐 아니라 방출선의 강도를 이용한 정량 분석에서도 뛰어난 도구입니다. 알루미늄 생산에서 XRF는 원료, 슬래그, 합금 분석에 사용됩니다. 특히 XRF와 XRD를 함께 사용하면 알루미늄 전해 공정의 공정 제어가 가능합니다.
EDXRF(에너지 분산형 XRF)는 전처리가 거의 필요하지 않아 불규칙한 시료도 빠르고 쉽게 분석할 수 있는 편리한 전처리 분석 도구입니다. WDXRF(파장 분산형 XRF)는 우수한 감도와 높은 분해능 때문에 다양한 응용 분야에서 표준 분석 방법으로 사용됩니다.
X-ray 광전자분광법(XPS)은 ESCA라고도 하며, 다양한 재료 문제를 해결하는 데 사용되는 고감도의 정량적 표면 화학 분석 기술입니다. XPS는 X-ray가 조사된 재료 표면에서 방출되는 광전자를 측정하는 기술입니다. 방출된 광전자의 운동 에너지가 측정됩니다. 이 에너지는 원자 내 결합 에너지와 직접적으로 관련되며, 원소와 그 화학적 상태를 나타내는 고유한 특성입니다.
표면 근처에서 생성된 전자만이 에너지를 많이 잃지 않고 검출될 수 있습니다. 따라서 XPS 데이터는 표면 상위 몇 나노미터에서 수집됩니다. 이러한 표면 선택성과 화학 상태의 정량 분석 능력 덕분에 XPS는 다양한 응용 분야에서 매우 가치 있는 기술입니다.
당사의 XPS 장비는 표면에 존재하는 화학 조성의 분포를 이해하고, 오염 수준을 파악하며, 초박막 코팅의 두께 변화를 분석하는 데 도움을 줍니다.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.