Search
Los frascos de polipropileno Nalgene son especiales. Nuestros frascos están fabricados con un material de copolímero de polipropileno que mejora el rendimiento a bajas temperaturas. Desde -40°C hasta el autoclave, estos frascos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio. Los frascos de polipropileno proporcionan una excelente compatibilidad química con muy diversos reactivos de laboratorio, incluidos la mayoría de ácidos, bases, alcoholes, aldehídos, ésteres e hidrocarburos alifáticos.
Para conocer los índices de compatibilidad química según sustancias químicas y temperaturas de aplicación específicas, consulte la Guía de resistencia química de Nalgene o solicite una copia del gráfico mural impreso. Los frascos de copolímero de polipropileno están fabricados únicamente con materiales de resina de alta calidad para uso en laboratorio que cumplen con una serie de especificaciones normativas, entre las que se incluyen: Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), monografías de la Farmacopea Europea, directivas de contacto con alimentos de la UE, CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Título III Sec. 313, y 21 CFR pt 177,1520 para contacto con alimentos. Para reivindicaciones normativas y certificaciones aplicables a frascos Nalgene específicos, póngase en contacto con el servicio de asistencia normativa de Nalgene. Garantizado a prueba de fugas* cuando se indique.
Si desea ayuda para seleccionar el frasco Nalgene más adecuado para sus aplicaciones de laboratorio, utilice nuestra guía de selección en línea , o para recibir asistencia personal, póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica de Nalgene.
| redondo de boca estrecha Frasco con calidad de laboratorio (serie 2006) | de boca estrecha Frasco económico redondo (serie 2087) | de boca estrecha Frasco redondo grande (serie 2203) | redondo de boca estrecha grande Frasco ámbar (serie 2204) |
| reutilizable tradicional Frasco de laboratorio para uso a largo plazo y aplicaciones críticas | Menor costo, más ligero, pared más fina para aplicaciones de baja exigencia | Mayor tamaño, para laboratorios construcción resistente | El color ámbar protege las soluciones fotosensibles, mayor tamaño, para laboratorios construcción resistente |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Frasco de PPCO Tapón de polipropileno (PP) | Frasco de PPCO Tapón de PP blanco | Frasco de PPCO Tapón de polipropileno (PP) | Frasco de PPCO ámbar cierre ámbar o blanco |
| Blanco lechoso translúcido | Blanco lechoso translúcido | Blanco lechoso translúcido | Ámbar opaco |
| 4ml-1L | 30ml-1L | 2L-8L | 2L-8L |
| A prueba de fugas* | A prueba de fugas* | A prueba de fugas* | A prueba de fugas* |
| Sin graduaciones | Sin graduaciones | Sin graduaciones | Sin graduaciones |
| Intervalo de temperatura De -40oC a 121oC | Intervalo de temperatura De -40oC a 121oC | Intervalo de temperatura De -40oC a 121oC | Intervalo de temperatura De -40oC a 121oC |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario |
| Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA |
| Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos |
| También disponible a granel, sin montar | También disponible a granel, sin montar |
| Frasco para laboratorio redondo de boca estrecha (serie 2006) | Frasco económico redondo de boca estrecha (serie 2087) | Frasco redondo de boca estrecha grande (serie 2203) | de boca estrecha redondo grande Frasco ámbar (serie 2204) | |
| Ácidos, diluidos o débiles | E | E | E | E |
| Ácidos^ fuertes, concentrados | G | G | G | G |
| Alcoholes, alifáticos | E | E | E | E |
| Aldehídos | G | G | G | G |
| Bases/álcalis | E | E | E | E |
| Ésteres | G | G | G | G |
| Hidrocarburos, alifáticos | G | G | G | G |
| Hidrocarburos, aromáticos | N | N | N | N |
| Hidrocarburos, halogenados | N | N | N | N |
| Cetonas, aromáticas | N | N | N | N |
| Agentes oxidantes, fuertes | V | V | V | V |
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
| E | Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20 oC. |
| G | Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20oC. |
| F | Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20oC. |
| N | No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos. |
| Redondo de boca ancha Frasco con calidad de laboratorio (serie 2105) | Redondo de boca ancha Frasco económico (serie 2187) | De boca ancha grande Frasco redondo (serie 2121) |
| Frasco de laboratorio reutilizable tradicional para uso a largo plazo y aplicaciones críticas | Menor costo, menor peso, pared más delgada para aplicaciones de baja exigencia | Resistente de mayor tamaño Construcción para laboratorio |
![]() | ![]() | ![]() |
| Frasco de PPCO Tapón de polipropileno (PP) | Frasco de PPCO Tapón de polipropileno (PP) | Frasco de PPCO cierre de pp blanco |
| Blanco lechoso translúcido | Blanco lechoso translúcido | Blanco lechoso translúcido |
| 30ml-1L | 30ml-1L | 2L-4L |
| A prueba de fugas* | A prueba de fugas* | No ofrecen garantía a prueba de fugas |
| Sin graduaciones | Sin graduaciones | Sin graduaciones |
| Intervalo de temperatura De -40oC a 121oC | Intervalo de temperatura De -40oC a 121oC | Intervalo de temperatura De -40oC a 121oC |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario |
| Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA |
| Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos |
| También disponible a granel, sin montar | También disponible a granel, sin montar |
| Redondo de boca ancha Frasco con calidad de laboratorio (serie 2105) | De boca ancha Frasco económico redondo (serie 2187) | De boca ancha grande Frasco redondo (serie 2121) | |
| Ácidos, diluidos o débiles | E | E | E |
| Ácidos^ fuertes, concentrados | G | G | G |
| Alcoholes, alifáticos | E | E | E |
| Aldehídos | G | G | G |
| Bases/álcalis | E | E | E |
| Ésteres | G | G | G |
| Hidrocarburos, alifáticos | G | G | G |
| Hidrocarburos, aromáticos | N | N | N |
| Hidrocarburos, halogenados | N | N | N |
| Cetonas, aromáticas | N | N | N |
| Agentes oxidantes, fuertes | V | V | V |
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
| E | Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20 oC |
| G | Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20o C |
| F | Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20o C |
| N | No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos. |
| Cuadrado de boca estrecha Frasco con calidad de laboratorio (serie 2016) | Cuadrado de boca ancha Frasco con calidad de laboratorio (serie 2187) | de boca ancha grande Frasco cuadrado (serie 2122) |
| Forma de cuadrado que ahorra espacio, boca estrecha, graduada | Forma de cuadrado que ahorra espacio, boca ancha | Forma de cuadrado que ahorra espacio, boca ancha, gran capacidad, agarre moldeado |
![]() | ![]() | ![]() |
| Frasco de PPCO/ Tapón de PP | Frasco de PPCO/ Tapón de PP | Frasco de PPCO/ Cierre de PP blanco |
| Blanco lechoso translúcido | Blanco lechoso translúcido | Blanco lechoso translúcido |
| 30ml-1L | 60ml-1L | 4L |
| L* | A prueba de fugas* | No ofrecen garantía a prueba de fugas |
| Graduaciones moldeadas | Sin graduaciones | Sin graduaciones |
| Cuello estrecho | Boca ancha | Boca ancha |
| Intervalo de temperatura De -40oC a 121oC | Intervalo de temperatura De -40oC a 121oC | Intervalo de temperatura De -40°C a 121°C |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario |
| Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA |
| Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos |
| Cuadrado de boca estrecha Frasco con calidad de laboratorio (serie 2016) | Cuadrado de boca ancha Frasco con calidad de laboratorio (serie 2187) | De boca ancha grande Frasco cuadrado (serie 2122) | |
| Ácidos, diluidos o débiles | E | E | E |
| Ácidos^ fuertes, concentrados | G | G | G |
| Alcoholes, alifáticos | E | E | E |
| Aldehídos | G | G | G |
| Bases/álcalis | E | E | E |
| Ésteres | G | G | G |
| Hidrocarburos, alifáticos | G | G | G |
| Hidrocarburos, aromáticos | N | N | N |
| Hidrocarburos, halogenados | N | N | N |
| Cetonas, aromáticas | N | N | N |
| Agentes oxidantes, fuertes | V | V | V |
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
| E | Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20oC. |
| G | Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20oC. |
| F | Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20oC. |
| N | No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos. |
| redondo de boca estrecha Frasco con calidad de laboratorio (serie 2006) | de boca estrecha Frasco económico redondo (serie 2087) | de boca estrecha Frasco redondo grande (serie 2203) | redondo de boca estrecha grande Frasco ámbar (serie 2204) |
| reutilizable tradicional Frasco de laboratorio para uso a largo plazo y aplicaciones críticas | Menor costo, más ligero, pared más fina para aplicaciones de baja exigencia | Mayor tamaño, para laboratorios construcción resistente | El color ámbar protege las soluciones fotosensibles, mayor tamaño, para laboratorios construcción resistente |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Frasco de PPCO Tapón de polipropileno (PP) | Frasco de PPCO Tapón de PP blanco | Frasco de PPCO Tapón de polipropileno (PP) | Frasco de PPCO ámbar cierre ámbar o blanco |
| Blanco lechoso translúcido | Blanco lechoso translúcido | Blanco lechoso translúcido | Ámbar opaco |
| 4ml-1L | 30ml-1L | 2L-8L | 2L-8L |
| A prueba de fugas* | A prueba de fugas* | A prueba de fugas* | A prueba de fugas* |
| Sin graduaciones | Sin graduaciones | Sin graduaciones | Sin graduaciones |
| Intervalo de temperatura De -40oC a 121oC | Intervalo de temperatura De -40oC a 121oC | Intervalo de temperatura De -40oC a 121oC | Intervalo de temperatura De -40oC a 121oC |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario |
| Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA |
| Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos |
| También disponible a granel, sin montar | También disponible a granel, sin montar |
| Frasco para laboratorio redondo de boca estrecha (serie 2006) | Frasco económico redondo de boca estrecha (serie 2087) | Frasco redondo de boca estrecha grande (serie 2203) | de boca estrecha redondo grande Frasco ámbar (serie 2204) | |
| Ácidos, diluidos o débiles | E | E | E | E |
| Ácidos^ fuertes, concentrados | G | G | G | G |
| Alcoholes, alifáticos | E | E | E | E |
| Aldehídos | G | G | G | G |
| Bases/álcalis | E | E | E | E |
| Ésteres | G | G | G | G |
| Hidrocarburos, alifáticos | G | G | G | G |
| Hidrocarburos, aromáticos | N | N | N | N |
| Hidrocarburos, halogenados | N | N | N | N |
| Cetonas, aromáticas | N | N | N | N |
| Agentes oxidantes, fuertes | V | V | V | V |
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
| E | Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20 oC. |
| G | Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20oC. |
| F | Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20oC. |
| N | No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos. |
| Redondo de boca ancha Frasco con calidad de laboratorio (serie 2105) | Redondo de boca ancha Frasco económico (serie 2187) | De boca ancha grande Frasco redondo (serie 2121) |
| Frasco de laboratorio reutilizable tradicional para uso a largo plazo y aplicaciones críticas | Menor costo, menor peso, pared más delgada para aplicaciones de baja exigencia | Resistente de mayor tamaño Construcción para laboratorio |
![]() | ![]() | ![]() |
| Frasco de PPCO Tapón de polipropileno (PP) | Frasco de PPCO Tapón de polipropileno (PP) | Frasco de PPCO cierre de pp blanco |
| Blanco lechoso translúcido | Blanco lechoso translúcido | Blanco lechoso translúcido |
| 30ml-1L | 30ml-1L | 2L-4L |
| A prueba de fugas* | A prueba de fugas* | No ofrecen garantía a prueba de fugas |
| Sin graduaciones | Sin graduaciones | Sin graduaciones |
| Intervalo de temperatura De -40oC a 121oC | Intervalo de temperatura De -40oC a 121oC | Intervalo de temperatura De -40oC a 121oC |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario |
| Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA |
| Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos |
| También disponible a granel, sin montar | También disponible a granel, sin montar |
| Redondo de boca ancha Frasco con calidad de laboratorio (serie 2105) | De boca ancha Frasco económico redondo (serie 2187) | De boca ancha grande Frasco redondo (serie 2121) | |
| Ácidos, diluidos o débiles | E | E | E |
| Ácidos^ fuertes, concentrados | G | G | G |
| Alcoholes, alifáticos | E | E | E |
| Aldehídos | G | G | G |
| Bases/álcalis | E | E | E |
| Ésteres | G | G | G |
| Hidrocarburos, alifáticos | G | G | G |
| Hidrocarburos, aromáticos | N | N | N |
| Hidrocarburos, halogenados | N | N | N |
| Cetonas, aromáticas | N | N | N |
| Agentes oxidantes, fuertes | V | V | V |
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
| E | Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20 oC |
| G | Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20o C |
| F | Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20o C |
| N | No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos. |
| Cuadrado de boca estrecha Frasco con calidad de laboratorio (serie 2016) | Cuadrado de boca ancha Frasco con calidad de laboratorio (serie 2187) | de boca ancha grande Frasco cuadrado (serie 2122) |
| Forma de cuadrado que ahorra espacio, boca estrecha, graduada | Forma de cuadrado que ahorra espacio, boca ancha | Forma de cuadrado que ahorra espacio, boca ancha, gran capacidad, agarre moldeado |
![]() | ![]() | ![]() |
| Frasco de PPCO/ Tapón de PP | Frasco de PPCO/ Tapón de PP | Frasco de PPCO/ Cierre de PP blanco |
| Blanco lechoso translúcido | Blanco lechoso translúcido | Blanco lechoso translúcido |
| 30ml-1L | 60ml-1L | 4L |
| L* | A prueba de fugas* | No ofrecen garantía a prueba de fugas |
| Graduaciones moldeadas | Sin graduaciones | Sin graduaciones |
| Cuello estrecho | Boca ancha | Boca ancha |
| Intervalo de temperatura De -40oC a 121oC | Intervalo de temperatura De -40oC a 121oC | Intervalo de temperatura De -40°C a 121°C |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177,1520 para uso alimentario |
| Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA |
| Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos |
| Cuadrado de boca estrecha Frasco con calidad de laboratorio (serie 2016) | Cuadrado de boca ancha Frasco con calidad de laboratorio (serie 2187) | De boca ancha grande Frasco cuadrado (serie 2122) | |
| Ácidos, diluidos o débiles | E | E | E |
| Ácidos^ fuertes, concentrados | G | G | G |
| Alcoholes, alifáticos | E | E | E |
| Aldehídos | G | G | G |
| Bases/álcalis | E | E | E |
| Ésteres | G | G | G |
| Hidrocarburos, alifáticos | G | G | G |
| Hidrocarburos, aromáticos | N | N | N |
| Hidrocarburos, halogenados | N | N | N |
| Cetonas, aromáticas | N | N | N |
| Agentes oxidantes, fuertes | V | V | V |
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
| E | Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20oC. |
| G | Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20oC. |
| F | Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20oC. |
| N | No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos. |
Para obtener ayuda a la hora de elegir los productos adecuados para su aplicación, póngase en contacto por teléfono con un equipo de representantes de asistencia técnica de Nalgene en el número +1.585.586.8800 (1.800.625.4327, llamada gratuita en EE.UU.), o envíe su solicitud por correo electrónico a
technicalsupport@thermofisher.com.
En Austria, Francia, Alemania, Irlanda, Suiza y Reino Unido, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica por teléfono en el +800 1234 9696 (llamada gratuita) o el +49.6184.90.6321, o envíe su solicitud por correo electrónico a techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com.
Asistencia normativa: Para obtener documentación normativa sobre reclamaciones de productos o materiales, póngase en contacto con el servicio de asistencia normativa de Nalgene en la dirección RocRegSupport@thermofisher.com