Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • ELISA Kits ›
          • CCL3 (MIP-1 alpha) ELISA Kits
          This product was previously sold as SKU 900-K75

          Invitrogen

          Rat MIP-1 alpha ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®

          1 Reference
          View all (7) CCL3 (MIP-1 alpha) ELISA Kits

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          Rat MIP-1 alpha ELISA Development Kit (ABTS)
          Group 53 Created with Sketch.
          Rat MIP-1 alpha ELISA Development Kit (ABTS)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Rat MIP-1 alpha ELISA Development Kit (ABTS)

          Rat CCL3 (MIP-1 alpha) ABTS ELISA standard curve (Product # 900-K75K). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Rat MIP-1 alpha ELISA Development Kit (ABTS)
          Rat MIP-1 alpha ELISA Development Kit (ABTS) (900-K75K)
          videoThumbnail
          ►

          Product Specifications

          Analytical sensitivity

          Lot-specific

          Assay range

          Lot-specific

          Hands-on time

          1 hr 45 min

          Time-to-result

          24 hr 30 min

          Homogenous (no wash)

          No

          Instrument

          Absorbance Microplate Reader

          Product size

          10 x 96 Tests

          Contents

          This Rat CCL3 (MIP-1 alpha) ELISA Kit includes Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, and HRP-conjugate. The HRP-conjugate is packaged separately.

          Storage

          Refer to product documentation for component specific storage temperature.

          Protein name

          CCL3 (MIP-1 alpha)

          Protein family

          Growth Factors & Receptors

          Species (tested)

          Rat

          Detector antibody conjugate

          Biotin

          Label or dye

          HRP

          About This Kit

          900-K75K consists of: 900-K75 (capture antibody, detection antibody, and protein standard), and AVIDIN-60UL (avidin HRP-conjugate).

          Rat CCL3 (MIP-1 alpha) ABTS ELISA Development Kit contains the key components required for the quantitative measurement of natural and/or recombinant rat CCL3 (MIP-1 alpha) in a sandwich ELISA format. Rat CCL3 (MIP-1 alpha) ABTS ELISA Development Kit contains enough material to assay the target cytokine in at least 1,000 ELISA plate wells.

          The ABTS ELISA Buffer Kit (Product # 900-K00), sold separately, is recommended to be used in conjunction with this ABTS ELISA Development Kit for optimal performance. This buffer kit contains all the necessary components to assay ten 96-well ELISA plates (included) and contains detailed handling instructions.

          Target information

          Both MIP-1alpha and MIP-1beta are structurally and functionally related CC chemokines. They participate in host response to invading bacterial, viral, parasite and fungal pathogens by regulating the trafficking and activation state of selected subgroups of inflammatory cells (e.g. macrophages, lymphocytes and NK cells). While both MIP-1alpha and MIP-1beta exert similar effects on monocytes, their effect on lymphocytes differ; with MIP-1alpha selectively attracting CD8+ lymphocytes, and MIP-1beta selectively attracting CD4+ lymphocytes. Additionally, MIP-1alpha and MIP-1beta have also been shown to be potent chemoattractants for B cells, eosinophils and dendritic cells. Both human and murine MIP-1alpha and MIP-1beta are active on human and murine hematopoietic cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Gene aliases : MIP-1a, Scya3

          Gene ID : (Rat) 25542

          Gene symbol : Ccl3

          Protein Aliases : Ccl3, chemokine (C-C motif) ligand 3, Macrophage inflammatory protein 1 alpha (Small inducible cytokine A3), macrophage inflammatory protein 1-alpha, MIP-1-alpha, mip1 alpha, RP23-320E6.7, H-MIP-1-alpha, LD78-alpha, small-inducible cytokine A3

          UniProt ID (Rat) P50229

          Recommended Products

          IL-6 Human Matched Antibody Pair

          Because you are interested in IL-6 Human ELISA Kit.

          SIZE

          10 x 96 tests

          PRICE

          USD 400.00

          Cat # CHC1263

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ immunoassay doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-wx6nt:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0