Search
Thermo Scientific Amira Software は、光学/電子顕微鏡画像、CT 画像、MRI 画像などのさまざまな画像取得装置のデータをもとに生命科学データや生物医学研究データの可視化・解析・把握を行う高性能かつ 2D-5D 画像解析ソリューションです。
驚異的な速度と柔軟性を兼ね備えた Amira Software は、構造生物学、細胞生物学から組織イメージング、神経科学、前臨床イメージング、生体工学に至るまでの各種研究分野における先進的な 2D–5D バイオイメージングワークフローをサポートします。
生きている細胞とそのプロセスを理解するためには、さまざまなファイルフォーマットを使用するさまざまなイメージングシステムとモダリティのデータを解析する必要があります。実験のセットアップの際には、データ処理を行うにあたり独自の課題に直面することがあります。マルチスケールの動的プロセスでは、回折限界の粒子から細胞全体まで、さまざまなサイズのオブジェクトの追跡が必要です。データセットには数十から数万のオブジェクトが存在する場合があります。さらに、細胞内プロセスは細胞内構造によって支えらており、これも特定および定量化する必要があります。
Amira ソフトウェアは、細胞プロセスの時系列データを柔軟かつ正確に分析するため、さまざまなツールを備えています。研究者は、細胞内および細胞間画像に対して専用のセグメンテーションワークフローが実行でき、パワフルで自動化されたオブジェクトトラッキングの適用が可能です。
線虫の細胞と細胞核Images collected with TLS-SPIM, Liang Gao lab, Stony Brook University.
前臨床画像解析は、PET、SPECT、または光学イメージング機器からの機能データを使用した、マイクロ CT または MRI システムからの構造情報の拡張に基づいています。新薬候補の分析では、経時的な構造を捉える検査装置から得られた動物の解剖学的構造の画像内において、機能を捉える検査装置により取得された動的プロセスの位置を特定することが必要です。
Amira ソフトウェアにより、あらゆるタイプの前臨床画像データの融合が可能となります。互いに位置合わせされた画像は、Amira ソフトウェアの画像解析フィルターとアルゴリズムの膨大なライブラリを使用して、セグメンテーションおよび解析が可能です。画像セグメンテーションと定量化ワークフローは、動的プロセスの画像データの時系列全体に適用できます。Amira ソフトウェアのプロフェッショナルな可視化ツールを使用することで、CT および MRI から取得された構造情報により、セグメンテーション結果と機能画像を重ね合わせてレンダリングし、発症機序を明らかにする生理学的プロセスを直感的なアニメーションで可視化できます。
Xtra ライブラリは、特定の使用例およびワークフロー専用のアドオン(レシピ、スクリプト、デモ)コレクションを提供し、Amira ソフトウェアの日常使用を改善し、効率を飛躍的に向上します。
- Bio-Formats
-ビットマップ形式
顕微鏡検査 : 電子/光学
医用・神経画像フォーマット
- 分子フォーマット
-その他の撮影装置(MRI、X 線撮影など)
Amira ソフトウェアは、研究目的での用途に限ります。診断目的には使用できません。