ポリマーの先端技術
研究室や企業は、高分子材料の開発と改良を通じて、日常生活の向上に寄与しています。研究者たちは、高分子から作られるより強度が高く、安価で、持続可能な材料を見つけるために、常に新しい混合物、化合物、構造、そして加工方法を探求しています。
適切なツールと専門知識は、科学ビジネスで成功する上で大きな違いを生みます。実績のある信頼性と専門知識に裏打ちされた、当社の幅広いポリマー分析ソリューションポートフォリオは、お客様の成果向上に役立ちます。
コンパウンディングと押出
コンパウンドは、ポリマーマトリックスに様々な添加剤を混合し、特定の材料特性を実現するために用いられます。押出成形は、製品開発の初期段階における少量のサンプルから本格的な製造プロセスに至るまで、ポリマーおよびプラスチックの最終形状を決定するために使用されます。信頼性の高い押出成形およびコンパウンディングのツールは、高い物理的特性を必要とするパイプ、フィルム、コーティングなどの製造と研究開発を強力にサポートします。
二軸スクリュー押出機は、材料の混合、配合、加工において定評のあるツールです。制御された温度とせん断速度でポリマーを加工することで、熱安定性、劣化、および機械特性の研究を可能にします。これは、さまざまな加工条件下でのポリマーの挙動を理解し、実際の用途における性能を予測するのに役立ちます。
当社のラボスケールの二軸押出機は、貴重な実験室スペースを節約しながら、数多くの試作を効率的かつ費用対効果の高い方法で実施することを可能にします。ポリマー材料の包括的な分析、開発、最適化に不可欠な存在であり、要求される仕様と性能要件を満たすポリマーの研究開発に役立ちます。
Process 11 二軸スクリューエクストルーダー
Thermo Scientific Process 11二軸スクリューエクストルーダーは、20 g/hから最大2.5 kg/hまでの小規模コンパウンディングを可能にする小規模コンパウンダーです。射出成形機と組み合わせることで、 さまざまな試験片を容易に作製し、材料特性評価試験を実施できます。 
HAAKE MiniJet Pro 射出成形システム
Thermo Scientific HAAKE MiniJet Pro小型卓上射出成形機なら、材料量の制限を心配することなく、様々な形状のサンプルを作製できます。わずか2mLから最大12.5mLの材料から効率的に試料を作製できるため、大幅なコスト削減につながります。
HAAKE MiniLab 3 マイクロコンパウンダー
Thermo Scientific HAAKE MiniLab 3マイクロコンパウンダーは、わずか5グラムまたは7cm3のサンプル量で、高粘度溶融物の反応押出を精密に制御できるように設計されており、バイオポリマーなどの高価な材料や小規模材料のコンパウンディングに最適です。同時に、レオロジー特性を記録して特性の変化を記録することもできます。
フーリエ変換赤外分光法(FTIR)
フーリエ変換赤外分光法(FTIR)は、赤外線分光法として最もよく用いられる手法です。赤外線が試料を通過すると、一部は吸収され、一部は透過します。検出器で得られる信号は、試料の分子の「指紋」を表すスペクトルです。異なる化学構造(分子)は異なるスペクトルを示すため赤外線分光法はとても有用です。
FTIRは、製薬、ポリマー/石油化学、特殊化学、半導体、環境、法医学、材料科学など、幅広い業界で材料分析に用いられる強力な分析技術です。当社の赤外顕微鏡は、汚染物質分析やマイクロプラスチック、微細粒子まで分析する能力があります。
Nicolet Summit LITE、X、PRO FTIR分光光度計
Thermo Scientific Nicolet Summit FTIR分光硬度計は、FTIRのパイオニアであるNicoletが開発したコンパクトでパワフルなFTIRテクノロジーにより、多忙で複数のユーザーが利用するQCラボや教育ラボでも、迅速かつ信頼性の高い結果を少ない労力で提供します。当社のコンパクトな分光光度計は、これまで以上に迅速に、材料の同定、検証、定量分析を自信を持って行うことができます。
Nicolet Apex FTIR分光光度計
Thermo Scientific Nicolet Apex FTIR分光光度計は、日常分析と研究用途の両方に対応できるよう設計されており、卓越した性能と汎用性を備えています。日常的な品質管理(QA/QC)から研究開発まで、Nicolet Apex分光光度計は革新、生産性向上、精度向上、そして広範な規制への準拠を実現します。
Nicolet iS50 FTIR分光光度計
分析上の課題を驚くほどシンプルに解決します。ボタン一つで複数の実験を切り替えられ、ダイヤモンドATR、ラマン、NIRを統合できます。Thermo Scientific Nicolet iS50 FTIR分光光度計は、ポリマー分析法の開発、トラブルシューティング、改質、そして研究に最適です。
Nicolet RaptIR + 赤外顕微鏡
Thermo Scientific Nicolet RaptIR + 赤外顕微鏡は、Nicolet ApexまたはiS50 FTIR分光光度計の機能を拡張します。データ処理能力の向上、AIの進化、自動検索・ズーム機能、より高い光学分解能などにより、専門家から初心者まで、サンプルをより迅速に分析できます。
Nicolet iN10 赤外顕微鏡
光学顕微鏡とFTIRを統合したこの強力な組み合わせにより、サンプルを視覚的かつ化学的に分析できます。Thermo Scientific Nicolet iN10 FTIR顕微鏡は、微小粒子の同定や高空間分解能のポリマー特性評価に最適です。
近赤外分光法(NIR)
近赤外分光法(NIR)は、電磁スペクトルの近赤外領域を用いる非破壊分光法であり、分子の結合振動の倍音と組み合わせに基づいています。NIRは通常、FTIRよりもはるかに深くサンプルに浸透し、ラマン分光法とは異なり蛍光の影響を受けません。そのため、NIR分光法はラマン分光法やFTIRほど化学的な特異性はありませんが、サンプル前処理をほとんど、あるいは全く必要とせずにバルク材料を分析するのに非常に有用です。NIRは、時間がかかり、溶媒を大量に使用する湿式化学法やクロマトグラフィー法に代わる、迅速な代替法として広く利用されています。
当社の機器は、コストを削減し、サンプルスループットを向上させながら、入ってくる原材料を迅速に検証し、反応の進行を監視し、最終製品を定量化するのに役立ちます。
Antaris II近赤外アナライザー
Thermo Scientific Antaris II FT-NIRアナライザーを使用すれば、ラボベースのFT-NIR分析技術をすぐに製造現場へ容易に実装できます。業界をリードするメソッド転送機能を備えたAntaris II近赤外アナライザーは、アットライン、オンライン、インライン分析において堅牢で信頼性の高いデータ収集を実現します。
Antaris MX近赤外プロセスアナライザー
堅牢な Thermo Scientific Antaris MX FT-NIR プロセス アナライザーを使用すると、光ファイバー同時多重化テクノロジーと統合通信を使用してプロセスをリモートで監視し、リアルタイム フィードバックを実現しながらQCテストを最適化できます。
プロセス質量分析
プロセス質量分析 (MS) は、プロセス分析技術 (PAT) の強力なツールのひとつであり、生産プロセスに関する継続的かつリアルタイムの洞察を提供します。
ポリエチレンやポリプロピレンの製造といった重合プロセスにおいて、MSはシステム内の重要なポイントで反応ガスをモニタリングすることで、独自の利点をもたらします。例えば、高密度ポリエチレン(HDPE)の製造では、スラリー反応器の下流で発生するガスは、反応器自体の組成を反映しています。水素、エチレン、1-ブテン、1-ヘキサンをリアルタイムで追跡することで、触媒の性能を直接的に把握し、ポリマーの物理的特性を微調整することが可能になります。
従来、この種のガス分析はガスクロマトグラフィー(GC)に依存してきました。GCは正確ではあるものの、1サイクルあたり数分を要します。一方、質量分析法は数秒でラボレベルのデータを提供し、1台の分析装置で複数のリアクターを連続的にモニタリングできます。この速度、感度、そして汎用性により、MSはポリマー製造におけるリアルタイムプロセス制御の優れたソリューションとなっています。
Prima PROプロセス質量分析計
このオンライン質量分析計とプロセスガス分析装置で、製品品質を最大化し、収益を向上させることができます。高い信頼性と使いやすさを兼ね備えたPrima PROオンライン質量分析計は、より高速で包括的なラボ品質のガス組成分析を実現します。堅牢でフォールトトレラントな設計により、99.7%を超える可用性を実現し、メンテナンス手順も簡素化されているため、継続的な運用を容易にし、生産性を向上させます。
ラマン分光法
ラマン分光法は、系内の振動、回転、その他の低周波モードを観察する分析技術です。通常はレーザー光などの単色光の非弾性散乱を利用します。光が物質内の分子振動やその他の励起と相互作用すると、レーザー光子のエネルギーが上下にシフトし、分子の振動モードに関する情報が得られます。
この技術は、分子構造の特性評価、物質の同定、分子間相互作用の研究に役立ちます。ラマン分光法は、複雑なサンプル前処理を必要とせずに、分子の振動やサンプルの化学組成に関する詳細な情報を提供できるため、特に有用です。
Thermo Scientific DXR3 シリーズラマン分光装置を使用すると、研究グレードのケミカルイメージングを迅速に作成でき、サンプルの化学的、構造的、および元素的特性に関する情報を即座に得ることができます。
DXR3顕微レーザーラマン
分析サービスラボにはあらゆる分析機器が設置されており、結果を得る能力が求められています。Thermo Scientific DXR顕微レーザーラマンは、最適化アルゴリズムと自動システムセットアップにより、あらゆるユーザーが容易に操作でき、優れた結果を得ることができます。
MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザー
Thermo Scientific MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーは、製造過程および最終製品の品質管理におけるポリマーの組成と構造の分析に使用できます。MarqMetrix BallProbeサンプリング光学系は、特殊な技術により、ポリマー製造過程の高圧・高温下や腐食性環境下でも使用できます。
レオロジー
レオメーターは、材料、特にポリマーの流動および変形挙動の測定に不可欠です。ポリマーは、その化学構造と高分子量のために複雑な粘弾性挙動を示し、分子構造や加工条件によって変化します。これらの特性を理解することは、配合、ブレンド、および加工方法の最適化に不可欠です。Thermo Scientific HAAKEレオメーターは、迅速かつ一貫した結果を提供し、初心者から上級者まで、高い品質基準を維持しながら、ラボが新材料を迅速に開発できるよう支援します。
HAAKE MARS iQ レオメーター
品質管理要件に柔軟な対応する直感的なレオメータシリーズ。高感度ノーマルフォースセンサーを搭載し、粉体レオロジーなどの拡張測定機能を提供します。幅広い温度モジュール、測定ジオメトリ、アプリケーション指向の測定セルを用意しており、動的機械熱分析(DMTA)、SER(伸長測定)、UV硬化アプリケーションなどに対応します。
HAAKE MARS 40/60 レオメーター
高度な品質管理と研究開発のための最先端のレオメーター。この高度なレオメーターは、新たな分析要件を満たす幅広いアクセサリを提供します。動的機械熱分析(DMTA)、セントマナット伸長レオメーター(SER)、UV硬化アプリケーションなど、幅広い温度モジュールとアプリケーション固有のアクセサリを備えています。レオメトリー、分光法(FTIR、ラマン)、光学顕微鏡などの手法を組み合わせることで、材料特性評価を強化します。
HAAKE MARSレオメーター + FTIR / ラマン分光の同時分析
FTIR / ラマン分光法を使用して分子レベルでのレオロジー特性と構造変化を同時に測定し、処方開発とプロセス最適化を加速します。
紫外可視分光法(UV-Vis)
紫外可視分光法(UV-Vis)は、電磁スペクトルの紫外域および可視域(典型的には200 nmから800 nm程度)における試料の吸光度を測定する分析技術です。この技術は、溶液中の物質の濃度測定、試料の化学組成分析、分子の電子遷移の研究などに広く用いられています。UV-Vis分光法は、化学、生物学、環境科学、材料科学など、様々な分野で広く利用されています。 
当社のUV-Vis分光分析装置は使いやすく、定量分析、純度評価など、様々な用途に役立ちます。お求めやすい価格で、精度、使いやすさ、そして信頼性をご体験ください。
NanoDrop Oneᶜ 分光光度計と NanoDrop QC ソフトウェア
革新的な自動レンジ調整式台座型UV-Vis分光光度計とポリマーソフトウェアを用いて、液体ポリマーの品質を分析します。Thermo Scientific NanoDrop QCソフトウェアとThermo Scientific NanoDrop OneC分光光度計を組み合わせることで、高濃度サンプルの希釈といった時間のかかる手順が不要になり、ケモメトリックス分析法の開発とその結果得られたデータ解析が簡素化されます。
可視化
複合材料は、航空宇宙から自動車、建設に至るまで、様々な用途に用いられています。複合材料の特性は剛性と強度を向上させ、軽量部品をリーズナブルなコストで設計することを可能にします。複合材料とは、一般的に、それぞれが独自の特性を持つ2つ以上の異なる材料を組み合わせることで、それぞれの成分だけでは実現できない特性を持つ新しい材料を作り出すことと定義されます。
Thermo Scientific Avizoソフトウェアは、構造、物理的、化学的、そして機械的な特性を迅速かつ正確に取得することを可能にします。繊維特性、多孔度、そして細孔ネットワーク情報を取得するための専用ツールを備えたAvizoソフトウェアは、使用したデータ取得システムを問わず、2Dおよび3Dイメージングデータを解析するために必要なデジタル分析ラボです。
Avizoソフトウェア
Thermo Scientific Avizoソフトウェアは、高度な材料特性評価と品質管理のための最適化されたワークフローを単一の環境から提供します。Avizoソフトウェアは、デジタル分析ラボ向けに汎用性、信頼性、完全自動化、カスタマイズ性に優れています。
ウェブゲージング
さまざまな測定技術を利用して、ポリマー材料との最適なマッチングを実現できます。
ベータセンサーは、同位体から放出されるベータ粒子の吸収を測定することで、坪量を決定します。代表的な用途としては、フィルムやシートの押出成形、押出コーティング、屋根材などの建築材料、ガム、ビニールカレンダー加工などが挙げられます。
赤外線センサーは、透過モードまたは反射モードで動作し、光の吸収を測定することで厚さを測定します。代表的な用途としては、コーティング、フィルム、不織布、二軸押出などがあります。
ダイレクト厚みセンサーは、製品の色、不透明度、透明度にほとんど影響されずに、多様な仕上げの材料をモニタリングするために、複数の物理的特性を測定します。代表的な用途としては、押し出し成形シート、カレンダー成形シート、フォーム、ゴム、複合材、コーティングされた基材などがあります。
X線センサーは、電源からのX線の吸収特性を測定することで、坪量と厚さを測定します。これらの高性能センサーは、単一のセンサーで幅広い材料と製品を同一ラインで測定できるため、シンプルで費用対効果の高い選択肢となります。主な用途としては、紙、段ボール、繊維、非キャストフィルム、不織布、プラスチックおよび包装材、複合二軸フィルムおよび断熱材、コーティング材、ラミネート材などが挙げられます。  
Mark III 産業用スキャナー
様々な幅の堅牢な高性能スキャナは、高温環境や湿気、埃、繊維を含む環境での動作など、最も要求の厳しいアプリケーションに最適です。複数のセンサヘッドを組み合わせることで、様々なインライン測定を同時に実行できるオプションを備え、当社のすべてのセンサと併用できます。
インテグラOフレーム
リチウムイオン電極コーティング用途向けに特別に設計された、インテリジェントで高速スキャン速度のスキャナーです。
Cフレームスキャナー
堅牢で柔軟性の高い高速スキャナーです。シングルフレームまたはダブルフレーム、直立設置または吊り下げ設置、様々なライン幅、水平、垂直、斜め、またはアプリケーション固有のパスラインに対応しています。限られたスペースへの設置や過酷な環境での運用に適しており、クリーンルーム仕様にも準拠しています。
Beta Plus Basis重量透過センサー
真のスロット ソース ジオメトリ、高効率の光学系と検出器、および迅速な温度補正を組み合わせることで、あらゆるアプリケーションで正確で高解像度の測定を実現します。
PROSIS 赤外線プロセス分析厚さセンサー
近赤外線スペクトル範囲全体にわたって測定し、低い所有コストと組み合わせて、正確な複数コンポーネントの厚さデータを提供します。
ShadowMaster ダイレクト厚さ計
光学センサー、温度センサー、誘導センサーを組み込んで、最大 6500µm (260 ミル) の厚さの単層、多層、エンボス加工製品を測定します。
X-ray Master 重量・厚さセンサー
デジタル制御の精密調整可能なX線源を使用して、さまざまな材料に対して正確で高解像度の安定した測定を実現します。
21PlusHD
直感的なインターフェースを備え、40を超える特殊なアプリケーション パッケージを組み込んだ、当社の主力測定および制御プラットフォームです。
iPlus!
コスト効率が高く、使いやすい測定および制御ソフトウェア。
X線回折
X線回折(XRD)は、ポリマーの構造を分析するための有用な手法です。金属やセラミックとは異なり、ポリマーは多くの場合半結晶性であり、結晶領域と非晶質領域の両方を含んでいます。XRDは、結晶化度の測定、結晶構造の特定、そしてポリマー鎖の配向の研究に役立ちます。
XRD分析では、単色X線ビームをポリマーサンプルに照射します。X線はポリマーの結晶領域によって回折され、非晶質領域からのブロードなハローに重なり合う明確なピークからなる回折パターンを生成します。これらのピークの位置と強度は、結晶構造と結晶化度に関する情報を提供します。
ブラッグの法則を用いて回折パターンを解析することで、結晶面間隔(d間隔)を決定し、ポリマーの結晶構造を特定することができます。結晶化度は、結晶ピークの面積と回折パターンの全面積を比較することで定量化できます。
XRDは、温度、圧力、機械的伸張などの加工条件によるポリマー構造の変化を研究するのに特に有用です。当社のXRD装置は、ポリマー構造と特性の関係を理解するのに役立ち、研究用途と産業用途の両方において、最適な特性を持つ新材料の開発に貢献します。
ARL EQUINOX 100 X線回折計
ポリマーの結晶性、微結晶性、または非晶質状態を判定します。Thermo Scientific ARL EQUINOX 100 X線回折計は、ポリマーの多形性、結晶化度、結晶子サイズといった必要な構造情報を提供し、構造と特性の関係を検証します。
蛍光X線分析(XRF、EDXRF、WDXRF)
蛍光X線分光法(XRF)は、物質の元素組成を決定するために使用される非破壊分析技術です。XRF分析装置は、一次X線源で照射されたサンプルから放出される蛍光(または二次)X線を測定することで機能します。サンプル中に存在する各元素は、指紋のように特徴的な蛍光X線を生成します。これらの指紋は元素ごとに異なるため、XRF分光法は定性分析だけでなく、放出された線の強度を処理する定量測定にも優れたツールとなります。アルミニウム生産において、XRFは原材料、スラグ、合金の分析に使用されます。特に重要なのは、XRFをXRDと組み合わせて使用​​することで、アルミニウム電解プロセスのプロセス制御が可能になることです。
便利なフロントエンド分析ツールであるEDXRF(エネルギー分散型蛍光X線分析)は、サンプル前処理をほとんどまたは全く必要とせず、不規則なサンプルでも迅速かつ容易に分析できます。一方、WDXRF(波長分散型蛍光X線分析)は、その優れた感度と高解像度により、幅広い用途で標準的な試験方法となっています。
ARL PERFORM'X シーケンシャルX線蛍光分光光度計
Thermo Scientific ARL PERFORM'X WDXRF分光光度計は、周期表全体にわたる高感度かつ低い検出限界でポリマー中の重要な微量元素を分析できます。バルク分析に加え、高度な元素マッピングと0.5 mmまでのスポッティングも可能です。要求の厳しい定量ポリマー分析に最適なソリューションです。
ARL QUANT'X EDXRF分光光度計
ポリマー中の顔料、充填剤、難燃剤、安定剤などの無機添加剤の元素組成と濃度を特定し、定量します。Thermo Scientific ARL QUANT'X EDXRF分光光度計は、様々な規格に準拠するために、サブppmレベルまでの様々な元素を分析・定量するのに最適です。
FlashSmart 元素分析装置
Thermo Scientific FlashSmart元素分析装置は、ポリマーの材料特性評価および品質管理試験において、窒素、炭素、水素、硫黄、酸素を測定できます。自動化とモジュール化により、危険な試薬を使用せずに従来の方法よりも生産性を向上させることができます。
X線光電子分光法(XPS)
X線光電子分光法(XPS)は、化学分析用電子分光法(ESCA)とも呼ばれ、表面感度に優れた定量的な化学分析技術であり、幅広い材料問題の解決に使用できます。XPSは、X線を照射した材料の表面から放出される光電子を測定するものです。放出された光電子の運動エネルギーを測定します。このエネルギーは、光電子の親原子内での結合エネルギーに直接関連しており、元素とその化学状態の特性を表します。
表面近傍で生成された電子だけが、検出に必要なエネルギーをあまり失うことなくXPSから脱出することができます。つまり、XPSデータは表面から数ナノメートルの深さから収集されます。この表面選択性と定量的な化学状態同定の組み合わせこそが、XPSを幅広い応用分野で非常に価値あるものにしているのです。
当社のXPSは、表面全体の化学物質の分布を理解し、汚染の限界を見つけたり、極薄コーティングの厚さの変化を調べたりするのに役立ちます。
Thermo Scientific K-Alpha X線光電子分光光度計(XPS)システム
高精度な結果を迅速かつ効率的に得ることができます。コンパクトなThermo Scientific K-Alpha光電子分光光度計(XPS)システムは、高いサンプルスループットと高度な機能により、研究と日常分析の両方におけるXPSへの要求を満たします。Thermo Scientific Avantageデータシステムによる直感的な操作により、K-Alpha XPSはマルチユーザー施設に最適です。