Search
Bem-vindo à nossa seção de soluções, onde oferecemos tecnologias avançadas para medição de fluxo, adaptadas para atender às diversas necessidades dos setores industrial e de manufatura. Na Thermo Fisher Scientific, entendemos a importância crítica de medições de fluxo precisas e confiáveis para otimizar seus processos e garantir eficiência operacional. Nossa gama abrangente de soluções de medição de fluxo utiliza tecnologia avançada que oferece precisão excepcional, proporcionando as ferramentas necessárias para aumentar a produtividade, garantir a segurança e alcançar seus objetivos de desempenho. Explore nossas ofertas para encontrar a solução perfeita para suas necessidades específicas de aplicação.
O Software AutoConfig da Thermo Scientific foi projetado para simplificar a configuração e o ajuste dos sistemas de medição de fluxo. Este software intuitivo agiliza o processo de calibração e manutenção de medidores de fluxo, reduzindo o tempo e a expertise necessários para a configuração do sistema. Ele oferece interfaces amigáveis e fluxos de trabalho automatizados para aumentar a precisão e eficiência na medição de fluxo, garantindo dados confiáveis e precisos para aplicações industriais.
Projetado para capacitar o usuário, a interface é simples de configurar, eliminando a necessidade de programação aprofundada.
O Software AutoCONFIG é a interface robusta para a série AutoSERIES de Computadores de Fluxo da Thermo Scientific. Projetado para capacitar o usuário, a interface é simples de configurar e elimina a necessidade de programação aprofundada.
A série de computadores de fluxo oferece soluções avançadas para medição precisa de hidrocarbonetos na indústria de petróleo e gás. Esses computadores de fluxo são projetados para lidar com uma ampla gama de aplicações, desde a transferência de custódia até o controle de processos, garantindo dados precisos e confiáveis. A AutoSeries oferece interfaces amigáveis, manuseio robusto de dados e integração perfeita com sistemas existentes, tornando-os ideais para melhorar a eficiência operacional e a conformidade regulatória na medição de hidrocarbonetos.
Do campo à sala de controle e do upstream ao downstream, nossos produtos oferecem maior controle, confiança e confiabilidade.
Transporte, controle e armazene seu produto de forma confiável com a ajuda da série de computadores de fluxo Thermo Scientific. Desde um único ponto de medição até grandes pontos de entrega, o computador de fluxo, juntamente com a interface AutoCONFIG, ajuda os transportadores de petróleo e gás a maximizar o fluxo de throughput com rápida implantação em campo e controle aprimorado da estação.
Este guia de seleção foi criado para ajudar você a escolher as soluções ideais de medição de fluxo para suas operações de petróleo e gás. Simplifique seu processo de tomada de decisão e otimize suas operações com este recurso essencial.
Use esta tabela de comparação para ver qual computador de fluxo é ideal para você.
Os computadores de fluxo Thermo Scientific incorporam os mais recentes padrões de medição e cálculos para medição de hidrocarbonetos. Use esta tabela de comparação para ver qual computador de fluxo é ideal para você.
| AutoFLEX Scalable All-in-One Flow Computer Platform | AutoPILOT PRO Multi-Run Hydrocarbon Flow Computer | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Run Capacity |
up to 32 | 1-2 Runs |
1-6 Runs |
Plunger Capability |
Yes | Yes | Yes |
API 21.1 Compliant |
Yes | Yes | Yes |
Field Mountable |
Yes** | Yes | Yes |
API 21.1 & 21.2 Compliant |
Yes | Yes | Yes |
Expandable / Multiselect IO |
Yes | Expandable IO Only |
Expandable IO Only |
GC Connectivity |
Yes | Yes |
Yes |
Full Station Control |
Yes | No |
Yes |
Rack Mount |
Yes | No |
No |
USM Diagnostics |
Yes | No |
Yes |
| Bluetooth | Yes | Yes |
No |
Intrinsically Safe |
No | No |
Yes |
Proving Loop Control |
Yes | No |
No |
Custom Reporting |
Yes | Yes |
Yes |
Flow Calculation Speed |
1x Sec | 1x Sec |
1x Sec |
**AutoFLEX 3 with Enclosure only
Service and product availability may vary by country and are subject to varying regulatory requirements. Please contact your local sales representative for availability.