4d5e - 키/리소스/앱/기술/문의하기
수율과 안정성을 개선하기 위해서는 상세한 결함 분석이 필요합니다. 한계 오류의 설계 디버깅은 소자 내의 전압 또는 타이밍 문제로 인해 더욱 어려울 수 있습니다. 파라미터 오류의 근본 원인을 파악하려면 소자를 손상하거나 결함을 가리지 않고 소자 내부의 실제 위치를 격리하고 관련 회로에 접근할 수 있어야 합니다.
Thermo Scientific Meridian 7 시스템은 10nm 이하의 소자에서 가시광 레이저 전압 이미징(LVI), 레이저 전압 프로빙(LVP), 동적 레이저 자극(DLS/LADA)을 제공합니다. 초박막 기질의 요구사항을 방지함으로써, 검사중인 소자의 무결성과 기능을 보존하여 신뢰할 수 있고 실용적인 생산 솔루션을 제공합니다.
Meridian 7 시스템에는 다음 두 가지 구성이 있습니다.
  • Meridian 7D 시스템 1064nm 및 785nm 이중 SIL 레이저 주사 현미경(LSM) 시스템과 결합
  • Meridian 7S 시스템 열폭주로 인한 칩 성능 변화를 막기 위해 시료 열 관리가 필요할 수 있는 고속 검사용 첨단 시료 냉각 옵션을 갖춘 785nm 전용 LSM 시스템
주요 특징
파라미터 결함을 식별하기 위한 동적 광학적 고장 격리
  • 10nm 노드 및 그 이하의 첨단 디바이스용 검사 조건에서 특성 분석
  • 시간 분해 LADA (옵션)
정확한 타이밍 분석을 위한 높은 대역폭
  • at-speed 검사를 위한 7GHz 대역폭
  • 50피코초 상승 시간 측정
향상된 광학 분해능으로 고장 위치 파악 기능 향상
  • 고분해능 가시광선 및 적외선 광선
  • 785nm 분석은 시료 준비를 5µm 까지로 제한합니다
Style Sheet for Komodo Tabs
리소스
Device frequency mapping with 785nm Laser Voltage Imaging (LVI)
785nm 레이저 전압 이미징(LVI)을 통한 장치 주파수 맵핑
동적 OFI용 TR-LADA
동적 OFI용 TR-LADA
새로운 TR-LADA 옵션은 Meridian 광학적 고장 격리 시스템에서 더 많은 결함 위치 파악 기능을 제공하는 동시에 민감한 회로 영역을 보존합니다.
주문형(on-demand) 보기
Device frequency mapping with 785nm Laser Voltage Imaging (LVI)
785nm 레이저 전압 이미징(LVI)을 통한 장치 주파수 맵핑
동적 OFI용 TR-LADA
동적 OFI용 TR-LADA
새로운 TR-LADA 옵션은 Meridian 광학적 고장 격리 시스템에서 더 많은 결함 위치 파악 기능을 제공하는 동시에 민감한 회로 영역을 보존합니다.
주문형(on-demand) 보기
응용분야
pathfinding_thumb_274x180_144dpi
반도체 경로탐색(Pathfinding) 및 개발
고성능 반도체 장치의 제조에 필요한 실행 가능한 솔루션과 설계 방법을 확인하기 위한 고급 전자 현미경 검사, 집속 이온빔 및 관련 분석 기법.
반도체 불량 분석
반도체 불량 분석
반도체 장치 구조가 점점 복잡해짐에 따라 숨겨진 장애 유발 결함이 더 많아지고 있습니다. 당사의 차세대 워크플로우는 사용자가 수율, 성능, 신뢰성에 영향을 미치는 미세한 전기 문제를 로컬화하고 특성을 분석하는 데 도움을 줍니다.
기술
광학적 고장 분리
점점 더 복잡해지는 설계는 반도체 제조 과정에서 장애와 결함 분리를 복잡하게 만듭니다. 광학적 고장 분리 기술을 사용하면 전기적 활성 장치의 성능을 분석하여 장치의 고장을 일으키는 주요 결함의 위치를 찾을 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
광학적 고장 분리
점점 더 복잡해지는 설계는 반도체 제조 과정에서 장애와 결함 분리를 복잡하게 만듭니다. 광학적 고장 분리 기술을 사용하면 전기적 활성 장치의 성능을 분석하여 장치의 고장을 일으키는 주요 결함의 위치를 찾을 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
문의하기
전자 현미경 서비스
반도체
최적의 시스템 성능을 보장하기 위해 세계 수준의 현장 서비스 전문가 네트워크, 기술 지원 및 인증된 예비 부품을 제공해드립니다.
자세히 알아보기 ›