Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD18 Antibodies

          Invitrogen

          CD18 (LFA-1 beta) Monoclonal Antibody (M18/2), FITC, eBioscience™

          3 Published Figures
          14 References
          View all (72) CD18 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD18 (LFA-1 beta) Monoclonal Antibody (M18/2), FITC, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Published Figures (3)
          CD18 (LFA-1 beta) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD18 (LFA-1 beta) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD18 (LFA-1 beta) Antibody (11-0181-85) in Flow

          Frontiers in immunology 2021 - Published figure using CD18 (LFA-1 beta) monoclonal antibody (Product # 11-0181-85) in Flow Cytometry {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD18 (LFA-1 beta) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD18 (LFA-1 beta) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD18 (LFA-1 beta) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)

          Product Details

          11-0181-85

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µg/test
          View 13 publications 13 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), FITC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          M18/2

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • Biotin 
          • Functional Grade
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          500 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_464961

          Product Specific Information

          Description: The M18/2 monoclonal antibody reacts with mouse CD18, the 90-95 kDa integrin beta 2 glycoprotein. CD18 is the common beta subunit that non-covalently associates with CD11a (alpha L), CD11b (alpha M) and CD11c (alpha X) to form LFA-1, Mac-1 and gp150/95. Heterodimers of CD18 and the a subunits are expressed broadly by all leukocytes with NK and T cells showing higher density of surface expression. Through the interactions of LFA-1, Mac-1 and gp150/95 with their counter-receptors, CD18 is involved in cellular adhesion and the immune response.

          Applications Reported: The M18/2 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The M18/2 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes and bone marrow cells. This can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488 nm; Emission: 520 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD18, also known as the integrin beta 2 subunit, is a 90-95 kDa type I transmembrane protein expressed on all leukocytes. It heterodimerizes with the alpha chains of CD11a, CD11b, CD11c, and CD11d to form various leukocyte (beta2) integrins, which are crucial for cellular adhesion and signaling. The CD18/CD11a complex, known as lymphocyte function-associated antigen-1 (LFA-1), plays a significant role in cellular adhesion and inflammatory reactions. CD18 also forms heterodimers with CD11b (Mac-1, CR3), CD11c, and CD11d, contributing to the processes of cell adhesion and cell-surface mediated signaling. These integrins are essential for proper leukocyte migration and mediating intercellular contacts. The absence of CD18 leads to leukocyte adhesion deficiency type I (LAD1), a condition characterized by impaired leukocyte migration. Severe reduction in CD18 expression can result in the development of a psoriasiform skin disease. CD18 is also a target of Mannheimia (Pasteurella) haemolytica leukotoxin, which can mediate leukotoxin-induced cytolysis. Defects in the CD18 gene are the cause of LAD1, and two transcript variants encoding the CD18 protein have been identified. The integrin-mediated responses are often a composite of the functions of its individual subunits, highlighting the importance of CD18 in immune function and disease.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD18; Cell surface adhesion glycoproteins LFA-1/CR3/p150,95 subunit beta; Complement receptor C3 subunit beta; Integrin beta-2; lymphocyte function associated antigen 1; Mac-1 beta; macrophage antigen-1 beta

          View more View less

          Gene Aliases: 2E6; AI528527; Cd18; Itgb2; LAD; LCAMB; Lfa1; MF17

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P11835

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 16414

          View more View less

          Function(s)
          glycoprotein binding receptor activity protein binding protein kinase binding ICAM-3 receptor activity protein complex binding metal ion binding protein heterodimerization activity cell adhesion molecule binding integrin
          Process(es)
          leukocyte migration involved in inflammatory response cell adhesion leukocyte cell-cell adhesion cell-matrix adhesion signal transduction integrin-mediated signaling pathway single organismal cell-cell adhesion natural killer cell activation neutrophil chemotaxis heterotypic cell-cell adhesion receptor clustering endothelial cell migration cellular extravasation positive regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of angiogenesis regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation activated T cell proliferation positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline