Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD80 (B7-1) Antibodies

          Invitrogen

          CD80 (B7-1) Monoclonal Antibody (16-10A1), FITC, eBioscience™

          75 Published Figures
          142 References
          View all (179) CD80 (B7-1) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD80 (B7-1) Monoclonal Antibody (16-10A1), FITC, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (75)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 76

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD80 (B7-1) Antibody (11-0801-86) in Flow

          Staining of unstimulated (left) or 3-day LPS-stimulated (right) C57BL/6 splenocytes with 0.125 µg of Anti-Mouse CD80 (B7-1) FITC. Total viable cells were used for analysis. Markers were set based on the autofluorescence sample. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD80 (B7-1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD80 (B7-1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD80 (B7-1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD80 (B7-1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD80 (B7-1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD80 (B7-1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)

          Product Details

          11-0801-86

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.25 µg/test
          View 133 publications 133 publications

          Neutralization (Neu)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Inhibition Assays (Inhibition)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Dog, Mouse, Pig

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Armenian hamster / IgG

          Recommended Isotype Control

          Armenian Hamster IgG Isotype Control (eBio299Arm), FITC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          16-10A1

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • Biotin 
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          1 mg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_465135

          Product Specific Information

          Description: The 16-10A1 monoclonal antibody reacts with mouse CD80 (B7-1), a 55 kDa member of the Ig superfamily. CD80 is expressed by macrophages, dendritic cells and activated B cells. In addition, activated T cells express this antigen. CD80 has high affinity for binding to two T cell surface antigens, CD28 and CD152 (CTLA-4). The interaction of CD28 and CD152 with CD80 is crucial in T-B cell communication leading to activation of T and B cells, respectively.

          Applications Reported: The 16-10A1 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The 16-10A1 antibody has been tested by flow cytometric analysis of activated mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488 nm; Emission: 520 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD80 (B7-1) and CD86 (B7-2) are ligands of T cell critical costimulatory molecule CD28, and of an inhibitory receptor CTLA-4 (CD152). Both B7 molecules are expressed on professional antigen-presenting cells and are essential for T cell activation, and both molecules can also substitute for each other in this process. CD80 is rapidly induced on the surface of in vitro activated B cells, with Epstein Barr Virus (EBV) transformed B cell lines, with Burkitts lymphoma cell lines, with freshly isolated follicular B lymphoma cells, T cells, and monocytes. The B-lymphocyte activation antigen B7-1 provides regulatory signals for T lymphocytes as a consequence of binding to the CD28 and CTLA4 ligands of T cells. Diseases associated with CD80 dysfunction include gallbladder squamous cell carcinoma and myocarditis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Activation B7-1 antigen; B7; B7 protein; B7-1 protein; CD80; CD80 antigen (CD28 antigen ligand 1, B7-1 antigen); sCD 80; sCD80; soluble CD 80; soluble CD80; T-cell co-stimulatory protein B7-1; T-cell costimulatory molecule; T-lymphocyte activation antigen CD80; TS/A-1

          View more View less

          Gene Aliases: B7; B7-1; B71; Cd28l; Cd80; Ly-53; Ly53; MIC17; TSA1

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q00609

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Pig) 397161, (Dog) 403765, (Mouse) 12519

          View more View less

          Function(s)
          protein binding immunoglobulin receptor superfamily
          Process(es)
          T cell costimulation positive regulation of T cell proliferation positive regulation of alpha-beta T cell proliferation positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation cellular response to lipopolysaccharide
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline